Merck
KezdőlapProductsKémia és biokémiaBiokémiai anyagokNagy tisztaságú biokémiai anyagok és reagensek
Nagy tisztaságú biokémiai anyagok és reagensek
Két főzőpohár folyadékkal és egy petricsésze porral.
Nagy tisztaságú biokémiai anyagok és reagensek
BioUltra, BioXtra és BioPerformance Certified - Biokémiai reagensek
A biológiai kutatásban reagensként használt biokémiai anyagoknak nagy tisztaságúnak kell lenniük a megbízható kísérleti eredmények biztosítása érdekében. Prémium minőségű biokémiai anyagaink, a BioUltra és BioXtra minőségek a megfelelő választás olyan kutatásokhoz, amelyek nyomelemektől (fémektől) mentes vagy nyomelemekben (fémekben) szegény biokémiai anyagokat igényelnek. Ezeket a prémium minőségű biokémiai anyagokat széleskörűen vizsgáljuk:
  • Fém és nem fém nyomelemek ICP-MS (induktív csatolt plazma tömegspektrometria) vagy ICP-OES (induktív csatolt plazma optikai emissziós spektroszkópia) segítségével. Egyéb általános vizsgálatok: megjelenés, oldhatóság, oldhatatlan anyag, UV, pH, IR, molekuláris összetétel (GC, HPLC, TLC, NMR).
  • Azokat a bioaktív anyagokat is vizsgálják, amelyek - nukleáz, proteáz, nikáz, foszfatáz és alacsony endotoxinszintűek.
A BioPerformance Certified minőségű biokémiai anyagokat kritikus élettudományi alkalmazásokhoz, például sejttenyésztéshez, molekuláris biológiához és diagnosztikához tesztelik. DNáz, RNáz, proteáz, nikáz, sejttoxicitás és endotoxinszint tekintetében tesztelik.
Válassza ki, hogy szűrje és tekintse meg biokémiai termékválasztékunkat a speciális minőségek szerint:
A biokémiai reagensek BioUltra osztálya szigorúbb, jól meghatározott tisztasági szabványok szerinti vizsgálatnak van alávetve, hogy megfeleljenek a különösen érzékeny molekuláris biológiai alkalmazások szigorú követelményeinek, beleértve a nukleinsav-vizsgálatokat, fehérjeexpressziót, transzformációt/transzfekciót, elektroforézist, PCR-t, pufferoldatokat és előkevert formulákat.
A fémmentes biokémiai anyagok és kutatási reagensek BioXtra minőségét szigorú tisztasági vizsgálatoknak, valamint speciális alkalmassági vizsgálatoknak vetik alá, hogy biztosítsák az alacsony szintű szennyeződéseket a sejtkultúrás alkalmazásokhoz, például immunpróbákhoz, fehérjetisztításhoz, transzformációkhoz és kromatográfiához.
Tesztelve és előminősítve számos élettudományi alkalmazásban, például molekuláris biológiában, sejtkultúrában és/vagy elektroforézisben való használatra.