Merck
KezdőlapApplicationsProtein Biology(ELISA) Enzimhez kötött immunszorbiens próba
(ELISA) Enzimhez kötött immunszorbiens próba
Az ELISA-próbák, amelyeket jellemzően többsejtű mikrotiterlemezekben végeznek, olyan molekuláris biológiai próbák, amelyeket általában különféle molekulák, többek között peptidek, fehérjék és antitestek kimutatására és mennyiségi meghatározására használnak. Az ilyen próbák pg/ml szinten képesek kimutatni az érdeklődésre számot tartó molekulákat, és kritikus fontosságúak mind az alapkutatási, mind a betegségkutatási alkalmazási igények szempontjából.
ELISA próbák: Az ELISA alapvető molekuláris összetevői általában egy enzimhez konjugált antitest, egy immobilizált molekula (molekulák) és egy detektáló szubsztrát használatát foglalják magukban. Az ELISA módszerrel nyert adatok sikerét és minőségét meghatározó kritikus szempont az antitest-antigén kölcsönhatások affinitásától és specificitásától függ. Az antigén-antitest kölcsönhatásokat számos tényező befolyásolja, többek között a pH, a hőmérséklet és az ionerősség.
Kiemelt kategóriák
MILLIPLEX® Multiplex immunpróbák
MILLIPLEX® multiplex immunpróbák a Luminex® műszerekhez
Fedezze fel magabiztosan a MILLIPLEX® multiplex immunoassay-ket a Luminex® műszerekhez, miközben biztosítja a robusztus vizsgálati teljesítményt és a folyamatosan bővülő portfóliót a biomarkerek kimutatására vonatkozó igényeinek kielégítésére.
Vásároljon most
ELISA-készletek és reagensek
Enzimhez kötött immunszorbiens teszt (ELISA) készletek
ELISA-készletek, reagensek és források biomarkerek kimutatásához.
Vásároljon most
SMC® Immunoassays
SMC® technológia
Az SMC (SMC®) technológia pontosan számszerűsíti a molekulákat korábban nem kimutatható szinteken.
Vásároljon most
ELISA detektálási formátumok
A közvetlen detektálási módszereket alkalmazó ELISA-khoz egy immobilizált antigénre van szükség, amelyet közvetlenül a vizsgálati lemez felületéhez vagy közvetve egy befogadó antitesthez kötnek, majd egy enzimhez konjugált antigénspecifikus primer antitestre és a detektáló szubsztrátra.
A gyakrabban használt indirekt detektálási formátum egyaránt tartalmaz egy konjugálatlan primer antitestet, majd egy konjugált másodlagos antitestet, amely specifikus az elsődleges antitest detektálására. Az indirekt detektálás előnye a célantigénnel való fokozott immunreaktivitás, mivel a konjugált enzimelem csak a másodlagos antitestben van jelen.
A közvetlen és az indirekt detektálási módszerek mellett a befogási vagy "szendvics" próbák egy további antigén-fogó antitestet használnak, amelyet először a mikrolemez felszínéhez rögzítenek, majd ezt követi mind az elsődleges, mind az enzimhez konjugált másodlagos antitest használata, hasonlóan a korábban ismertetett indirekt módszerhez. 