Merck
Áramlási citometria antitestek
egy antitest antigénekkel való kölcsönhatásának grafikus ábrázolása, amely egy sárga Y alakú struktúrát ábrázol lila alapon, zöld pontokkal a csúcsokon, és különböző útvonalakat vagy kölcsönhatásokat jelző színes vonalakkal.
A flow-citometriás elemzés a sejtek és részecskék fizikai és kémiai jellemzőinek vizsgálatára általánosan használt technika. Az antitesteket az áramlási citometriában a sejtfelszíni markerek jellemzésére használják, mivel lehetővé teszik a specifikus antigének kimutatását. Ezek az antitestek közvetlenül konjugálhatók fluorofórhoz (közvetlen kimutatás) vagy párosíthatók fluoreszcens jelölésű másodlagos antitesttel (közvetett kimutatás). Azáltal, hogy specifikus fluorofórokat adunk specifikus antitestekhez, a sejtek egyidejűleg válogathatók és elemezhetők.  
A sikeres áramlási citometriai vizsgálatokhoz és a reprodukálható eredményekhez elengedhetetlenek az áramlási citometriában való használatra validált antitestek és a megfelelő kontrollok. Kiváló minőségű, áramlási citometriában validált primer antitesteket, másodlagos antitesteket és izotípus-kontroll antitesteket kínálunk az áramlási citometriával kapcsolatos összes igénye kielégítésére.
Segítségre van szüksége, hogy megtalálja a megfelelő antitestet az Ön alkalmazásához?
A Antibody Explorer keresőeszköz segítségével megtekintheti és összehasonlíthatja az antitesteket klonalitás, alkalmazás, fajreaktivitás, konjugátum, gazdafaj és forma szerint.
Kizárólag kutatási célokra. Nem diagnosztikai eljárásokban való felhasználásra.
Hacsak a termék(ek) specifikációja másként nem rendelkezik, bármely antitest termék kizárólag belső kutatási célra kerül értékesítésre, és nem használható fel más célra, beleértve, de nem kizárólagosan, bármilyen kereskedelmi, diagnosztikai vagy terápiás felhasználást. Validálási folyamataink kizárólag kutatási célú felhasználásra vonatkoznak, és nem erősítik meg vagy biztosítják, hogy antitestjeink az itt meghatározottak szerint bármilyen nem engedélyezett felhasználásra felhasználhatók.
Kapcsolódó források
  • Article: Flow Cytometry Guide
    Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
  • Article: Key Steps in Flow Cytometry Protocols
    Ismerje meg az áramlási citometriás protokollok legfontosabb lépéseit, hogy a következő áramlási citometriás kísérletet könnyedén elvégezhesse.
  • Article: Multicolor Flow Cytometry
    Uncover tips for multicolor flow cytometry experiments, including the challenges in multicolor flow cytometry, steps for how to build a multicolor flow cytometry panel, tandem dyes, and tools for multicolor assay design.
  • Article: How to Select Flow Cytometry Dyes
    Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
  • Article: Flow Cytometry Troubleshooting Guide
    A hibaelhárítási útmutató megoldásokat kínál a gyakori áramlási citometriás problémákra, biztosítva a jobb elemzési teljesítményt.
  • Article: How to Choose a Secondary Antibody
    Tekintse át azokat a kulcsfontosságú tényezőket, amelyeknek szerepelniük kell a másodlagos ellenanyag kiválasztásában. Ismerje meg a fajokat, az alosztályokat, az izotípust, a címkét és még sok mást.
Oldal: 1 / 2