Szerves szennyező anyagok szabványai
A tiszta és biztonságos környezet az egészséges életminőség alapvető feltétele. Legyen szó talaj, víz, levegő vagy hulladék vizsgálatáról, átfogó portfóliónk kiváló minőségű referenciaanyagok széles választékát kínálja különböző formátumokban (tisztán, oldatban, mátrixokban), valamint a teljes munkafolyamathoz szükséges egyéb analitikai eszközöket.
Az emberre és a környezetre veszélyes szerves referenciaanyagok széles skáláját kínáljuk, beleértve a PAH-okat, PCB-ket, fenolokat, légszennyező anyagokat, robbanóanyagokat, vegyi harcászati bomlástermékeket, lágyítószereket, fertőtlenítőszerek melléktermékeit, égésgátlókat, ftalátokat, illékony és félillékony anyagokat és még sok mást.
Bővebben a következőkről:
Bővebben a következőkről:
- Poliklórozott bifenilek (PCBS), policiklikus aromás szénhidrogének (PAHS)
- Illékony és félig illékony szerves referenciaanyagok
- Lángmentesítő anyagok és perfluoralkilezett anyagok (PFAS)
- Lágyítószerek, ftalátok és fertőtlenítőszerek
- Nagyon veszélyes anyagok (SVHC)
- Légszennyező anyagokra vonatkozó szabványok
Termékek
Kapcsolódó termékforrások
- Brochure: ASSET™ EZ4 Dry Samplers for Isocyanates
- Brochure: Solutions for your Organics Lab
- Brochure: Brochure: Dioxin & PCB Analysis
- Flyer: Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS)
- Flyer: DSD-DNPH Passive Sampling Device
- Application Note: Fast and Efficient Separation of PAHs
- Application Note: Improved Recoveries and Lower Bakcground for the Analysis of PAHs in Olive Oil
Poliklórozott bifenilek (PCB-k), policiklikus aromás szénhidrogének (PAH-k)
A poliklórozott bifenilek (PCB-k) magas toxicitásuk miatt a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok közé tartoznak, és tilalom alá esnek. A PCB-ket azonban egykor széles körben alkalmazták dielektromos és hűtőfolyadékként, illetve festékekben, műanyagokban, pigmentekben és öntapadós másolópapírokban használták. Mivel a PCB-k nagyon tartósan megmaradó vegyi anyagok, még ma is megtalálhatók a környezetben, és ezért szigorúan ellenőrizni kell őket. A PCB-k felhalmozódhatnak a levelekben, a növények és a termények föld feletti részeiben, valamint a kis élőlényekben és a halakban is. A PCB referenciaanyagok széles választékát kínáljuk egyedi oldatok vagy keverékek formájában, különböző minőségi osztályokban (analitikai standardok, hitelesített referenciaanyagok) az Ön laboratóriumi igényeihez.
A policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) a szén, olaj, benzin, szemét, dohány és fa elégetéséből felszabaduló vegyi anyagok egy csoportja. A húsban és más élelmiszerekben is keletkeznek a magas hőmérsékletű grillezés során. Mivel a PAH-k rákot vagy a légutak irritációját okozhatják, mennyiségüket a környezetben és az élelmiszerekben egyaránt ellenőrizni kell. Az Európai Nemzeti Metrológiai Intézet (JRC) BCR® védjegye alatt az Európai Nemzeti Metrológiai Intézet (JRC) elsődleges referenciaanyagaként referenciaanyagok (tiszta, oldat), valamint hitelesített referenciaanyagok és analitikai standard minőségű termékek széles választékát kínáljuk.
illékony és félig illékony szerves referenciaanyag
Az illékony szerves vegyületek (VOC) olyan szerves vegyületek, amelyek a szokásos beltéri légköri hőmérséklet és nyomás mellett könnyen elpárolognak. Néha kategorizálják őket aszerint, hogy milyen könnyen bocsátódnak ki, pl.:
- Nagyon illékony szerves vegyületek (VVOC-k)
- Félillékony szerves vegyületek (SVOC-k)
Tekintse meg referenciaanyagaink széles választékát, amelyek különböző formátumokban (tiszta, egyedi oldatok, keverékek) és minőségi osztályokban (analitikai standard, hitelesített referenciaanyag) állnak rendelkezésre.
Lángkésleltetők és perfluoralkilezett anyagok (PFAS)
A lángkésleltető anyagokat a gyártott anyagokhoz adják, hogy megakadályozzák a tüzet vagy lassítsák a gyulladást. Bizonyos égésgátló anyagok a világ különböző országaiban mérgező hatásuk (genotoxicitás, rákkeltő hatás) miatt tiltottak vagy korlátozottak. Az égésgátlók több osztálya a következő:
- Ásványi égésgátlók
- Organoklórvegyületek
- Organobrominvegyületek
- Szerves foszforvegyületek
Portfóliónkban a különböző égésgátló osztályok vizsgálatára alkalmas, címkézett és nem címkézett tiszta és oldatos referenciaanyagok találhatók.
A polifluoralkil anyagok, vagy PFAS, a környezetben tartósan megmaradó mesterséges vegyi anyagok egy csoportja, amely számos olyan termékben megtalálható, amelyeket világszerte különböző iparágakban használnak. Egyes PFAS-ok nem bomlanak le, és idővel felhalmozódhatnak a környezetben és az emberi szervezetben. A PFAS-oknak való nagyfokú kitettség olyan káros egészségügyi hatásokhoz vezethet, mint a rák, a májkárosodás, a csökkent termékenység és az asztma fokozott kockázata. Elengedhetetlenné vált, hogy ne csak a környezetben, hanem az élelmiszerekben, a szennyezett talajban, a vízben vagy az élelmiszercsomagolásban lévő koncentrációjukat is nyomon kövessük. A PFAS referenciaanyagaink gyorsan bővülő választéka megfelel az EPA, az ASTM vagy az EN/DIN módszerek meglévő normáinak és előírásainak.
Lágyítószer, ftalátok és fertőtlenítőszerek
Nagyon veszélyes anyagok (SVHC)
Az SVHC anyagok a REACH által szabályozott veszélyes vegyi anyagok. A REACH a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló európai uniós rendelet. Az SVHC-jelöltek listájára való felvételről a REACH nemzeti illetékes hatóságai, vagy az Európai Bizottság (EK) kérésére az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) dönt. Minden ipari termék beszállítójának tájékoztatnia kell az ECHA-t, ha egy árucikk 0,1%-nál (m/m) több SVHC-t tartalmaz. Az SVHC-szabályozás alá tartozó termékek széleskörű portfóliójában analitikai standard minőségű termékek, valamint tanúsított referenciaanyagok találhatók, amelyek megfelelnek az Ön laboratóriumi követelményeinek.
Légszennyező anyagok standardjai
Válasszon a kromatográfiás kalibráláshoz vagy spiking oldatokhoz és a karbonil minták elemzéséhez szükséges különböző levegőmonitorozási kalibrációs referenciaanyagok közül. Ezek különböző nemzetközi módszerekhez, például ASTM-módszerekhez, US EPA-módszerekhez, NIOSH- és OSHA-módszerekhez használhatók a munkahelyi légkörre vonatkozóan. A hitelesített DNPH-keverékeket európai munka- és kalibrációs ellenőrző standardként használják a járművek kipufogógázából származó karbonil-kibocsátások környezeti levegőjének elemzéséhez.
A szükséges alkalmazásokhoz tiszta standardokat és egyelemű hitelesített referenciaoldatokat biztosítunk. Az izocianátok deriválási folyamatában használt tiltott piperazin vegyületek mérésére (amelyek megfelelnek az ISO 17734-1:2013 szabványnak) több hitelesített referenciaanyag-keveréket fejlesztettünk ki, mint például izocianát-dibutilamin (DBA), címkézett és nem címkézett monomerek és oligomerek keverékeiként.