Merck
Szerves ónvegyületek
Minta a szerves ónvegyület portfóliónkból, amely aliltrifenilsztannánt, dibutiltin-maleátot és tributiltin-kloridot tartalmaz.
A szerves ón-oxid reagensek kulcsfontosságúak a szerves szintézis előrehaladásában, a rendkívül összetett természetes vegyületek szintézisének, valamint új kémiai szerkezetek és ismert kötésképződések létrehozásának keresésében.  A szerves ónvegyületek, más néven sztannánok, legalább egy ón-szén kötéssel rendelkeznek, és gyakran használt szintetizátorok a palládium-katalizált keresztkapcsolási reakciókban. Stille 1977-es első beszámolója óta az organotinreagensek számos alkalmazása vált általánossá új szén-szén (C-C) kötések kialakításában a természetes termékek és más kis molekulák szintézisében a gyógyszerkutatásban.   
Az organotin-kémia továbbra is aktív kutatási terület a fémorganikus kémiában, és széleskörű farmakológiai, agrokémiai és polimerizációs alkalmazásokkal rendelkezik. Organotinreagenseket használunk Stille-kapcsolási prekurzorok előállítására, hogy összetettebb kapcsolási partnereket és dehalogénezési reakciókat kapjunk szénhidrogének előállítására a késői szintetikus szekvenciákban. 
Bővebben
Kiterjedt portfóliónkban a szerves ónvegyületek között szerepelnek:
  • Organotin-halogenidek
  • Organotin-hidridek
  • Organotin-oxidok és -hidroxidok
  • Hyperkoordinált sztannánok
  • Triorganotin-sók
A keresztkapcsolási reakciók és új kötésképzési módszerek felfedezésének megkönnyítése érdekében egyéb fémorganikus reagenseket is kínálunk. Ezen reagensek megtekintéséhez látogasson el az Organolitium, Organozink, Organoalumínium és Organoszilícium reagensek oldalainkra.