Merck
C-H aktiváló katalizátorok
A fémkatalizált C-H-funkcionalizáció hatékony megközelítés a szén-hidrogén kötés aktiválására. Ez a módszer  egy átmeneti fémet használ C-H aktiváló katalizátorként  a C-H kötés felhasításához és egy szén, nitrogén vagy oxigén csatolásához. Az összetett molekulák C-H kötéseinek szelektív funkcionalizálásának képessége racionalizálja a szerves szintézis folyamatát azáltal, hogy megszünteti az előzetes funkcionalizálási lépéseket. Ezenkívül a C-H megbízható és kiszámítható átalakítása C-C, C-N, C-O vagy C-X kötéssé szelektív és ellenőrzött módon fenntartható alternatívát jelent a különféle szintetikus átalakulásokban a hulladékcsökkentés miatt. A C-H aktiválás nemcsak a célzott helyek számát bővíti egy adott molekulában, megsokszorozva a komplexebb termékekké történő feldolgozás lehetőségeit, hanem teljesen különböző típusú kémiai kötések célba juttatását is lehetővé teszi, gyakran nagy kemoszelektivitással.  
A C-H-aktiváló katalizátorok, segédanyagok és oxidálószerek páratlan portfóliójával segítjük elő az Ön áttörést jelentő szintézisötleteit az inert és mindenütt jelenlévő C-H kötések aktiválásához. A C-H-aktiválási igényeinek megfelelő, nagy mennyiségben előforduló, fenntartható fémeket, többek között kobaltot, rezet, aranyat, irídiumot, vasat, nikkelt, palládiumot, ródiumot, ruténiumot, ezüstöt és titániumot tartalmazó katalizátorokat kínálunk egyedi reaktivitással/szelektivitással.  Tudjon meg többet fejlett katalizátoranyagainkról a C-H-funkcionalizációs útmutató-ban. 