Sejtmegtartás
A termelékenység növelésére és a gyártási költségek csökkentésére irányuló növekvő nyomás a rugalmasság javítása mellett újból felkelti az érdeklődést a perfúzió iránt. A perfúziós műveletek nagy sűrűségű sejtkultúrákat eredményeznek, amelyek enyhítik a nagy termelési bioreaktorok feldolgozásának terhét. A perfúzió növeli a gyártási rugalmasságot azáltal, hogy nagyobb volumetrikus termelékenységet és egyenletesebb termékminőséget biztosít, alacsonyabb tőkebefektetés mellett.
Növelje a sejtsűrűséget, termelékenységet és rugalmasságot
A Cellicon® Sejtmegtartó megoldással jelentősen nagyobb életképes sejtsűrűséget érhet el, miközben javítja a upstream termelékenységet és a gyártási rugalmasságot. A bioreaktorokkal, ez a megoldás intensifikálja az Ön upstream-feldolgozását azáltal, hogy folyamatosan eltávolítja az elhasznált tápfolyadékot, és kíméletesen megtartja a nagyszámú életképes sejtet. A hosszabb ideig tartó perfúziós futtatások megnövekedett igényei könnyen teljesíthetők, így biztosítva a szükséges nagy áteresztőképességet és a folyamatszabályozás szintjét.
Tudja meg, hogy a Cellicon® Cell Retention Solution segítségével hogyan segíthet a nagyobb sejtsűrűség elérésében, a feldolgozási idők és a lépések számának csökkentésében, a nagyobb gyártási rugalmasság és hozam érdekében. Tudja meg, milyen egyszerűen integrálható az Ön upstream perfúziós folyamatába.
Network error: Failed to fetch
A Cellicon® sejtmegtartó megoldás legfontosabb előnyei
- Elősíti a perfúziós folyamatokat a nagyobb sejtsűrűség eléréséhez
- megbízható és reprodukálható teljesítmény
- Nagy áteresztőképesség és alacsony fouling
- Komprehenzív monitorozás és precíz vezérlés
- Kiszámítható lineáris skálázás a padról a gyártási léptékig
- Egyszerűen használható és telepíthető
A laboratóriumi méretű Cellicon® Cell Retention Solution a Cellicon® lapos lapos egyszer használatos szűrőegységből és vezérlőből áll, amelyet úgy terveztek, hogy megfeleljen az Ön perfúziós magvonat szükségleteinek. A vezérlő egy intuitív csővezeték- és műszerezési diagramot (P&ID) jelenít meg, amely lehetővé teszi a felhasználók számára az összes folyamatparaméter azonnali megjelenítését. Ez a laboratóriumi léptékű megoldás kiválóan alkalmas a folyamatfejlesztéshez, a méretnöveléshez és a méretcsökkentéshez.
A Cellicon® Cell Retention Solution magában foglalja a Cellicon -ot.sup>® szűrőegységet és a Mobius® sejtvisszatartó rendszert a Bio4C ACE™ vezérlőszoftverrel. Ez az 50, 200, 500, 1000 és 2000 literes méretben kapható, könnyen kezelhető megoldás kiszámítható teljesítményt és lineáris skálázhatóságot biztosít. A Bio4C ACE™ vezérlőszoftver lehetővé teszi a kézi feldolgozást, valamint az automatizált feldolgozást receptek segítségével; a szoftver megkönnyíti a 21 CFR 11. részének és az EudraLex 4. kötet 11. mellékletének való megfelelést az Ön klinikai és kereskedelmi folyamataihoz. Ez a megoldás könnyen csatlakoztatható bármilyen bioreaktorhoz: az összes Cellicon® szűrőegység bármelyik bioreaktorzsákhoz hegeszthető, és lehetőség van aszeptikus csatlakozók használatára is.
Kapcsolódó termékforrások
- Data Sheet: Cellicon® Filter and Controller
The benchtop Cellicon™ Perfusion Solution is designed to meet your perfused seed train challenges. It consists of a controller and a flat sheet cell retention filter with a single-use assembly running in tangential flow filtration mode. This easy-to-use solution increases perfusion process efficiency and provides real-time monitoring and control for reliable and consistent performance.
- Data Sheet: Cellicon® Cell Retention Solution for Process Scale
Embark on a journey of discovery as you delve into a wealth of technical insights and specifications, gaining a comprehensive understanding of the product's vast capabilities and unlocking its limitless potential.
- Cell Retention Technology and Specialized Cell Culture Media for Intensified Upstream Processing
This study demonstrates the use of a Cellicon® filter and controller in an N-1 perfusion process with Cellvento® 4CHO-X expansion medium as compared to a control seed train using shake flasks
- Reproducible Scaling of a Cell Retention Filter Using the Cellicon® Cell Retention Solution
This page describes the design attributes of the Cellicon® Filter Assembly and how they simplify process scale-up.
- Operational and Financial Advantages of Cellicon® Cell Retention Solution in an N-1 Perfusion Process
The following study compares the process economics of an N-1 perfusion process at the 2,000 L scale using our Cellicon® Cell Retention Solution versus a commercially available cell retention device
- Performance Guide: Cellicon® Perfusion Solution
Process Recommendations and Scalability Strategies for Optimization of Perfusion Cell Culture with the Cellicon® Cell Retention Solution
- Application Note: Evaluation of Novel Cell Retention Technology and Cell Culture Media for N-1 Perfused Seed Train
This study was designed to evaluate new technologies and explore the benefits of process intensification in an N-1 perfusion application. It used the Cellicon™ perfusion filter and controller, as well as the Cellvento® 4CHO-X Expansion Medium during cell expansion. The products were evaluated based on the metrics of cell growth, viability, titer, nutrient quantities, and product quality.
- Data Sheet: Bio4C ACE™ Control Software
This data sheet outlines the features and benefits of Bio4C ACE™ software.
- White Paper: Upstream Intensification – Enabling Perfusion Processes with Cell Retention Technologies
In this white paper, we explore perfusion processes and how they are becoming a viable solution that can be used to address today’s processing challenges by increasing speed, reducing plant footprint, and improving productivity without compromising product quality.
- White Paper: A Cost Analysis and Evaluation of Perfused Seed Train Scenarios Through Process Modeling
This white paper describes process modeling and comparison of process economics for a conventional upstream process and three perfused seed train alternatives in combination with either a conventional fed-batch bioreactor or high-seed fed-batch bioreactor.