Merck
KezdőlapProductsGyógyszeripari és biofarmáciai gyártásBiológiai feldolgozás és formulázás Nyersanyagok
Biológiai feldolgozás és formulázás Nyersanyagok
A technológiai vegyszerek a biofarmáciai gyártás kulcsfontosságú összetevői. A kiváló minőségű termékek, az átfogó dokumentáció és a kiváló ügyféltámogatás megkönnyíti a minősítés, a kockázatértékelés és a folyamatoptimalizálás terén tett erőfeszítéseit, hogy a folyamatfejlesztés és a gyártás sikeres legyen. Elégítse ki szabályozási követelményeit Emprove® Program -on keresztül a teljes biogyártási folyamatot lefedő termékek teljes skálájával. 
Tisztaszobai öltönyben dolgozó technikus folyékony sejttenyésztő tápfolyadékot kezel egy biofeldolgozó laboratóriumban, a háttérben a tápfolyadékot tartalmazó lezárt palackok és az alapvető laboratóriumi berendezések szépen elrendezett soraival, ami a biofeldolgozási alkalmazások steril és ellenőrzött környezetét jelzi.
Folyékony sejtkultúra médiumok és pufferek biotechnológiai feldolgozásához
Az iparág legjobb minőségű steril szűrt folyadékkal kapcsolatos képességeit kínáljuk, és világszerte GMP létesítményekből származó, azonnal felhasználható sejttenyésztő közegeket, puffereket, CIP és SIP termékeket szállítunk a biogyógyszeripari termelés optimalizálása érdekében.
Az Ön biofarmáciai termelésének optimalizálása érdekében.
Három különböző méretű tartály pufferek és pH-beállítószerek tárolására, a legkisebb a bal oldalon, a legnagyobb a jobb oldalon, mindegyik kék testtel és fehér címkével, a kisebb tartályok piros fedéllel, a nagyobbik kék fedéllel.
Pufferek és pH-szabályozók
A pufferek kritikus szerepet játszanak a pH-érték szabályozásában a biofeldolgozás minden fázisában, beleértve a sejtbankot, az upstream, downstream és végső formulázást. A szerves és szervetlen pufferkomponensek teljes skáláját kínáljuk.
Kiváló minőségű nyersanyagok szállítása világszerte, 1 literes palackoktól 18.000 literes tartálykonténerekig terjedő mennyiségben.
Helyszíni tisztítás
A személyre szabott, kiváló minőségű CIP (Cleaning in Place) megoldásainkkal időt, pénzt és energiát takaríthat meg. Ahelyett, hogy saját megoldásokat készítene, egyszerűen rendelje meg a szükséges mennyiségeket és koncentrációkat GMP-folyamatmegoldásokat gyártó üzemünktől - majd integrálja azokat saját folyamataiba.
Technikus felügyeli a vegyipari feldolgozáshoz használt bioreaktort, amelyen egy védőruhás szakember gondosan felügyeli a rozsdamentes acélból készült bioreaktort, amely a vegyiparban a feldolgozás és a formulázás szerves részét képezi, tisztaszobai környezetben.
Downstream folyamat és formulázási vegyszerek
A downstream és a formulázási vegyszerek biztosítják a gyógyszerkészítmény hozamát és biztonságát a downstream folyamat során. A nagy kockázatú alkalmazások támogatására szolgáló vegyszereink többszörös kompendialitásúak, és a GMP-irányelvek szerint készülnek.
Upstream folyamat vegyszerek
Upstream folyamat vegyszerek
A felmenő technológiai vegyszerek biztosítják a sejttenyésztési folyamat kiváló teljesítményét, ami a sejtek életképességét, a termelékenységet és a gyógyszertermék kritikus minőségi jellemzőit segíti elő.
Endonukleáz
Endonukleáz
Az endonukleáz enzimeket a DNS és az RNS kisebb fragmentumokra történő hasításával csökkentik a nukleinsav-szennyeződés szintjét a biológiai feldolgozási munkafolyamatokban és a kutatási alkalmazásokban.
Az endonukleáz enzimeket a DNS és az RNS kisebb fragmentumokra történő hasításával használják.