Szilárd fázisú mikro-kivonatolás (SPME)
A szilárd fázisú mikroextrakció (SPME) sokoldalú és oldószermentes mintaelőkészítési technika. Az adszorpció/abszorpció és deszorpció elvén működik, és egy extrakciós fázissal bevont szál segítségével koncentrálja az analitokat a mintában. Sikeresen egyesíti a mintavételt, az izolálást és az analit dúsítását egyetlen lépésben. Az SPME-t széles körben használják a környezeti illékony anyagok, élelmiszerek és italok, ízek és illatanyagok, törvényszéki és toxikológiai, valamint gyógyszerészeti minták mintavételére.
Kapcsolódó termékforrások
- Selection Guide for Supelco SPME Fibers
Recommended fibers based on analyte type and molecular weight; tips for SPME fiber selection for a variety of applications.
- The use of SPME-GC/MS to determine the best packaging material for preventing light-induced off-flavors in milk
yethylene (HDPE) plastic jugs instead of glass bottles. In this study, we used solid-phase microextraction (SPME) followed by GC/MS to investigate the effectiveness of a range of plastic materials as barriers to the production of offflavors.
- Rugged SPME Sampling
SPME fibers with CAR/PDMS and PDMS/DVB coatings on nitinol core assembly enhance fiber performance for solid phase microextraction.
- Brochure: SPME for GC Analysis
Solid Phase Microextraction (SPME) is an innovative, solvent-free sample prep technology that is fast, economical, and versatile.
- Brochure: Supel™ BioSPME 96-Pin Devices
Supel™ BioSPME 96-Pin Devices were developed to target the stringent specifications needed by bioanalytical laboratories, yet greatly improve upon the speed and simplicity compared with current sample preparation techniques employed for plasma protein binding studies today.
- Application Note: Sample Preparation of Serum Prior to Determination of Free Testosterone
The industry’s gold standard for sample preparation of free hormones from serum has been associated with equilibrium dialysis.
- Protein Binding Determination - Comparison Study of Techniques & Devices
Comparative analysis of Supel™ BioSPME 96-Pin device with a rapid equilibrium dialysis technique for accuracy of measured values, sample cleanliness, and workflow time in drug protein binding.
Smart SPME szálak
Az intelligens SPME szálak a hagyományos SPME bevonatoktól az intelligens SPME formátumig terjedő szakértelmünk és innovációnk kiterjesztése a pontos, megbízható és konzisztens eredmények érdekében. Az intelligens szálaink, beleértve a Carboxen® szálakat, a kettős bevonatú szálakat vagy a felülbevonatú szálakat, egyedi chippel vannak ellátva, amely zökkenőmentes mintaelőkészítést és egyéb, többek között előnyöket kínál:
- Követhetőség a felhasználás, a löketszám, a működési dátumok és a hőmérséklet-expozíció ellenőrzéséhez
- Nagy áteresztőképességű mintaelőkészítés
- A megfelelő paraméterek automatikus alkalmazása minden egyes szálbevonathoz
- /ul>
További információkért lásd Smart SPME szálak az automatizált mintavételhez.
Nitinol-magú SPME szálak
Az SPME szálak nitinol-magja növeli a szálak teljesítményét és a kromatográfiás eredmények pontosságát. A karboxen®/polidimetilsziloxán (CAR/PDMS) vagy polidimetilsziloxán/divinilbenzol (PDMS/DVB) bevonattal ellátott szálak nitinol-maggal kaphatók. A nitinolszálak további előnyei a következők:
- Nagyobb tételenkénti és szálankénti reprodukálhatóság
- Nagyobb szálállóság
- A olvasztott szilícium-dioxid maggal rendelkező szálakhoz hasonló szelektivitás és inertitás
További információért lásd Nitinol core SPME fibers.
A felülbevont (OC) SPME SZÁLAK
A szálak felülbevonása a szálak bevonásának új technológiája, amely az SPME szálakat védi a mátrixkomponensektől. Ez lehetővé teszi, hogy a szál közvetlenül a komplex mintákba merüljön, biztosítva a hatékonyabb extrakciót (pl. a félig illékony vegyületek esetében). A polidimetil-sziloxán (PDMS) a PDMS/divinilbenzol (DVB) szál bevonására szolgál. Az így kapott szál fizikailag robusztusabb és ellenállóbb a kémiai szennyeződésekkel szemben, és lehetővé teszi a hatékony mosási lépést a megtapadt mátrix eltávolítására is.
Sea Overcoated Fibers available.
BioSPME
A bioSPME technológia jelentősen javítja a sebességet és az egyszerűséget a jelenlegi bioanalitikai mintaelőkészítési technikákhoz képest, amelyeket a plazmafehérjék kötődésének vizsgálatára és más szabad analitok elemzésére alkalmaznak. A Supel™ BioSPME eszközök elsődleges előnyei a következők:
- 3x gyorsabb munkafolyamat a gyors egyensúlyi dialízis alapú módszerekhez képest
- Univerzális 96 tűs formátum, kompatibilis a szabványos fogyóeszközökkel
- Egyszerű munkafolyamat, amely teljes automatizálásra vagy kézi működtetésre alkalmas
További információkért lásd Supel™ BioSPME 96-pin Devices.