Přeskočit na
87884
trans-2-[3-(4-tert-Butylphenyl)-2-methyl-2-propenylidene]malononitrile
suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
Synonyma:
DCTB
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 690,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 560,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C17H18N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
250.34
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8913051
Assay:
≥99.0% (HPLC)
Form:
powder
1 690,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
technique(s)
MALDI-MS: suitable
mp
123-126 °C
cation traces
Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤10 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
>2000 at 337 nm (mol. absorption)
suitability
suitable for matrix substance for MALDI-MS
SMILES string
CC(=C/c1ccc(cc1)C(C)(C)C)\C=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C17H18N2/c1-13(10-15(11-18)12-19)9-14-5-7-16(8-6-14)17(2,3)4/h5-10H,1-4H3/b13-9+
InChI key
OIASAVWSBWJWBR-UKTHLTGXSA-N
Other Notes
Used as matrix for MALDI-MS
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
72788132869C1655
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98%, ≥98.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (KT)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
123-126 °C
mp
-
mp
213-216 °C (lit.)
mp
-
form
powder
form
powder
form
-
form
lyophilized powder
suitability
suitable for matrix substance for MALDI-MS
suitability
-
suitability
suitable for suitability for complexometry
suitability
-
absorption
>2000 at 337 nm (mol. absorption)
absorption
-
absorption
-
absorption
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
L. Ulmer et al.,
Eur. J. Mass Spectrom., 6, 49-49 (2000)
Tomomi Iura et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 29(2), 155-162 (2015-02-03)
Matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry (MALDI-MS) has been widely utilized for the structural characterization of various synthetic polymers. However, polymer sample molecules can occasionally decompose even in the MALDI process depending on the measurement conditions. In this work, the fragmentation
Matthew B Baker et al.
Nature communications, 6, 6234-6234 (2015-02-24)
The rational design of supramolecular polymers in water is imperative for their widespread use, but the design principles for these systems are not well understood. Herein, we employ a multi-scale (spatial and temporal) approach to differentiate two analogous water-soluble supramolecular
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
87884-250MG-F04061833057001
87884-1G-F04061833056998
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?