Merck
CRISPR a editace genů
CRISPR/Cas9 je nástroj pro cílenou editaci genomu, který byl poprvé objeven u bakterií a obsahuje dvě složky - vodicí RNA (gRNA) a nukleázu Cas9.
Kompletní sada nástrojů a služeb genomového inženýrství
Díky pokroku v genomovém inženýrství mohou vědci dosáhnout nebývalých objevů, od léčby genetických poruch až po vývoj plodin odolných vůči nemocem. Společnost Sigma-Aldrich® Advanced Genomics poskytuje kompletní podporu pro každý krok výzkumu založeného na genových úpravách CRISPR v jakémkoli měřítku. Zaměřte se na jeden gen pomocí nukleáz se zinkovými prsty nebo prověřte celý genom pomocí plně přizpůsobitelných produktů CRISPR.  
S více než 350 lety technického vedení přicházejí produkty Sigma-Aldrich® Advanced Genomics s odbornými znalostmi, které přesahují hranice laboratorního stolu - od objevů až po terapeutický dopad.  
Přečtěte si více o
Nejlepší Cas9 proteiny ve své třídě
Zaručené CRISPR gRNA
Inhibice a aktivace CRISPR (CRISPRi a CRISPRa)
CRISPR screening s kompatibilitou 10x Genomics
Jsme tu, abychom pomohli
Portfolio Sigma-Aldrich® Advanced Genomics přináší dokonalou sadu nástrojů a služeb genomového inženýrství pro uvolnění vašeho výzkumného potenciálu. Ať už chcete své cíle knockoutovat, knock-inovat, knockdownovat nebo overexpressovat, naše komplexní sada nástrojů a služeb pro úpravu genů CRISPR posune váš výzkum za hranice laboratorního stolu. 
Nejlepší ve třídě Cjako9 proteinů
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics nabízí několik variant Cas9 (divoký typ, se zvýšenou specifitou, nikázu, s GFP, katalyticky neaktivní) a v několika formátech (plazmid, lentivirus, lyofilizovaný protein). Vyberte si z přední nabídky proteinů Cas9, které splňují vaše individuální výzkumné potřeby. 
Zaručená CRISPR gRNA
Každá SygRNA<.sup>® syntetická single guide RNA (sgRNA), crRNA a tracrRNA je syntetizována pomocí našeho patentovaného procesu a činidel s použitím nejkvalitnějších dostupných materiálů. Editační aktivita je zajištěna bez ohledu na váš cíl, typ buňky nebo aplikaci a je na ni poskytována nejkomplexnější záruka v oboru.
Inhibice a aktivace CRISPR (CRISPRi a CRISPRa)
Získejte ještě lepší vhled do komplexních biologických sítí pomocí knihoven Sigma-Aldrich® Advanced Genomics CRISPR activation a CRISPR inhibition pro experimenty s knockdownem a overexpresí genů. Sdružené lentivirové knihovny CRISPRi a SAM CRISPRa jsou k dispozici hotové nebo přizpůsobené vašim specifickým potřebám.
Screening CRISPR s kompatibilitou 10x Genomics
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics nabízí jediné kompatibilní lentivirové pooly s certifikací 10x Genomics pro screening CRISPR na jedné buňce. Naše optimalizované lentivirové vektory na míru jsou plně kompatibilní s řešením Chromium Single Cell Gene Expression v3 a v3.1 (Next GEM) využívajícím technologii Feature Barcode. 
Pomůžeme vám
Ať už potřebujete pomoc s návrhem experimentu s CRISPR, potřebujete pomoc při řešení problémů, nebo jen chcete lépe porozumět tomu, jak můžete metody úpravy genů použít ve svém výzkumu, Sigma-Aldrich® Advanced Genomics je zde, aby vám pomohla.
Přemýšlíte, zda je CRISPR vhodný pro váš projekt? Spojte se s odborníkem Sigma-Aldrich® Advanced Genomics.
Související zdroje produktů
  • Cas9-Mediated Recombineering for Kdo2-Lipid A
    E. coli CRISPR/Cas-mediated Lambda-Red HR vector system enables gene editing via homology-directed repair.
  • Licenční smlouva o používání CRISPR
    Tento výrobek a jeho použití jsou předmětem jednoho nebo více z následujících patentů kontrolovaných společností The Broad Institute, Inc. (BROAD), Massachusetts Institute of Technology (MIT) nebo President and Fellows of Harvard College (HARVARD): Patenty USA č. 8 697 357; 8 771 945 a všechna nahrazení, rozdělení, pokračování, opětovná vydání, obnovení, opětovná přezkoumání nebo rozšíření a odpovídající zahraniční patentové přihlášky a patenty.
  • Protokoly ribonukleoproteinů (RNP) s použitím syntetických sgRNA a proteinů Cas9
    Kombinujte zaručené sgRNA s naší komplexní řadou produktů a nástrojů CRISPR, včetně Cas9 a dodávacích činidel, pro efektivní modifikaci genomu s vyšší specifičností.
  • Genome Editing in Plants with CRISPR/Cas9
    ZFNs and CRISPR/Cas9 advance targeted genome editing, opening new research avenues.
  • Gene Editing 101 eBook
    Learn how to understand, design and perform CRISPR experiments, as well as design gRNA, choose a Cas9 format, screen with CRISPR, use advanced CRISPR formats, and much more…