Merck
Detekční substráty a enzymy
Enzymové systémy detekce proteinů pro ELISA, imunohistochemii, western blotting a mnoho dalších s naším rozmanitým portfoliem detekčních substrátů a enzymů.
Detekční substráty a enzymy mají zásadní význam v mnoha oblastech vědy o živé přírodě, a to jako nástroje i cíle detekčních systémů. Naše enzymové substráty a systémy detekce substrátů nabízejí pohodlí, stabilitu a konzistenci. V našich laboratořích jsou rutinně analyzovány z hlediska identity, testu a homogenity, stejně jako z hlediska funkční výkonnosti v příslušném enzymovém systému. Nabízíme substráty, pufry a činidla v práškové, tekuté, tabletové a kapslové formě pro použití v enzymových testech, ELISA, blottingu, zobrazování a mnoha dalších aplikacích. Naše enzymy s vysokou čistotou prošly rozsáhlou charakterizací a nabízejí konzistenci mezi jednotlivými šaržemi. Prozkoumejte naše enzymové produkty a objevte způsoby využití našich detekčních substrátů a enzymů v různých detekčních metodách. 
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Související produktová literatura
Brožura: Substrátové systémy pro detekci enzymů
Peroxidázové enzymy
Naše peroxidázové enzymy jsou celosvětově uznávány jako průmyslový standard pro diagnostickou výrobu a laboratorní výzkumné aplikace. Enzymy křenové peroxidázy (HRP), produkty peroxidázových enzymů, substráty křenové peroxidázy a inhibitory jsou široce používány jako sekundární detekční činidla v ELISA, imunohistochemických technikách a blotovacích analýzách. Kromě toho můžete naše HRP konjugovat s vlastní molekulou včetně protilátek a avidinů. Naše peroxidázové produkty zahrnují varianty enzymu HRP a chromogenní substráty HRP, jako je 3,3′,5,5′-tetramethylbenzidinový (TMB) tekutý substrátový systém pro ELISA a tablety SIGMAFAST OPD (o-fenylendiamin dihydrochlorid). Mezi další produkty patří chemiluminiscenční substráty HRP pro ultra citlivou detekci, jako je Lumi-LightPLUS Western Blotting Substrate a BM Chemiluminiscenční substrát ELISA (POD).
Enzymy alkalické fosfatázy (ALP)
Naše spolehlivé enzymy ALP se široce používají v imunohistochemických testech, v aplikacích northern, Southern a western blot a také v diagnostice založené na metodě ELISA. Prozkoumejte naše zdroje ALP a najděte správný protokol pro své potřeby testů. Nabízíme řadu produktů ALP a substrátů alkalické fosfatázy. Mezi možnosti patří kolorimetrické substráty a chromogenní substráty, jako jsou fosfatázové substrátové tablety,  SIGMAFAST BCIP®/NBT tablety, a Alkaline Phosphatase Yellow (pNPP) Liquid Substrate System for ELISA ready-to-use solution. Mezi histochemické substráty patří disodná sůl fosfátu naftolu AS-TR a disodná sůl 5-bromo-4-chlor-3-indolylfosfátu. Dále poskytujeme chemiluminiscenční substráty pro ultra citlivou detekci, jako je CDP-Star®, disodný 2-chlor-5-(4-methoxyspiro {1,2-dioxetan-3,2′-(5′chlor)tricyklo [3.3.1.13,7 ] dekan}-4-yl)-1-fenylfosfát od společnosti Roche.
Luciferázová činidla
Luciferáza je původním zdrojem bioluminiscenční technologie a světluška luciferáza je široce používaným bioluminiscenčním reportérem. Tyto vysoce citlivé enzymové produkty luciferázy se hojně používají v molekulární a buněčné biologii a pro účinnou detekci a kvantifikaci ATP jako reportéru genetické funkce. Reakce produkující světlo je iniciována aktivací D-luciferinu. Když světluška luciferáza katalyzuje oxidaci D-luciferinu, dochází k hydrolýze ATP a emisi světla. Nabízíme více formátů luciferázy, jako jsou roztoky a prášky, které vyhovují vašim potřebám pro bioluminiscenční experimenty. Pro ochranu populace světlušek nabízíme vysoce aktivní zelenou rekombinantní světluškovou luciferázu. Nabízíme také varianty luciferázového substrátu, D-luciferinu pro luciferázové testy.  
Další detekční substráty
Naše široká kolekce dalších detekčních substrátů má mnoho aplikací, které vyhoví vašim potřebám. Patří sem substráty pro barvení a značení aktinových mikrofilament a detekci cholesterolu a lipoproteinů v buňkách. Prozkoumejte detekční systémy na bázi enzymů pro ELISA, imunohistochemii a Western blotting včetně OPD, TMB, BCIP, pNPP, rychlé červeně, ABTS, DAB, chemiluminiscence a mnoha dalších. Vyrábíme základní prášková činidla i vhodné roztoky a tablety. Nabízíme také zesilovače a stop roztoky speciálně vyvinuté pro optimální výkon s našimi detekčními substráty. 