Merck
Stabilní izotopy
Vědec, který v laboratoři používá biomolekuly značené stabilními izotopy.
ISOTEC® Stabilní izotopy jsou stabilní izotopové sloučeniny, od plynů až po složité molekuly. Tyto sloučeniny jsou užitečné pro stopovací studie v proteomice a metabolomice, látky pro MRI/MRS a v široké škále dalších biomedicínských aplikací. 
Pomoc značení stabilními izotopy je přínosná jak pro stopovací studie, tak pro studie toku. Metabolické dráhy lze studovat sledováním přirozeně se vyskytujících a u nemocí indikovaných metabolitů. Kromě toho lze objasnit vliv exogenních látek nebo poruch na metabolom pomocí našich vnitřních standardů značených stabilními izotopy ve spojení se stanovením pomocí hmotnostní spektroskopie.  
Přečtěte si více informací
Použití stabilních izotopů
Použití našich sloučenin značených stabilními izotopy v metabolických a nutričních studiích poskytuje prostředky k rozboru biochemických drah. Dostupnost izotopicky značených sloučenin pro základní vědecký výzkum umožňuje zkoumat úlohu metabolických drah při udržování fyziologických stavů. In vivo studie využívající stabilními izotopy značené metabolity odhalují důležité aspekty metabolismu, včetně drah a toků.
Důležitým nástrojem pro stanovení struktury s vysokým rozlišením pomocí NMR spektroskopie je použití stabilními izotopy značených biomolekul. Selektivním nebo rovnoměrným začleněním stabilních izotopů do proteinů mohou badatelé výrazně snížit složitost jejich spekter. 13C, 15N a deuterium jsou nejčastější izotopy začleněné do proteinů prostřednictvím mikrobiálních expresních systémů, syntézy peptidů nebo pomocí bezbuněčných extraktů.
Použití stabilních izotopů v lékařském zobrazování ve spojení s 13C-MRS technikami in vivo poskytuje metodu zkoumání toků přes metabolické dráhy související s energií pro včasnou diagnostiku a léčbu neuropsychiatrických poruch, rakoviny a dalších onemocnění.
Pro tyto a mnohé další aplikace nabízíme komplexní portfolio izotopově značených sacharidů, aminokyselin, chráněných aminokyselin, metabolitů, mastných kyselin, vitaminů, steroidů, dalších biologicky aktivních sloučenin a médií a komponent buněčných kultur. Poskytujeme také izotopově značené syntetické stavební bloky pro výzkumníky, kteří si raději vyrábějí vlastní sloučeniny. Díky našim odborným znalostem v oblasti izotopové syntézy jsme připraveni poskytnout vám sloučeniny na míru pro všechny vaše specifické potřeby.