Merck
DomůProduktyKlinická a diagnostická technikaDiagnostika tkáníMédia pro separaci buněk pro výzkumné, diagnostické a farmaceutické aplikace
Média pro separaci buněk pro výzkumné, diagnostické a farmaceutické aplikace
Prostředky pro separaci buněk se používají v biomedicínském výzkumu, diagnostice a farmacii k izolaci a purifikaci specifických buněčných populací. Tato média usnadňují separaci cílových buněk z komplexní směsi, jako jsou vzorky plné krve nebo tkáně, na základě specifických vlastností nebo markerů. Metoda hustotní gradientové centrifugace odděluje specifické buněčné populace biologických částic na základě rozsahu hustoty gradientových médií a částic vzorku. Proces separace buněk je klíčový v různých oblastech farmaceutického výzkumu a vývoje, včetně objevování léčiv, imunoterapie, regenerativní medicíny a výzkumu kmenových buněk.
Nabízíme široké portfolio hustotně gradientových médií pro separaci nebo extrakci leukocytů, virů, DNA, RNA, organel a mnoho dalších aplikací. Naše produktová řada zahrnuje gradientová média Histopaque® iodinovaná pro separaci leukocytů, polysacharidy pro izolaci savčích buněk, média s koloidním oxidem křemičitým pro izolaci savčích buněk a organel a anorganické soli pro izolaci DNA, virů a proteinů.
DĚLENÍ BUNĚK S ACCUSPIN™ SYSTEM-HISTOPAQUE® MEDIA
Oblíbený systém ACCUSPIN™ s Histopaque-1077 používá radiačně sterilizované odstředivé zkumavky navržené tak, aby vytvořily dvě oddělené komory s porézní bariérou z polyethylenu vysoké hustoty ("frita"). Tento systém umožňuje přidání antikoagulované plné krve do horní komory bez rizika smíchání se separačním médiem Histopaque® v dolní komoře. Hustotní médium Histopaque® umožňuje jasné oddělení lymfocytů a mononukleárních buněk (tj. monocytů). Erytrocyty se shlukují a granulocyty se stávají mírně hypertonickými, čímž se zvyšuje jejich sedimentace, což vede k peletování na dně zkumavky ACCUSPIN™. Po dokončení procesu separace lze izolované buňky dále charakterizovat, kultivovat, analyzovat nebo použít v navazujících aplikacích, jako je průtoková cytometrie, buněčné testy, molekulární analýza, vývoj léčiv nebo buněčné terapie.
HISTOPAQUE® JODINOVANÉ GRADIČNÍ PROSTŘEDKY
Histopaque® média jsou určena k separaci různých typů buněk na základě jejich hustoty a běžně se používají ve farmaceutickém a biomedicínském výzkumu k izolaci a purifikaci specifických buněčných populací. Média Histopaque® jsou sterilně filtrované, endotoxinem testované roztoky polysukrózy a diatrizoátu sodného, upravené na přesnou hustotu. Tato separační média připravená k použití usnadňují rychlé a optimální získání životaschopných buněk z malých objemů plné krve. Separační média Histopaque® se obvykle používají v aplikacích, jako jsou např: Izolace mononukleárních buněk periferní krve (PBMC): Histopaque® média se často používají k izolaci PBMC ze vzorků plné krve. PBMC se skládají z lymfocytů, monocytů a dalších jaderných buněk. Položením média Histopaque® mezi vzorek krve a odstředivou zkumavku dojde při odstřeďování k oddělení PBMC od ostatních složek krve, jako jsou červené krvinky a krevní destičky. Frakcionace buněk: Histopaque® médium lze použít k frakcionaci smíšených buněčných populací do různých vrstev na základě jejich hustoty. Navrstvením separačního média do centrifugační zkumavky a opatrným přidáním buněčné suspenze dojde při centrifugaci k vytvoření odlišných vrstev představujících různé typy buněk. Tato technika je užitečná pro separaci a čištění buněk pro další analýzy nebo experimenty. Izolace specifických typů buněk: Histopaque® separační média lze použít k izolaci specifických buněčných populací na základě jejich hustoty nebo specifických markerů. Pečlivým navrstvením separačního média a buněčné suspenze se centrifugací oddělí buňky, které jsou předmětem zájmu, od nežádoucích buněk. Tato technika je zvláště cenná pro výzkumné pracovníky, kteří studují specifické typy buněk nebo se snaží obohatit vzácné buněčné populace. Výrobky Histopaque® vyráběné v rámci řízení kvality ISO 9001 s testováním výkonnosti specifickým pro danou šarži poskytují konzistentně selektivní separaci linií krevních buněk, optimální separaci životaschopných nezkreslených buněk a minimální interference cizích buněk.
PERCOLL® KOLOIDNÍ KŘEMÍKOVÁ MÉDIA
Koloidní křemíková média jsou koloidní suspenze částic oxidu křemičitého potažených polyvinylpyrolidonem (PVP) o průměru 15-30 nm, které se obvykle používají v biomedicínském a farmaceutickém výzkumu pro separaci a čištění buněk. PVP snižuje interakce částic s biologickým materiálem a stabilizuje koloid v izotonickém solném roztoku. Jeho hustotu lze upravit změnou koncentrace roztoku Percoll®, což umožňuje výzkumníkům přizpůsobit gradient jejich specifickým separačním potřebám. Naše koloidní médium Percoll® má extrémně nízkou osmotickou sílu, která se s hustotou mění jen málo. Také osmolalita gradientů vytvořených odstřeďováním se snadno upravuje přidáním vhodného množství sacharózy nebo pufrovacího roztoku. Gradienty Percoll® jsou ideální pro izopiktické separace buněk, organel, membránových vezikul a dokonce i některých virů.
INORGANICKÉ SOLI
Iontová gradientní média, známá také jako iontové gradienty nebo iontové roztoky, se používají v technikách separace buněk k oddělení buněk na základě jejich povrchového náboje nebo elektrických vlastností. Tato média vytvářejí elektrostatické pole nebo nábojový rozdíl, který umožňuje oddělení buněk s různými povrchovými náboji. Mezi příklady technik separace buněk, které využívají iontová gradientní média, patří elektroforéza, dielektroforéza (DEP) a izoelektrická fokusace (IEF). Konkrétní volba média a techniky závisí na povaze separovaných buněk, požadovaném mechanismu separace a celkových experimentálních cílech. Naše iontová gradientní média, která se skládají z koncentrovaných solí těžkých kovů, se používají výhradně pro izopikonické separace nukleových kyselin. Chlorid cesný a síran cesný jsou nejpoužívanější soli těžkých kovů s gradientovou hustotou až 1,91 g/cm3. Mezi další používané soli patří jodid sodný, bromid sodný a soli rubidia. Výběr a návrh iontových gradientních médií a technik vyžaduje pečlivé zvážení faktorů, jako je pH, vodivost, složení pufru a elektrické vlastnosti zkoumaných buněk.
NIONOVÁ JODOVANÁ HUSTOTNÍ GRADIENTNÍ MÉDIA
Nionová jodovaná hustotní gradientní média jsou specializované látky používané pro separační a purifikační techniky v různých oblastech, včetně biologie, biochemie a klinické diagnostiky. Tato média jsou obvykle založena na jodovaných sloučeninách, které tvoří hustotní gradienty a umožňují separaci částic na základě jejich hustoty. Neiontová jodovaná média s gradientem hustoty fungují na principu centrifugace s gradientem hustoty. Struktura většiny jodovaných sloučenin používaných v populárních médiích pro gradient hustoty je založena na jodovaných sloučeninách, jako je kyselina tri-jodobenzoová, s připojenou hydrofilní skupinou, která zvyšuje jejich rozpustnost a vytváří kontinuální gradient hustoty ve vodném roztoku. Nabízíme hustší roztoky jodohexolu (např. Nycodenz® a Histodenz™), které minimalizují dehydrataci biologických částic. Iohexol není toxický a není metabolizován savčími buňkami.
POLYHYDRICKÉ ALKOHOLY
Naše portfolio neiontových gradientových médií s polyhydrickými alkoholy zahrnuje sacharózové gradienty, které se široce používají pro rychlostně zónovou separaci makromolekul a pro izopyckou separaci virů a buněčných organel. Mezi jejich výhody patří stabilita, inertnost a nízká cena, zatímco mezi nevýhody patří koncentrovaná a hypertonická povaha roztoku. Nabízíme také roztok glycerolu, který má menší hustotu než odpovídající roztoky sacharózy, čímž zabraňuje aktivitě některých enzymů a zároveň se snadno odstraňuje pomocí vakua.
POLYSACHARIDY
Poskytujeme nejčastěji používané polysacharidové médium Ficoll®, abychom obešli problémy s vysokou osmotickou silou vznikající při použití roztoků sacharózy. Syntetické polymery Ficoll® jsou polyvinylpyrrolidonem potažené poly(ethylenglykol) (PEG), které se běžně používají k přípravě roztoků s gradientem hustoty. Roztoky Ficoll® se široce používají v různých biologických a biochemických aplikacích, zejména pro separaci a izolaci buněk. Roztok se vyrábí polymerizací molekul sacharosy s epichlorhydrinem za vzniku polysacharidu o průměrné molekulové hmotnosti 400 000 molekul. Roztoky Ficoll® s hustotou pod 20 % (w/v) mají hustotu 1,07 g/cm3 a jsou považovány za osmoticky inertní. Hlavní nevýhoda roztoku Ficoll® spočívá v jeho větší viskozitě než u srovnatelných roztoků sacharózy. Roztoky Ficoll® hrají významnou roli v různých procesech farmaceutického výzkumu a vývoje, neboť usnadňují izolaci, purifikaci a charakterizaci buněk, virů a dalších biologických složek, čímž přispívají k pokroku v oblasti objevování léčiv, imunoterapie a dalších farmaceutických aplikací. Běžně se používají v technikách separace buněk, zejména pro izolaci mononukleárních buněk z periferní krve nebo jiných buněčných zdrojů. Navrstvením buněčné suspenze na hustotní gradient Ficoll® a odstředěním lze oddělit zajímavé buňky, jako jsou lymfocyty nebo monocyty, od jiných typů buněk a nežádoucích složek, jako jsou červené krvinky a granulocyty. Roztoky Ficoll® se používají také při centrifugaci s gradientem hustoty, což je technika, která odděluje částice nebo molekuly na základě jejich vztlakové hustoty. Během centrifugace částice nebo buňky migrují gradientem Ficoll® a usazují se na místech, která odpovídají jejich hustotě. To umožňuje separaci a frakcionaci různých složek přítomných v heterogenní směsi.