Média a pufry pro buněčné kultury
Je důkazem Dulbeccovy, Eaglovy, Ringerovy a dalších průkopnických lékařů a vědců, že jimi vyvinuté mediální preparáty se dodnes hojně používají. Varianty těchto a dalších klasických médií byly zdokonaleny v reakci na potřebu fyziologicky relevantního prostředí pro různé savčí buněčné kultury. Ať už pěstujete adherentní suspenzní fenotypy, s FBS nebo bez něj, potřebujete média s vysokým nebo nízkým obsahem glutaminu, tekutá připravená k použití nebo snadno skladovatelná prášková - zde najdete přesně to, co potřebujete pro buněčné kultury. Tato média a soli a jejich složky byly kvalifikovány pro použití v buněčných kulturách a jsou vyráběny v našich nejmodernějších zařízeních.
Klasická média a pufry
Složení médií pro buněčné kultury byla v průběhu desetiletí výzkumu optimalizována v závislosti na různé buněčné fyziologii. Vybírejte média, jako jsou DMEM, MEM, RPMI-1640, Ham's F-10 &; F-12 formulací, stejně jako roztoky bez séra, jako je M199.
Prostředky pro pěstování rostlin
Prostředky pro pěstování rostlin, jako jsou Murashige a Skoog (MS média), Gamborg's B5 a Phytamax™ Orchid Medium, obsahují základní mikroživiny, makroživiny, organické látky, vitaminy a regulátory růstu rostlin pro pěstování buněk, orgánů a tkání rostlin.
Prozkoumat další kategorie
Naše hotové a přizpůsobitelné produkty pro zpracování buněčných kultur (CCM) zvyšují produktivitu v procesech výroby mAb, vakcín, genů a buněčné terapie.