Spojky, ventily a směšovače z nerezové oceli
NovAseptic® hardware, řada vysoce výkonných bezrizikových komponent pro manipulaci s tekutinami, překračuje požadavky na čisté a hygienické procesy. S naším širokým sortimentem směšovačů, ventilů a konektorů můžete snadno zvýšit bezpečnost, kvalitu, účinnost a čistotu svých výrobků a zároveň minimalizovat dobu zpracování.
Přečtěte si více informací o
Míchačky NovAseptic®
Kompletní řada míchaček NovAseptic je navržena pro širokou škálu aplikací.sup>® míchadel nabízí odolnost a snadnou údržbu a zároveň vám poskytuje vynikající míchací výkon a provozní efektivitu. Demontáž míchačky NovAseptic® je snadná díky konstrukci s montáží zespodu, čímž odpadá nutnost zvedání systému.
|
|
Ventily NovAseptic®
Naše ventily a kombinace ventilů (12 mm až 76 mm) poskytují širokou škálu nákladově efektivních aseptických řešení, která splňují přísné požadavky CIP/SIP. Ventily NovAseptic® jsou navrženy tak, aby eliminovaly mrtvé úseky a minimalizovaly zadržené objemy, a nabízejí tak optimální účinnost procesu. Naše konstrukce aseptických ventilů, které jsou vyrobeny z membránových materiálů, jako je EPDM, silikonové elastomery a PTFE, vám umožní zestručnit a zjednodušit konstrukci vašeho procesu, omezit validační práce a ušetřit čas a peníze.
|
|
Konektory NovAseptic®
Konektory NovAseptic® lze použít ke zjednodušení připojení nástrojů pro odběr vzorků, ventilů, senzorů a dalších zařízení, která jsou propojena s nádrží, systémem nebo procesním potrubím. Díky své flexibilní konstrukci fungují konektory NovAseptic® s širokou škálou zařízení využívajících připojení TriClamp a lze je snadno osadit zaslepovacími uzávěry, aniž by byly ovlivněny aseptické vlastnosti vašeho systému.
|
|
Související zdroje produktů
- Spojky, ventily a směšovače z nerezové oceli
Zvyšte dokonalost manipulace s kapalinami: Vyzkoušejte komponenty NovAseptic - zvyšují bezpečnost, kvalitu a efektivitu zpracování v sanitárních provozech.
- Brochure: NovAseptic® Valves
NovAseptic® Valves are engineered for optimal performance, reliability, durability and ease of maintenance.
- Brochure: NovAseptic® Connectors
NovAseptic® Connectors are considered the industry standard for connecting equipment with a triclamp connection to a tank.
- Technical Bulletin: NovAseptic® Mixers, Inspection, and Replacement Guidelines for Male/Female Bearings
- Specification Sheet: NovAseptic® Valve Inductive Position Indicator Unit, Namur, ATEX
- Brochure: Process Development and Drug Manufacturing: Support Services
Our offerings include equipment and software services, process development support, along with quality and regulatory support.