Přeskočit na
05851
4-Aminoquinaldine
≥99.0% (HPLC)
Synonyma:
2-Methyl-4-quinolinamine, 4-Amino-2-methylquinoline, 4-Quinaldinamine, NSC 60281
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H10N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
158.20
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
229-604-4
Beilstein/REAXYS Number:
118323
MDL number:
Quality Level
assay
≥99.0% (HPLC)
analyte chemical class(es)
amino acids, nucleotide phosphates, organic acids
technique(s)
MALDI-MS: suitable
bp
333 °C (lit.)
mp
162-166 °C (lit.)
cation traces
Ba: ≤5.0 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤5.0 mg/kg, Co: ≤5.0 mg/kg, Cr: ≤5.0 mg/kg, Cu: ≤5.0 mg/kg, Fe: ≤100 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Mg: ≤5.0 mg/kg, Mn: ≤5.0 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5.0 mg/kg, Pb: ≤5.0 mg/kg, Zn: ≤5.0 mg/kg
suitability
suitable for matrix substance for MALDI-MS
SMILES string
Cc1cc(N)c2ccccc2n1
InChI
1S/C10H10N2/c1-7-6-9(11)8-4-2-3-5-10(8)12-7/h2-6H,1H3,(H2,11,12)
InChI key
COCFIBRMFPWUDW-UHFFFAOYSA-N
Application
suitable as Maldi-Matrix material
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Aminoquinaldine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Stephan R Fagerer et al.
European journal of mass spectrometry (Chichester, England), 19(1), 39-47 (2013-07-12)
Matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) has been shown to be highly sensitive for analyzing low-mass compounds such as metabolites if the right matrix is used. 9-aminoacridine (9AA) is the most commonly employed matrix for negative mode MALDI-MS in metabolomics. However, matrix
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
05851-1G04061826164617