Média a příslušenství LPLC
Naše rozsáhlá kolekce obsahuje pestrou škálu vysoce kvalitních médií a příslušenství, pečlivě navržených pro podporu LPLC separací v různých aplikacích. Ať už se jedná o purifikaci biomolekul, chromatografii proteinů nebo izolaci malých molekul, naše produkty LPLC poskytují výjimečný výkon a spolehlivost.
Přehled sekcí
Products
Adsorpční pryskyřice
Náš výběr adsorpčních pryskyřic zahrnuje oxid hlinitý, uhlík, hydrofobní dextran, Florisil®, Lipid Removal Agents, polymerní adsorbenty, křemelina a vázaná fáze křemeliny. Poskytují vysokou selektivitu, vynikající kapacitu a robustní stabilitu s rovnoměrnou velikostí částic, optimalizovanou strukturou pórů, vysokým povrchem a chemickou odolností. Prozkoumejte naši kolekci, včetně pryskyřice Supelpak™, XAD™ pryskyřice, AmberLite™ pryskyřice, AmberChrom™ pryskyřice, AmberSep™ pryskyřice, DIAION™ pryskyřice, Carboxen™ pryskyřice a SEPABEADS™ pryskyřice.
Afinitní pryskyřice
Naše média pro afinitní chromatografii, mezi něž patří akrylové kuličky, agaróza, cellulose a Pryskyřice Toyopearl® mají vysokou vazebnou kapacitu, mechanickou stabilitu a konzistentní výkon, což umožňuje rychlé a spolehlivé čištění biomolekul bez smršťování nebo bobtnání při měnící se iontové síle.
Pryskyřice pro gelovou filtraci
Naše pryskyřice pro gelovou filtraci neboli vylučování velikosti poskytují separaci s vysokým rozlišením, široký rozsah molekulových hmotností a výjimečnou chemickou stabilitu. Tyto pryskyřice přesně a účinně oddělují biomolekuly podle velikosti, což vede k velké výtěžnosti a čistotě proteinů, nukleových kyselin a dalších makromolekul. Pryskyřice vykazují nespecifickou vazbu a kompatibilitu s různými pufry s reprodukovatelnými výsledky. Mezi značky patří Sephadex® pryskyřice, Pryskyřice Avicel® a Sepharose® pryskyřice.
Výměníky iontů
Nabízíme mikroporézní (gelové) a makroretikulární (makroporézní) výměníky iontů. Gelové iontoměniče vykazují vysokou výměnnou kapacitu, mikroporozitu (velikost pórů do 30 Angstromů) a silnou odolnost vůči kyselinám, zásadám, oxidantům a teplotním vlivům. Makroporézní iontoměničové pryskyřice mají velké průměry pórů pro lepší výměnu iontů, vysokou stabilitu při chemickém, tepelném a mechanickém namáhání a rychlou regeneraci, takže jsou ideální pro práci s vysokomolekulárními znečišťujícími látkami při zajištění dlouhodobého výkonu.
- Silně kyselé kationtové výměníky: Silně kyselé kationtové výměníky jsou vysoce stabilní vůči kyselinám, zásadám, organickým rozpouštědlům a redukčním a oxidačním činidlům. Jejich stupeň ionizace je srovnatelný s velmi silnými kyselinami a jsou účinné v celém rozsahu pH od 0 do 14.
- Strongly Basic Anion Exchangers: Jsou vysoce odolné vůči kyselinám, zásadám, rozpouštědlům a redukčním a oxidačním činidlům, což umožňuje lepší regeneraci a poněkud sníženou adsorpci kyseliny křemičité. Jejich výměnná schopnost je nezávislá na pH, přičemž stupeň ionizace je srovnatelný s alkalickými hydroxidy.
- Slabě kyselé kationtové výměníky: Odolné vůči silným alkáliím a rozpouštědlům, dobře fungují v rozmezí pH 6-14. Lze je časem účinně regenerovat zředěnými minerálními kyselinami, protože jejich stupeň ionizace je srovnatelný se stupněm ionizace kyseliny octové.
- Slabě bazické aniontové výměníky: Jsou účinné v rozmezí pH 0 až 7 a nabízejí vynikající regenerační schopnost. Lze je snadno regenerovat pomocí NaOH, Na2CO3 nebo NH3, což zajišťuje nákladovou efektivitu a zároveň minimalizuje teoretickou ztrátu kapacity, takže jsou ideální pro nákladově efektivní a ekologické aplikace s pryskyřicemi.
- Mixed-bed iontoměniče: Naše vysokokapacitní pryskyřice se smíšeným ložem obsahují silně kyselou kationtovou výměnnou pryskyřici a silně zásaditou aniontovou výměnnou pryskyřici s rovnoměrnou distribucí velikosti částic. Pryskyřice se smíšeným ložem mají praktický barevný indikátor pro snadné sledování vyčerpání pryskyřice. Vykazují také vynikající regenerovatelnost, chemickou snášenlivost a trvanlivost pro účinné a trvalé odstraňování iontových nečistot z vody.
- Chelating resins: Jedná se o syntetické polymerní kuličky obsahující funkční skupiny, které mohou vytvářet koordinační kovalentní spojení s ionty kovů. V různých průmyslových procesech se používají k selektivnímu odstraňování a čištění iontů kovů.
- Jaderná pryskyřice: Specializované iontoměničové pryskyřice pro čištění a úpravu radioaktivních materiálů v jaderných elektrárnách, výzkumných laboratořích a zařízeních pro nakládání s jaderným odpadem.
Související zdroje
- Article: Selection Guide for Polymeric Resins
Polymeric resins offer research-scale separations and purification applications, including various adsorbent types.
- Brochure: Resins Selection Guide
LPLC is a versatile chromatographic technique that has evolved from using open columns and gravity to incorporating pumps and instrumentation. It offers a wide range of media, packed and empty columns, filters, injectors, valves, and tubing. The guide also covers Carboxen® Synthetic carbons, highly engineered derivatized resins with functions in adsorption and hydrophobic interaction chromatography.