Merck
DomůProduktyLaboratorní systémy čištění vodyPříslušenství pro laboratorní systémy čištění vody Milli-Q®
Příslušenství pro laboratorní systémy čištění vody Milli-Q®
Pro zajištění optimální úspory místa, bezpečnosti a hygienických podmínek vašeho řešení pro čištění vody nabízíme řadu příslušenství, které podporuje specifické potřeby a prostředí vaší laboratoře.
Od možností instalace, které šetří cenné místo na stole, přes senzory, které monitorují rozlití, až po náš nezbytný nožní pedál, který vám poskytne nenahraditelné pohodlí při práci. Přizpůsobte se svým specifickým požadavkům pomocí příslušenství z níže uvedeného seznamu, který je uspořádán následovně:  
  • Instalace - Dejte si záležet na svém prostoru./li>
  • Bezpečnost - Zjistěte úniky a zajistěte nepřerušovanou dodávku vody
  • Vyrobte si vlastní zařízení, které vám zajistí bezpečnou dodávku vody
  • Sanitace - Chraňte svůj systém a kvalitu vody
  • Kvalita - Monitorujte parametry čistoty
  • Pohodlí - Pro produktivnější den
UV sanitace:
Při skladování přečištěné vody je vždy problémem množení bakterií. Automatický sanitační modul (ASM) pravidelně ozařuje vnitřní stěny skladovací nádrže baktericidní UV lampou, aby se zabránilo růstu bakterií a tvorbě biofilmu. Pouhých 10 minut denního působení UV záření stačí k tomu, aby odpadla potřeba pravidelné chemické dezinfekce.
  • Automatické vystavení UV záření snižuje množství bakterií
  • Eliminuje nebo výrazně omezuje potřebu chemické dezinfekce
  • Volitelná funkce detekce vody chrání laboratoř před únikem vody
  • /li>
U centrálních vodovodních systémů může být UV lampa umístěna také v rozvodné smyčce, aby ozařovala cirkulující vodu předtím, než je přivedena k přístrojům a zařízením nebo se vrátí do zásobníku.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Senzory vody:
Senzory vody výrazně snižují riziko zaplavení a poškození laboratoře nebo jiných přístrojů. Senzory lze umístit tam, kde je to pro laboratoř nejvhodnější, obvykle na podlahu nebo na stůl. V nepravděpodobném případě úniku vody senzor zjistí přítomnost vody a automaticky uzavře přístup k napájecí vodě, ať už se jedná o systém nebo hlavní přívod vody.
Foot Pedal:
Pedál: Pohodlná dodávka vody bez použití rukou
S nožním pedálem pro systém čištění vody si prošlapete cestu k produktivnějšímu dni. Nožní pedál umožňuje po připojení k dávkovači ultračisté vody Q-POD® nebo dávkovači čisté vody E-POD® dálkově ovládat dodávku vody pouhým stisknutím nohy.
  • Šetří čas při opakovaném dávkování stejného objemu.
  • Podporuje laboratorní hygienické protokoly, protože uživatelé se nemusí dotýkat systému, aby měli přístup k vodě.
  • Kabel o délce 3 m poskytuje velkou flexibilitu při umístění pedálu podle konstrukčních omezení vaší laboratoře.
Související zdroje
  • Data Sheet: Foot Pedal
    The foot pedal allows scientists to perform hands-free dispensing of purified water. When connected to a Q-POD® or E-POD® dispenser, the foot pedal remotely controls water delivery by a simple push of the foot.
  • Data Sheet: Water Sensor
    Water sensors exist in 2 versions; they can be connected to the water system or to the main water supply. Their sensors can be placed where most convenient for the lab, typically on the floor or benchtop. In the unlikely event of a leak, the water sensor will detect the presence of water and automatically shut down the feed water access whether it be the system or main water supply.
  • Data Sheet: Air Gap Device
    The air gap is a small plastic device that is placed on tubing going from the water system to the drain. This creates an unobstructed vertical space, the “air gap” which will prevent contaminants in the drain from going back into the system.
  • Data Sheet: Emergency Backup Function
    In the unlikely event of AFS® breakdown, the emergency backup function can be installed to provide AFS® customers,
  • Data Sheet: Automatic Sanitization Module (ASM)
    The A.S.M. UV unit installs into the top of MilliporeSigma S.D.S. 200 and 350 liter storage tanks. The 254 nanometer UV lamp extends into the top of the tank to prevent the proliferation of bacteria and formation of biofilm on the inner surfaces of the storage tank. The A.S.M. is controlled automatically by MilliporeSigma RiOs™ and Elix® water purification systems.