Foláty Vitamin B9
FOLÁT NEJVYŠŠÍ ÚROVNĚ S INOVATIVNÍ MONOSODNOU SOLÍ JAKO KONTRAJONEM
Folát, známý také jako vitamin B9, hraje důležitou roli v mnoha fyziologických funkcích včetně dělení buněk, zdraví DNA a genové exprese. Folát je přirozeně přítomen v omezeném množství v některých potravinách, přidává se do jiných a je k dispozici jako doplněk stravy. Protože lidský organismus foláty nevytváří, je nutné je přijímat ze zdrojů potravy.
Jako lídr v oblasti komerční výroby redukovaných folátů slouží naše foláty jak nutraceutickému, tak farmaceutickému průmyslu. Naše vysoce kvalitní foláty jsou vyráběny podle směrnice cGMP ICH Q7 a jsou celosvětově podporovány specializovanou regulační podporou.
Přehled sekcí
Související zdroje produktů
- Flyer: Arcofolin® L-Methylfolate Flyer
- Brochure: Folate Compounds - From the Leading Folate Chemistry Experts
- Article: Arcofolin® Methylfolate: Breaking the Paradigm of Compromised Long-term Stability in Liquid Formulation
Find out why sufficient folate intake is essential for healthy body functions and who are the most vulnerable target groups that Arcofolin® can address by bringing the critical advantages of a methylfolate to more consumers.
Srovnání folátu a kyseliny listové
Kyselina listová, syntetická sloučenina, která se v přírodě nevyskytuje, se používá v programech obohacování a doplňování stravy. Aby mohla být kyselina listová v těle využita, musí být metabolizována prostřednictvím řady přeměn na 5-metyltetrahydrofolát (5-MTHF), biologicky dostupnou formu folátu, která se nachází v krvi. Po konzumaci kyseliny listové zůstává v oběhu část nemetabolizované kyseliny listové (UMFA). 5-MTHF nezpůsobuje zvýšení obsahu nemetabolizované kyseliny listové (UMFA) v plazmě, což je spojováno s rizikem vzniku rakoviny 1,2 a poruchami autistického spektra3.
Methylfolát je ústřední alternativou kyseliny listové
5-Methylfolát (5-MTHF) je biologicky aktivní forma vitaminu B9 folátu. 5-Methylfolát je přímo biologicky dostupný, a proto je pro tělo snadno využitelný. Kyselina listová je syntetická sloučenina, která se v přírodě nevyskytuje, ale používá se v programech obohacování a doplňování stravy, což však s sebou nese několik omezení.
Aby mohla být syntetická kyselina listová tělem využita, musí být metabolizována prostřednictvím řady přeměn na 5-MTHF, biologicky dostupnou formu nezbytnou pro přeměnu aminokyseliny homocysteinu na esenciální methionin. Tělo využívá methionin k tvorbě bílkovin a dalších důležitých sloučenin4.
Methylfolát je tělem preferovaná forma folátu a pro tělo nejjednodušší způsob, jak dosáhnout vyváženého příjmu folátu. Koneckonců až 25 %5 populace může být nositelem polymorfismu MTHF, který jim brání ve zpracování kyseliny listové dodávané prostřednictvím doplňků stravy do biologicky dostupné formy. Polymorfismy MTHFR jsou také spojeny se zvýšeným rizikem několika patologických stavů, včetně rakoviny6. U osob s tímto polymorfismem bude doplňování stravy kyselinou listovou neúčinné a nakonec povede ke kritickému množství nemetabolizované kyseliny listové cirkulující v těle. Pro tyto a další osoby slouží methylfolát jako první volba a nejjednodušší způsob, jak dosáhnout vyváženého, biologicky aktivního příjmu folátů.
Odbornost ve výrobě folátů
S více než 70 lety zkušeností ve výrobě folátů vysoké čistoty nabízíme kompletní portfolio redukovaných folátů pro farmaceutické i nutriční aplikace. Prozkoumejte naše možnosti v oblasti folátů níže a kontaktujte nás, abyste našli ten správný folát vhodný pro vaši práci.
Přínosy folátů
Dostatečná hladina folátů je nezbytná po celý život, od před početím až po dospělost, pro snížení rizika růstu a vrozených anomálií během těhotenství a pro podporu zdraví nervového systému, kardiovaskulárního systému, gastrointestinálního traktu nebo kostí.
Nedostatek folátu je v příčinné souvislosti s několika onemocněními, z nichž nejznámější je anémie. Nízká hladina folátů souvisí také s komplikacemi v těhotenství a špatnými výsledky, jako jsou například defekty neurální trubice. Nedostatek folátu může ovlivnit růst a vývoj kojenců a dětí, může způsobit neplodnost u mužů i žen a souvisí s rizikem mrtvice, demence, deprese a zlomenin kostí u starších osob, stejně jako s kardiovaskulárními chorobami a ztukovatěním jater.
FOLATE PORTFOLIO
Arcofolin®
Arcofolin® je nejnovějším inovačním standardem pro suplementaci folátů. Arcofolin® jako monosodná sůl kyseliny L-5-methyltetrahydrofolátu (L-5-MTHF) představuje čistou a krystalickou formu přirozeně se vyskytující převažující formy folátu.
Dosažení dostatečné hladiny přijímaného folátu může být obtížné. Vzhledem k tomu, že se velké množství nativního folátu ztrácí během zpracování a vaření, je pro člověka prospěšné foláty doplňovat. Suplementace přípravkem Arcofolin® má zásadní význam pro dosažení vyváženého příjmu folátů a ochranu před zdravotními riziky spojenými s nízkou hladinou folátů. Pokud jde o foláty, s Arcofolinem® - lepší už to být nemůže!
Mezi výhody Arcofolinu® L-5-methyltetrahydrofolátu patří:
Metafolin®
Metafolin.® součást našeho portfolia methylfolátů, nabízí biologicky dostupnější alternativu kyseliny listové ve formě naší starší vyráběné vápenaté soli kyseliny L-5-methyltetrahydrofolové. Metafolin®, vyráběný za podmínek cGMP s vysokými standardy kvality, má od svého uvedení na trh v roce 2001 rozsáhlou regulační historii a široké průmyslové využití. Splňuje specifikace lékopisu Spojených států amerických (USP).
Kontaktujte nás a dozvíte se více o tom, jak mohou biologicky dostupné methylfoláty prospět vaší práci v oblasti doplňků stravy.
Přijďte se s námi podívat na informace o tom, jak mohou být methylfoláty prospěšné pro vaši práci v oblasti doplňků stravy.
API Folates
Folinát vápenatý / leukovorin vápenatý
Naše nabídky folinátu vápenatého jsou vyráběny za podmínek cGMP s vysokým regulačním dohledem. Nabízíme dvě formy folinátu vápenatého:
- Folinát vápenatý krystalický (Leucovorin Calcium crystalline), (6R,S)-5-Formytetrahydrofolová kyselina, vápenatá sůl, která je vhodná pro pevné přípravky, jako jsou tablety
- folinát vápenatý amorfní (Leucovorin Calcium amorfní), (6R,S)-5-Formytetrahydrofolic acid, Calcium Salt, který se rychle rozpouští a je výhodný při výrobě roztoků nebo lyofilizátů.
Folinát vápenatý slouží ke třem hlavním klinickým aplikacím:
- První linie léčby kolorektálního karcinomu: V kombinaci s protinádorovým léčivem 5- fluorouracilem (5-FU), irinotekanem, cisplatinou nebo oxaliplatinou a jejími deriváty. Folinát vápenatý je modulátorem 5-FU a zvyšuje jeho účinnost při chemoterapii rakoviny;
- Léčba některých nádorových onemocnění, těžké psoriázy a revmatoidní artritidy dospělých jako záchranná léčba ke snížení toxických vedlejších účinků středních nebo vysokých dávek methotrexátu;
- Léčba anémie způsobené nedostatkem folátů
Náš folinát vápenatý se vyrábí za podmínek cGMP s vysokými standardy kvality a splňuje specifikace, které jsou přísnější než požadavek evropských nebo amerických norem.Amerického lékopisu. Kromě toho vedeme v USA základní dokumentaci o léčivém přípravku (DMF), certifikát o vhodnosti (CEP) a společný technický dokument (CTD) v Japonsku. K dispozici jsou také další dokumenty, jako je mimo jiné košer certifikát, certifikát o geneticky nemodifikovaných potravinách nebo certifikát TSE.
Pentahydrát levofolinátu vápenatého
Jako první společnost na světě vyrábíme .Levofolinát vápenatý pentahydrát (Levoleucovorin Calcium Pentahydrate), (6S)-5-Formytetrahydrofolic acid, Calcium Salt v komerčním množství, jsme odhodláni dodávat nejvyšší kvalitu výrobků. Vyrábí se za podmínek cGMP s vysokými standardy kvality. Kromě toho vedeme v USA základní dokumentaci o léčivém přípravku (DMF), certifikát o vhodnosti (CEP) a společný technický dokument (CTD) v Japonsku. K dispozici jsou také další dokumenty, jako je košer certifikát, certifikát o geneticky nemodifikovaných potravinách nebo certifikát TSE.
Partnerství v oblasti výzkumu folátů
Jako lídr v oboru komerční výroby redukovaných folátů pokračujeme ve vývoji a inovacích. Spolupracujeme s předními výzkumnými ústavy a univerzitami a podporujeme výzkum vysoce kvalitními foláty. Kontaktujte nás a poraďte se s námi o možnostech partnerství ve výzkumu.