3D buněčné kultury
Tradiční kultivace buněk byla vyvinuta na jednoduchých, neporézních dvourozměrných (2D) površích, což usnadnilo rozšíření této důležité techniky v oblasti věd o živé přírodě. Protože buňky in vivo interagují se svým prostředím ve třech rozměrech, vedly nástroje, činidla a techniky 3D buněčných kultur k vytvoření prediktivnějších buněčných modelů in vitro pro různé aplikace a obory včetně výzkumu rakoviny, objevování léčiv, neurověd a regenerativní medicíny.
3D modely buněčných kultur lze obecně rozdělit do dvou základních kategorií podle metody: 1) metody založené na scaffoldech s použitím hydrogelů nebo strukturních scaffoldů a 2) přístupy bez scaffoldů s použitím volně plovoucích buněčných agregátů, obvykle označovaných jako sféroidy. Volba metody závisí především na povaze samotných buněk, ale také na cílech a účelu 3D kultury.
Doporučené kategorie
Nabízíme ověřené buněčné linie bez kontaminantů, z nichž mnohé vznikly ve spolupráci s ECACC; jsou to důležité nástroje pro výrobu proteinů, protilátek, virů a vakcín.
Podpořte subkulturu alternativami trypsinu, kolagenázy. Šetrné enzymy a neenzymatické roztoky nabízejí širší možnosti kultivace.
Vyvíjejte pokročilé buněčné modely: 3D hydrogely napodobují fyziologické tkáně. Vyberte si přírodní nebo syntetické hydrogely pro přesné atributy.
Moderní 3D scaffoldy pro buněčné kultury napodobují ECM a nabízejí prediktivní modely pro fyziologické procesy.
Techniky 3D kultivace buněk na bázi scaffoldů
Při kultivaci na bázi scaffoldů jsou buňky podporovány ve všech rozměrech buď umělou strukturou, nebo polymerní sítí známou jako hydrogel. Tyto hydrofilní sítě mohou obsahovat více než 90 % vody a mohou být složeny z proteinů extracelulární matrix (ECM) živočišného původu nebo jsou k dispozici jako syntetické preparáty bez živočišného původu. Buňky jsou do hydrogelů zapuštěny, aby simulovaly extracelulární matrici in vivo.
Tzv. tvrdé scaffoldy lze také vytvořit pomocí specializovaných kultivačních nádob s vláknitou nebo houbovitou strukturou, často složenou z biologicky odbouratelných materiálů, jako je polykaprolakton nebo opticky průhledný polystyren pro optimalizaci zobrazování. Ačkoli se tyto vyrobené podpěry méně podobají ECM in vivo, mohou zvýšit reprodukovatelnost a usnadnit odebírání buněk z kultury.
Systémy 3D buněčných kultur bez podpěr
Když se buňky nepěstují na podpěrách, mohou vytvářet 3D agregáty zvané sféroidy, které vylučují vlastní ECM a stávají se tak více podobnými nativním pevným tkáním. Mezi běžné příklady patří nádorové sféry, které umožňují studovat gradienty kyslíku a přístup živin při tvorbě nádorů. Sféroidní kultury jsou často upřednostňovány pro vysoce výkonný screening sloučenin při vývoji léčiv a v toxikologii, kde sféroidy představují biologicky relevantnější modely než 2D kultury. Sféroidní kultivace lze dosáhnout v různých prostředích, včetně mikrotitračních destiček s nízkým připojením, bioreaktorů a mikrofluidních kultivačních systémů. Systémy se skeletem i bez skeletu umožňují interakci ve všech směrech se substrátem, jinými buňkami a extracelulárními faktory.
Pokročilé aplikace 3D buněčných kultur
Pokročilé 3D buněčné systémy umožňují výzkumníkům hybrid mezi dostupností klasických 2D technik kultivace buněk a biologickou relevancí zvířecích modelů in vivo, a to s menšími etickými problémy. V poslední době se pro věrnější modelování buněčných reakcí in vivo zavádějí pokročilé metody 3D buněčných kultur, jako jsou nádorové sféroidy, organoidy odvozené z kmenových buněk a od pacientů a tkáňové inženýrství prostřednictvím 3D bioprintingu s buňkami a bioinkousty. Organoidy odvozené z iPS buněk se staly komerčně dostupnými pro vybrané tkáně, což zvyšuje potenciál reprodukovatelnosti a urychluje výsledky oproti laboratorně kultivovaným organoidům.
Vyhledejte v našem vyhledávači dokumentů datové listy, certifikáty a technickou dokumentaci.
Související články
- Bioinks enable 3D bioprinting of tissue constructs for drug screening and transplantation; select suitable bioinks for specific tissue engineering.
- The TrueGel3D® HTS Hydrogel Plate is a ready-to-use solution to easily establish 3D cell cultures using fully synthetic hydrogels in a simple and automation-compatible manner.
- 3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
- Hydrogela are the most widely used systems for 3D cell culture. Learn more about this technology (what are hydrogels? How to chose?)
- The extracellular matrix (ECM) and its attachment factor components are discussed in this article in relation to their function in structural biology and their availability for in vitro applications.
- Zobrazit vše (54)
Související protokoly
- Highly characterized cryopreserved human colonic organoids and a step-by-step organoid culture protocol for epithelial intestinal organoid differentiation from iPS cells.
- Přilnutí buněk k pevným substrátům pomocí poly-lysinu, který zvyšuje elektrostatickou interakci mezi záporně nabitými ionty buněčné membrány a povrchem kultury.
- Tento protokol o potahování želatinou pro aplikace v buněčných kulturách nabízí informace o typech želatiny, koncentraci pokrytí povrchu a tipy pro optimalizaci.
- Coating surfaces with laminin for culturing cells requires specific conditions for optimal results. Protocols for coating coverslips to culture neurospheres and general cell culture are included.
- Jak obarvit organoidy? Kompletní protokol krok za krokem pro imunofluorescenční (IF) a imunocytochemické (ICC) barvení organoidních kultur pomocí protilátek
- Zobrazit vše (29)
Další články a protokoly
Jak vám můžeme pomoci
V případě jakýchkoli dotazů odešlete žádost o zákaznickou podporu
nebo se obraťte na náš tým služeb zákazníkům:
Pište [email protected]