Chladničky a mrazničky
Spolehlivé laboratorní vybavení je základem úspěchu každého moderního výzkumného pracoviště. Nabízíme sortiment vah, odstředivek, mlýnků, homogenizátorů, laboratorních míchadel a míchacích prostředků pro vaše potřeby v oblasti vědeckého vybavení a vědeckých laboratorních pomůcek. Kromě toho jsme hrdými partnery a distributory chladicích řešení společnosti B Medical Systems. Chladničky a mrazničky B Medical Systems nabízejí řadu možností chlazení, včetně teplot +5 °C, -41 °C/-32 °C a -82 °C. Prozkoumejte všechny naše možnosti laboratorního vybavení a zjistěte, jak jsou tato špičková řešení vhodná pro výzkumníky a vědce v lékárnách, nemocnicích, farmaceutických a výzkumných laboratořích.
Laboratorní chladničky
B Medical Systems | Řada L
Laboratorní chladničky jsou zařízení určená k bezpečnému skladování vzorků, vzorků, kultur a dalších laboratorních přípravků při nízkých teplotách od +4 °C do +15 °C s mnoha bezpečnostními funkcemi vyvinutými na základě 40 let zkušeností v oblasti chladicí techniky.
Laboratorní mrazničky
B Medical Systems | Řada F
Laboratorní mrazničky jsou zařízení určená k uchovávání laboratorních produktů, vzorků, testovacích materiálů, chemikálií nebo činidel při teplotách nižších než -20 °C, která byla vyvinuta jako výsledek 40 let zkušeností v oblasti chladicí techniky.
Laboratorní mrazničky Ultra Low Freezers
B Medical Systems | řada U
Laboratorní mrazničky Ultra Low Freezers jsou zařízení určená ke skladování krevních složek a krevní plazmy, lidských buněk, tkání a dalších laboratorních vzorků při velmi nízkých teplotách až do -86 °C. Modely U odrážejí nejvyšší a nekompromisní požadavky s nejmodernější technologií a hospodárností. Chladicí systém je optimálně navržen s ohledem na spotřebu energie i na vznik odpadního tepla a hluku. Standardní tovární nastavená teplota je -82 °C, teplota je nastavitelná v rozmezí -40 °C až -86 °C.
Transportní systémy
B Medical Systems | MT Range
Transportní systémy jsou zařízení určená k bezpečné přepravě krve nebo jiných krevních složek. Modelovou řadu MT tvoří pět pasivních transportních systémů. Transportní systémy B Medical Systems jsou ideální pro intenzivní použití s mnoha transportními aplikacemi, a to i v náročných klimatických podmínkách. Modely MT odpovídají evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), železniční přepravě (RID), námořní přepravě (IMDG) a mezinárodním předpisům pro leteckou přepravu (ICAO-TI / IATA-DGR).
Pro všechny pasivní přepravní boxy jsou volitelně k dispozici eutektické chladicí systémy (-32 °C, +4 °C, +2 2 °C a +37 °C)*.