Granulované suroviny pro farmaceutické výrobky
Standardní sypké materiály často vykazují tendenci ke spékání, shlukování a tvorbě prachu, což může snižovat účinnost a bezpečnost procesu. Naproti tomu naše granulované suroviny jsou sypké a snadno se s nimi manipuluje. Snížení spékání a shlukování má za následek lepší zpracovatelnost, což zvyšuje rychlost výroby i bezpečnost obsluhy. Můžete se spolehnout, že naše granulované suroviny pomohou snížit počet přerušení procesu, odchylky v kvalitě a bezpečnostní rizika pro obsluhu.
- Výrazně snížené spékání
- Lepší manipulace a zpracovatelnost
- Zvýšená bezpečnost obsluhy
- Vícekomponentní
- Výrobky Emprove® Expert se vyznačují nízkou hladinou endotoxinů pro vysoce rizikové aplikace
Suché granulace našich surovin se dosahuje válečkovým hutněním, které je vhodné zejména pro materiály citlivé na teplo a vlhkost. Materiály jsou zahušťovány pouze tlakovou silou, bez použití vody nebo jiných přísad. Díky tomu jsou zachovány vlastnosti surovin a jsou splněny nejvyšší standardy kvality.
Výrobky pro granulované suroviny
Související zdroje produktů
- Flyer “Granulated Products”
Find information on easy handling for improved process efficiency
- Poster: Addressing Handling Challenges of Chemicals by Dry Granulation
Assessment of dry granulation as potential means to overcome caking issues and improve handling
- Whitepaper: Application of Dry Granulation to Facilitate Raw Material Handling
Learn about the benefits of granulated raw materials over raw materials, powder bulk form
- Webinar: Addressing Raw Material Handling Challenges by Dry Granulation
Learn about the effects from clumping and caking of pharmaceutical raw materials
Webové nástroje
- Biopharmaceutical Application Guide
Explore products and services for mAb, vaccines, microbial, ADC, and plasma processes
- Formulation Product Finder
Quickly sort our excipients and API portfolio by dosage form, application, and many other parameters