Reagencie a soupravy pro PCR
PCR je zkratka pro polymerázovou řetězovou reakci a je základem prakticky každé laboratoře molekulární biologie. PCR je snadná a cenově dostupná metoda amplifikace specifických fragmentů DNA o několik řádů. Máme specializované soupravy pro různé aplikace PCR, qPCR a RT-PCR v rámci celého pracovního postupu PCR. Kromě toho si prohlédněte naši komplexní nabídku zdrojů souvisejících s PCR, včetně Standardní protokol PCR a nástrojePCR Master Mix Calculator.
Přímá PCR
Přímá PCR je technika, která vědcům umožňuje přejít přímo ze vzorků rostlin, tkání nebo buněčných kultur k PCR bez izolace DNA nebo purifikace. Eliminace těchto pracných dodatečných kroků přináší obrovskou úsporu času a zdrojů pro lepší udržitelnost. Naše Sady pro PCR Extract-N-Amp™ jsou jedinečné, protože poskytují kombinovaný proces extrakce a amplifikace pro testy rostlinných, tkáňových a krevních vzorků. Díky metodě "lyse & go" odstraňuje Extract-N-Amp™ PCR požadavek na kolony nebo dlouhé enzymatické čištění vzorků. Naše soupravy pro přímou PCR obsahují činidla, enzymy a patentované pufry, které jsou potřebné k rychlé extrakci a amplifikaci zájmových cílů z různých rostlinných, krevních a tkáňových vzorků.
Hot Start PCR
Hot Start PCR je technika, která inhibuje aktivitu polymerázy Hot Start Taq nebo inkorporaci modifikovaných dNTP během nastavení reakce, dokud nedojde ke kroku tepelné aktivace. Hot Start PCR umožňuje nastavení reakce při pokojové teplotě bez nespecifické amplifikace a tvorby dimerů primerů. Objevte náš široký výběr enzymů Hot Start PCR včetně KOD, FastStart™, JumpStart™ a reagencií KAPA Biosystems . Další informace o reagencích Hot Start PCR a informace o produktech naleznete v tabulce výběru produktů, která splní vaše potřeby v oblasti Hot Start PCR.
KOD DNA Polymerase and Master Mix
KOD DNA Polymerase je termostabilní DNA polymeráza s ultra vysokou věrností. Četné nezávislé studie rovněž ověřily vynikající vysokou věrnost KOD DNA polymerázy ve srovnání s jinými termofilními polymerázami. Kromě nízké frekvence mutací vede rychlá rychlost prodlužování a vysoká procesivita polymerázy KOD k vyšším výtěžkům produktů plné délky v menším počtu reakčních cyklů. To vše dohromady činí z polymerázy KOD DNA enzym pro PCR, u kterého záleží na rychlosti a věrnosti. Prozkoumejte naše nové KOD One™ PCR Master Mix, což je připravená k použití 2x PCR master směs obsahující novou, geneticky modifikovanou KOD DNA polymerázu (UKOD) spolu s novým urychlovačem elongace, který umožňuje rychlou PCR s dobou extenze 5 s/kb pro templátovou DNA <10kb.
Roche PCR, qPCR, RT-PCR a RT-.qPCR reagencie, protokoly a zdroje
Pro pokrok ve vašem molekulárně biologickém výzkumu je zásadní maximalizovat efektivitu vašich pracovních postupů v mnoha oblastech, včetně genomiky, proteomiky a buněčných analýz. Jako průkopník v oblasti genomiky a technologie PCR je kompletní sada reagencií a souprav společnosti Roche optimalizována tak, aby zkrátila dobu práce na pracovním stole, urychlila získávání dat a vytváření klíčových nástrojů pro testování nejnáročnějších biologických hypotéz. Díky společnému úsilí o kvalitu produktů a vědeckou excelenci nám naše partnerství umožňuje přinášet produkty Roche k vám, takže odpovědi jsou k dispozici, když je potřebujete, ať už vás vaše práce zavede kamkoli. Prozkoumejte všechny Roche reagencie a protokoly související s PCR na Stránce zdrojů s produkty a molekulárními řešeními společnosti Roche.
LuminoCT™, KiCqStart®, a JumpStart kvantitativní PCR (qPCR) Master Mix Reagents
Kvantitativní PCR (qPCR) využívá linearitu amplifikace DNA ke stanovení absolutního nebo relativního množství známé sekvence ve vzorku. Použitím fluorescenčního reportéru v reakci je možné měřit tvorbu DNA v reálném čase. Na základě vysoce optimalizované chemie ReadyMix™ poskytuje LuminoCt™ nepřekonatelnou rychlost testu bez obětování přesnosti, preciznosti nebo citlivosti. LuminoCt™ bezproblémově spolupracuje s většinou qPCR přístrojů, takže optimalizace reakčních podmínek je omezena na naprosté minimum. Uživatelé si často mohou jednoduše vybrat sadu, sestavit test a začít. Vytváření nejlepších možných dat qPCR nebylo nikdy rychlejší a jednodušší.
Reagencie KiCqStart® ReadyMix™ jsou vysoce citlivé master směsi připravené k použití, které obsahují všechny základní komponenty pro qPCR nebo RT-qPCR. Pro dokončení testovacího koktejlu stačí přidat primery, sondu a vodu. Přidejte koktejl do zkumavek nebo destiček a poté přidejte svůj templát. Reagencie KiCqStart® ReadyMix™ jsou kompatibilní s konvenčním nebo rychlým režimem PCR. Další podrobnosti naleznete v informacích o použití produktu na adrese KiCqStart® Probe qPCR ReadyMix™ nebo KiCqStart® One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix™ reagencie. Kromě toho směsi JumpStart Taq ReadyMixes poskytují pohodlné řešení pro běžné experimenty qPCR. Protilátka JumpStart Taq poskytuje protilátkou inaktivovaný hot-start PCR, který zabraňuje tvorbě nespecifických produktů. Tato řada produktů je vhodná pro metody detekce SYBR® Green a detekce pomocí sond, nabízí možnosti optimalizace a kompatibilitu s přístroji na bázi zkumavek, destiček a kapilár. Další informace naleznete v našich dalších reagenciích a zdrojích pro qPCR na bázi SYBR® Green.
RT-PCR a RT-qPCR: Více
RT-PCR kombinuje dvě výkonné a univerzální techniky, reverzní transkripci a polymerázovou řetězovou reakci, které umožňují generovat a amplifikovat cDNA z celkové RNA nebo mRNA transkriptů. Tato metoda se často používá ke studiu genové exprese na úrovni RNA i proteinů. Ideální RT-PCR vyžaduje citlivou reverzní transkripci a vysoce věrnou amplifikaci. Reverzní transkriptáza by měla být schopna detekovat transkripty s velmi malým množstvím a/nebo transkripty obsahující obtížnou sekundární strukturu. Naše vylepšená ptačí (eAMV™) reverzní transkriptáza vykazuje všechny tyto vlastnosti. Je to ideální RT pro detekci zpráv s nízkým výskytem, které mohou být jinými reverzními transkriptázami přehlédnuty, a je to nejlepší enzym, který jsme našli pro transkripci přes obtížnou sekundární strukturu. Je také odolnější vůči zvýšeným teplotám než standardní AMV, M-MLV, M-MLV RNáza H- nebo AMV RNáza H redukovaná.
Další kalkulačky receptur a nástroje pro převod jednotek naleznete na naší Stránce centra zdrojů kalkulaček a aplikací.
Související zdroje produktů
- Brochure: Genomics Workflow
Streamline your molecular biology workflow
- Article: KOD One™ PCR Master Mix for Ultra-Fast, High-Fidelity PCR
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield