Biomedicínské polymery
Polymery jsou důležitou třídou biomateriálů, které lze upravit tak, aby specificky interagovaly s biologickými systémy pro terapeutické nebo diagnostické účely. Molekulární složení a architekturu polymerů lze vyladit tak, aby se zlepšily požadované vlastnosti, jako je biologická rozložitelnost, biokompatibilita a mechanická pevnost.
Přečtěte si více o
Biodegradabilní polymery
Biodegradabilní polymery jsou zvláštní kategorií biopolymerů, které mohou podléhat hydrolytickému nebo enzymatickému rozkladu a výsledkem jsou přirozené vedlejší produkty, jako jsou plyny, voda, biomasa a anorganické soli. Biodegradabilní polymery se běžně používají v oblasti dodávání léčiv s řízeným/trvalým uvolňováním, tkáňového inženýrství a dočasných protetických implantátů. Nabízíme biodegradabilní polymery vhodné pro daný účel s různou molekulovou hmotností a rychlostí rozkladu.
Přírodní polymery
Přírodní polymery jsou polymery z přírodního zdroje, s chemickými úpravami nebo bez nich. Přírodní polymery a jejich deriváty jsou biologicky odbouratelné a biokompatibilní. Rychlost jejich rozkladu je obecně nepřímo úměrná míře chemické modifikace. Naše komplexní portfolio přírodních polymerů zahrnuje želatinu, kolagen, celulózu, škrob, lignin, chitin a chitosan a různé polysacharidy pro širokou škálu biomedicínských aplikací.
Blokové kopolymery
Blokové kopolymery podléhají mikrofázové separaci a v rovnovážném stavu vytvářejí uspořádanou morfologii. Tyto morfologie mohou být micely, koule, válce, lamely nebo povrchové vzorování. Blokové kopolymery s širší distribucí délky řetězce se používají jako povrchově aktivní látky/detergenty a jsou užitečné v sol-gelové chemii a aplikacích pro podávání léčiv.
Dendritické molekuly
Nabízíme rozmanitý výběr dendritických molekul. Dendrimery, dendrony a lineární dendritické molekuly jsou rodinou syntetických makromolekul, které obsahují mnoho větví, a tím i množství periferních skupin. Nabývají nanometrových rozměrů a mohou být ideálními kandidáty pro aplikace v oblasti doručování léčiv a genové transfekce.
Související zdroje
- Article: RESOMER® Biodegradable Polymers for Medical Device Applications Research
Find use of RESOMER® biodegradable polymers in medical device applications research.
- Article: Thermogelation of PLGA-block-PEG-block-PLGA Copoly
Thermogelation of PLGA-block-PEG-block-PLGA copolymers. Find materials, procedure & testing details.
- Article: Dendritic Polyester Scaffolds for Drug Delivery Applications
- Article: Designing Temperature and pH Sensitive NIPAM Based Polymers
Poly(N-isopropylakrylamid) neboli PNIPAM je stimulačně citlivý polymer, který reaguje na změny pH a teploty a jehož LCST se pohybuje kolem 32 C.