Výroba kontaktních čoček a zubních pomůcek
Výroba kontaktních čoček a zubních výrobků je rychle se rozvíjející obor využívající materiálové a výrobní inovace ke zlepšení očního a ústního zdraví. Spolupracujte s námi a získejte kvalitní suroviny a jistotu dodavatelského řetězce od rozšíření až po výrobu s flexibilními možnostmi hromadné výroby a přizpůsobení.
Výroba kontaktních čoček
Kontaktní čočky jsou oční protetické pomůcky používané pro korekci zraku, terapii a kosmetické aplikace. Kontaktní čočky se obvykle vyrábějí z polymerních nebo silikon-hydrogelových materiálů díky jejich zvýšené propustnosti pro kyslík a vodu. Výběr materiálu ovlivňuje také hladkost povrchu, absorpci UV záření a odolnost vůči trhání a povrchovým vadám. Přesné výrobní technologie umožnily další přizpůsobení vlastností kontaktních čoček, včetně procesů lisování, soustružení a plazmového zpracování. Aby se zmírnily nežádoucí účinky infekcí a zánětů a zlepšilo se pohodlí a bezpečnost spotřebitelů, zaměřuje se v současné době výzkum na vývoj nových monomerů, polymerních chemikálií a výrobních metod.
Zubní výroba
Zubní lékařství se zaměřuje na péči o zdraví ústní dutiny, boj proti nemocem ústní dutiny a jejich léčbu a na nápravu nesprávného postavení zubů a čelistí. Stomatologická výroba využívá k výrobě materiálů, výrobků a zařízení používaných v zubním lékařství rozmanité metody syntézy, zpracování a funkcionalizace povrchů v pevné fázi a na bázi polymerů. Výplně, krytky, korunky a můstky se vyrábějí z kompozitů na bázi pryskyřice; pro výplňové zubní aplikace se používají skloionomery a slitiny. Zubní otisky využívají alginátové materiály k vytvoření přesných negativních forem pro 3D modely zubů a měkkých tkání. Mezi aplikace estetické zubní péče patří bělení zubů peroxidovými sloučeninami a lepení porcelánových dýh na zuby pomocí světlem vytvrzovaných pryskyřičných cementů.
Výzkum v oblasti dentálních materiálů se zaměřuje na monomery nové generace, které zvyšují flexibilitu, trvanlivost, biokompatibilitu a antimikrobiální vlastnosti. S využitím počítačem podporovaného navrhování (CAD) a počítačem podporované výroby (CAM) lze nyní pomocí 3D tisku rychle a levně vyrábět zubní náhrady, zubní implantáty a ortodontické pomůcky na míru.
Související technické články
- ATRP je úspěšná metoda pro přesnou syntézu polymerů s kontrolovanou molekulovou hmotností a vysokou funkčností konců řetězců.
- Najděte proces reverzibilní adičně-fragmentační polymerace (RAFT), třídy RAFT činidel a aplikace.
- Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
- We offer a continuously expanding selection of high-purity monomers and polymers for ophthalmic applications, along with a full range of initiators, crosslinkers, dyes, and solvents.
- Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.
- Zobrazit vše (10)
Související protokoly
- Přinášíme článek o RAFT neboli reverzibilním adičním/fragmentačním řetězovém přenosu, který je formou polymerace živých radikálů.
- RAFT polymerization offers precise control, enabling tailored synthesis of complex polymer structures.
- Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.
- Zobrazit vše (4)
Další články a protokoly
Související zdroje
- Brochure: Bench to Bulk Polyethylene Glycol (PEG) and Polyethylene Oxide (PEO) for Medical Devices
This outlines comprehensive support for PEGs, including a wide portfolio, reliable supply chain, and customization options.