Merck
Metateze
Metateze s otevřením kruhu
Olefinová metateze je organická reakce, při níž dochází k přeskupování dvojných vazeb uhlík-uhlík redistribucí alkenových fragmentů. Vedla vědce k objevení nových diskonekcí v organické syntéze, čímž otevřela cestu k novým pokrokům v polymerní chemii, objevování léčiv a syntéze přírodních produktů. Existují tři hlavní třídy reakcí metateze: metateze uzavírající kruh a křížová metateze se pravidelně využívají pro syntézu malých molekul organických látek, zatímco metateze otevírající kruh se často používá pro polymerizaci.
Doporučené kategorie
3 lahve s produkty ReagentPlus® pro rozpouštědla v různých objemech.
Rozpouštědla
Váš zdroj rozpouštědla: Najděte si to pravé se značkami Supelco®, SigmaAldrich®, & SAFC®, které pokrývají analytické, laboratorní & biofarmaceutické použití. Objednávejte online.
Obchod s produkty
Vzorky heterocyklických stavebních bloků pro organickou syntézu
Organické stavební prvky
V našem portfoliu organických stavebních prvků najdete základní komponenty potřebné k rozvoji vašeho výzkumu. Alkeny, alkiny, areny, alleny a další!
Obchod s produkty
Vzorky heterocyklických stavebních bloků pro organickou syntézu
Heterocyklické stavební prvky
Jsme hrdí na to, že můžeme nabídnout ucelené portfolio heterocyklických stavebních bloků, jednu z největších a nejrozmanitějších skupin molekulárních fragmentů používaných v organické syntéze.
Obchod s produkty
Metateze uzavírající kruh je intramolekulární reakce acyklického dienu za vzniku kruhu.
Metateze olefinů
Prozkoumejte naše výjimečné portfolio katalyzátorů pro metatezi olefinů a využijte technických znalostí společnosti Grubbs k rozvoji svého výzkumu a průlomových nápadů v oblasti syntézy.
Obchod s produkty
Nejběžnější a nejznámější aplikací olefinové metateze v organické syntéze je metateze s uzavíráním kruhu (RCM), intramolekulární reakce acyklického dienu za vzniku kruhu. Tato metodika umožňuje konstrukci kruhů obsahujících všechny uhlíky a heteroatomy, které jsou bohaté na sp3-centra, což je stále častější téma v moderní medicinální chemii.1
Křížová metateze spojuje dva olefiny v intermolekulární reakci za vzniku olefinového produktu nesoucího substituent z každého z výchozích olefinů. Vynikající kompatibilita funkčních skupin spolu s tolerancí zbytkové vlhkosti a kyslíku usnadnily široké přijetí rutheniem katalyzované makrocyklizace jako obecné metodiky pro přípravu velkých kruhů (≥12 atomů).2
Ring-opening metathesis polymerization (ROMP) navrhuje polymery s laditelnými vlastnostmi a stala se mocným technologickým pokrokem v oblasti usnadněné syntézy. Díky nízkým nákladům a snadno dostupným výchozím materiálům lze tuto robustní polymerační metodiku použít k výrobě polymerů ve velkém měřítku.3  
Ring-closing metathesis is an intramolecular reaction of an acyclic diene to form a ring.
Figure 1.Ring-closing metathesis (RCM)
Cross metathesis brings two olefins together in an intermolecular reaction to give an olefin product bearing substituent from each of the starting olefins.
Figure 2.Cross Metathesis (CM)
Ring-opening metathesis is driven by the is driven by the force to relieve ring strain. In absence of excess of a second reaction partner, polymerization occurs (ROMP).
Figure 3.Ring-opening metathesis (ROM(P))
Vyhledávání dokumentů
Hledáte konkrétnější informace?
Vyhledejte v našem vyhledávači dokumentů datové listy, certifikáty a technickou dokumentaci.
Vyhledat dokumenty
Odkazy
1.
Lovering F, Bikker J, Humblet C. 2009. Escape from Flatland: Increasing Saturation as an Approach to Improving Clinical Success. J. Med. Chem.. 52(21):6752-6756. https://doi.org/10.1021/jm901241e
2.
Blackwell HE, Sadowsky JD, Howard RJ, Sampson JN, Chao JA, Steinmetz WE, O'Leary DJ, Grubbs RH. 2001. Ring-Closing Metathesis of Olefinic Peptides:  Design, Synthesis, and Structural Characterization of Macrocyclic Helical Peptides. J. Org. Chem.. 66(16):5291-5302. https://doi.org/10.1021/jo015533k
3.
Harned A, Zhang M, Vedantham P, Mukherjee S, Herpel R, Flynn D, Hanson P. 2005. ROM Polymerization in Facilitated Synthesis. Aldrichimica Acta. 38, 3-16. https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-aldrich/docs/Aldrich/Acta/al_acta_38_1.pdf