[Přejít k obsahu](https://www.sigmaaldrich.com#main-content)
[](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs)
Produkty
Nákupní košík0
CZCS
Produkty
[Přihlášení / Registrovat se](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in)
[Dohledání objednávky](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/order-lookup)
[Rychlá objednávka](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/quick-order)
Nákupní košík0
[Domů](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs)[Aplikace](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/applications)[Genomika](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/applications/genomics)Aplikace polymerázové řetězové reakce
# Aplikace polymerázové řetězové reakce (PCR)
Polymerázová řetězová reakce (PCR) je výkonná základní technika molekulární biologie, která je účinnou a rychlou *in vitro* metodou pro enzymatickou amplifikaci specifických sekvencí DNA nebo RNA z různých zdrojů. Standardní PCR se skládá z cílové DNA, sady syntetických oligonukleotidových primerů, které obklopují cílovou sekvenci DNA, termostabilní DNA polymerázy (obvykle Taq polymerázy) a nukleotidů. Při použití termálních cyklérů probíhají během každého amplifikačního cyklu tři fáze, včetně denaturace dvouřetězcové DNA (dsDNA) na samostatnou jednovláknovou DNA, žíhání primerů na cílovou sekvenci DNA a extenze, kdy DNA polymeráza prodlužuje DNA z primerů a vytváří novou dsDNA s jedním starým a jedním novým vláknem. Vlákna syntetizovaná v jednom cyklu slouží jako předloha v dalším cyklu, což vede k milionnásobnému nárůstu množství DNA během pouhých 20 cyklů.
* * *
## Související produkty
Slide 1 of 9
1 of 2
[
\
Roche
\
RNAINH-RO
\
Protector RNase Inhibitor](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/roche/rnainhro)
Rychlé zobrazení
[
\
Sigma-Aldrich
\
AMPD1
\
DNase I](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/ampd1)
Rychlé zobrazení
[
\
Sigma-Aldrich
\
RDRT
\
ReadyScript® cDNA Synthesis Mix](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/rdrt)
Rychlé zobrazení
[
\
Sigma-Aldrich
\
STR1
\
Enhanced Avian First Strand Synthesis Kit](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/sigma/str1)
Rychlé zobrazení
[
\
Roche
\
FSUPMMRO
\
FastStart Universal Probe Master (Rox)](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/roche/fsupmmro)
Rychlé zobrazení
[
\
Roche
\
FSUSGMMRO
\
FastStart Universal SYBR Green Master (Rox)](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/roche/fsusgmmro)
Rychlé zobrazení
[
\
Roche
\
FSSGMMRO
\
FastStart SYBR Green Master](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/roche/fssgmmro)
Rychlé zobrazení
[
\
Roche
\
FSTMPMMRO
\
FastStart TaqMan® Probe Master](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/roche/fstmpmmro)
Rychlé zobrazení
[
\
Roche
\
EAGLETMMRO
\
EagleTaq Universal Master Mix (ROX)](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/product/roche/eagletmmro)
Rychlé zobrazení
* * *
## Doporučené kategorie
[](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/products/molecular-biology-and-functional-genomics/cloning-and-expression/molecular-cloning-and-protein-expression)
[Molekulární klonování a exprese proteinů](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/products/molecular-biology-and-functional-genomics/cloning-and-expression/molecular-cloning-and-protein-expression)
Molekulární klonování a metody exprese proteinů a protokoly pro spolehlivé klonování a robustní expresi proteinů z hmyzích, bakteriálních a savčích expresních vektorů.
[Obchod s produkty](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/products/molecular-biology-and-functional-genomics/cloning-and-expression/molecular-cloning-and-protein-expression)
[](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/products/molecular-biology-and-functional-genomics/epigenetics)
[Epigenetika](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/products/molecular-biology-and-functional-genomics/epigenetics)
Epigenetická činidla a zdroje pro zkoumání druhů RNA, metylace DNA, modifikací chromatinu a histonů.
[Obchod s produkty](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/products/molecular-biology-and-functional-genomics/epigenetics)
[](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/products/molecular-biology-and-functional-genomics/microbiome)
[Mikrobiom](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/products/molecular-biology-and-functional-genomics/microbiome)
Komplexní analýza střevního mikrobiomu: Odhalte komplexní řešení zahrnující přípravu vzorků, sekvenování, bioinformatiku a statistiku. Od 16S po WGS.
[Obchod s produkty](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/products/molecular-biology-and-functional-genomics/microbiome)
* * *
Přehled
Související články a protokoly
Podpora
## Reverzní transkriptázová PCR (RT-PCR)
RT-PCR neboli reverzní transkriptázová PCR je varianta standardní techniky PCR, která zahrnuje amplifikaci specifické mRNA získané z velmi malých vzorků. Eliminuje potřebu zdlouhavého procesu čištění mRNA, který je vyžadován u běžných technik klonování. Při RT-PCR se kromě standardních činidel pro PCR používá reverzní transkriptáza a vzorek RNA. Reakční směs se zahřeje na 37 ˚C, což umožní vytvoření komplementární kopie cDNA ze vzorku RNA pomocí reverzní transkriptázy. Tato cDNA se pak annealizuje na jeden z primerů, což vede k syntéze prvního vlákna. Poté následuje standardní PCR, při níž se nakonec vytvoří dsDNA. RT-PCR se často kombinuje s PCR v reálném čase (qPCR), která se hojně využívá ke kvantifikaci hladin transkriptů v buňkách a tkáních.
## Hot Start PCR
Hot Start PCR je technologie, která inhibuje horký start Taq polymerázy nebo inkorporaci modifikovaných dNTP během nastavení reakce, dokud nedojde ke kroku tepelné aktivace. K zastavení aktivity polymerázy s horkým startem jsou k dispozici různé metody, mezi něž patří chemická modifikace, metody zprostředkované protilátkami a metody zprostředkované aptamerem.
## Endpoint PCR pro dlouhou a přesnou amplifikaci cílů
Endpoint PCR se často používá ke zjištění přítomnosti cílů a jejich relativního množství po dokončení reakce. Omezená délka sekvencí vznikajících při standardní PCR, přibližně 5 kb, je částečně překonána začleněním dalších faktorů, které zajišťují "proofreading" aktivitu. Dlouhá a přesná (LA) PCR zahrnuje použití druhé termostabilní polymerázy s 3′→5′ exonukleázou k opravě terminálních chybných nukleotidů, což vede k výrazně zvýšené věrnosti a schopnosti amplifikovat cíle DNA o délce až 40 kb.
[](https://www.sigmaaldrich.com/documents-search)
[Hledáte konkrétnější informace?](https://www.sigmaaldrich.com/documents-search)
Vyhledejte v našem vyhledávači dokumentů datové listy, certifikáty a technickou dokumentaci.
[Vyhledat dokumenty](https://www.sigmaaldrich.com/documents-search)
## Související články
- [Řešení problémů s amplifikací PCR a RT-PCR](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/technical-documents/technical-article/genomics/pcr/troubleshooting-pcr-and-rt-pcr-amplification)
Problémy s PCR a RT-PCR jsou identifikovány během analýzy gelovou elektroforézou, jako je absence pásů, přítomnost nespecifických zákazů, nadměrné rozmazání a rozmazání pásů.
- [Digital PCR](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/en/technical-documents/protocol/genomics/pcr/digital-pcr)
Digital PCR enables absolute quantification and detection of minority sequences against similar majority sequences, such as somatic mutations.
- [Bromid ethylnatý](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/technical-documents/technical-article/genomics/nucleic-acid-labeling-and-detection/ethidium-bromide)
Ethidium bromid je dobře známé a široce používané fluorescenční barvivo v biotechnologickém výzkumu.
- [Polymerázová řetězová reakce](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/technical-documents/technical-article/genomics/pcr/polymerase-chain-reaction)
Polymerázová řetězová reakce je jednou z nejpoužívanějších technik v molekulární biologii. Proces PCR se skládá ze tří hlavních kroků: denaturace, žíhání a extenze.
- [Hot Start PCR](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/en/technical-documents/technical-article/genomics/pcr/hot-start-pcr)
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.
- [Zobrazit vše (82)](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search)
## Související protokoly
- [Standardní protokol PCR](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/technical-documents/protocol/genomics/pcr/standard-pcr)
Naučte se standardní kroky protokolu PCR a zkontrolujte seznamy činidel nebo parametry cyklování. Tato metoda pro rutinní amplifikaci DNA pomocí PCR používá standardní Taq DNA polymerázu.
- [Protokol žíhání oligonukleotidů](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/technical-documents/protocol/genomics/pcr/annealing-oligos)
Žíhání je proces zahřívání a ochlazování dvou jednořetězcových oligonukleotidů s komplementárními sekvencemi.
- [Teplota tání oligonukleotidů](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/technical-documents/protocol/genomics/pcr/oligos-melting-temp)
Seznamte se s metodami výpočtu teploty tání oligonukleotidů (Tm).
- [Návrh testu PCR/qPCR/dPCR](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/technical-documents/protocol/genomics/pcr/pcr-qpcr-dpcr-assay-design)
Variabilita pracovního postupu PCR je ovlivněna zdrojem vzorku, reverzní transkripcí a návrhem testu, což má dopad na reprodukovatelnost.
- [REDExtract-N-Amp™ Tissue PCR Kit Protocol](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/en/technical-documents/protocol/genomics/pcr/redextract-n-amp)
Extract-N-Amp kit protocol provides rapid DNA extraction yielding PCR-ready samples in 15 minutes with optimized PCR ReadyMix.
- [Zobrazit vše (68)](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search)
### Další články a protokoly
Zadejte klíčová slova
Vyhledávání
## Jak vám můžeme pomoci
V případě jakýchkoli dotazů odešlete [žádost o zákaznickou podporu](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/support/customer-support)
nebo se obraťte na náš tým zákaznického servisu:
Pište [custserv@sial.com](mailto:custserv@sial.com)
nebo volejte na +1 (800) 244-1173
## Další podpora
- [Chromatogram Search](https://www.sigmaaldrich.com/chromatogram-search)
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- [Kalkulačky a aplikace](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/support/calculators-and-apps)
Web Toolbox - vědecké výzkumné nástroje a zdroje pro analytickou chemii, vědu o živé přírodě, chemickou syntézu a materiálovou vědu.
- [Customer Support Request](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/support/customer-support)
Zákaznická podpora včetně pomoci s objednávkami, produkty, účty a technickými problémy s webovými stránkami.
- [FAQ](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
* * *
__Doporučené články__
[Řešení problémů s amplifikací PCR a RT-PCR](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/technical-documents/technical-article/genomics/pcr/troubleshooting-pcr-and-rt-pcr-amplification)
Problémy s PCR a RT-PCR jsou identifikovány během analýzy gelovou elektroforézou, jako je absence pásů, přítomnost nespecifických zákazů, nadměrné rozmazání a rozmazání pásů.
[Digital PCR](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/en/technical-documents/protocol/genomics/pcr/digital-pcr)
Digital PCR enables absolute quantification and detection of minority sequences against similar majority sequences, such as somatic mutations.
[Bromid ethylnatý](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/technical-documents/technical-article/genomics/nucleic-acid-labeling-and-detection/ethidium-bromide)
Ethidium bromid je dobře známé a široce používané fluorescenční barvivo v biotechnologickém výzkumu.
[Polymerázová řetězová reakce](https://www.sigmaaldrich.com/CZ/cs/technical-documents/technical-article/genomics/pcr/polymerase-chain-reaction)
Polymerázová řetězová reakce je jednou z nejpoužívanějších technik v molekulární biologii. Proces PCR se skládá ze tří hlavních kroků: denaturace, žíhání a extenze.
Nejvyšší
__Chcete-li pokračovat, musíte se přihlásit.__
Přihlásit__Nemáte účet?__Registrovat
Toto je strojově přeložená stránka.
An unknown error has occured.
- Czech - CS
- English - EN
[Zjistit více](https://www.sigmaaldrich.com)