Příprava médií pro mikrobiální kultury
Příprava mikrobiálních kultivačních médií je proces míchání živin, látek pro pufrování a udržování osmotické rovnováhy, jakož i selektivních inhibitorů nebo indikátorů za účelem vytvoření agaru nebo bujónu, který podporuje růst a diferenciaci mikroorganismů. Příprava mikrobiálních kultivačních půd je rutinním úkolem při pravidelném sledování kazících se a patogenních mikrobů v mikrobiologických testech.
Doporučené kategorie
Objevte vysoce kvalitní mikrobiální kultivační média. Vyberte si z dehydratovaných nebo k použití připravených variant, které splňují průmyslové normy a regulační požadavky.
Prozkoumejte naši širokou nabídku surovin a doplňků kultivačních médií pro mikrobiologické účely. Všechny naše suroviny a doplňky kultivačních médií jsou bezpečné a zajišťují optimální výkonnost.
Prozkoumejte certifikované mikrobiologické referenční materiály: VITROIDS™, disky LENTICULE® od Supelco®. Ideální pro testování potravin, nápojů a konopí. Objednejte si je ještě dnes.
Typy kultivačních médií
Mikrobiální kultivační média by měla poskytovat optimální podmínky pro růst všech nebo určitých typů mikroorganismů. Přesné složení média závisí na kultivovaném druhu a cíli použití. V závislosti na mikroorganismech je třeba upravit pH média. Mikrobiální kultivační média se klasifikují na základě několika parametrů, jako jsou chemické složky, fyzikální povaha a funkce. Typy médií definované podle těchto parametrů jsou popsány níže.
Klasifikace mikrobiálních kultivačních médií podle chemického složení
Syntetické (definované) médium je médium s definovanou chemickou látkou běžně používané ke kultivaci fotoautotrofů, jako jsou sinice a fotosyntetizující protisty. Široce se používá ve výzkumu, ke studiu metabolismu mikroorganismů.
Komplexní médium je médium obsahující nedefinované chemické složky, jako je pepton, masový extrakt a kvasnicový extrakt, které splňují nutriční požadavky různých mikroorganismů. Používá se ke kultivaci rychlených mikrobů s komplexními nutričními požadavky.
Mikrobiální kultivační média založená na fyzikální podstatě
Tvrdé médium používá ke ztuhnutí tekutého bujónu 1-7 % agar-agaru nebo 10-20 % želatiny. Pevná média se používají k vzájemné izolaci různých mikrobů, k zakládání čistých kultur, k výrobě agarových preparátů a k výrobě agarových střepů.
Tekuté médium neobsahuje žádná zpevňující činidla. Po naočkování a inkubaci jsou buňky viditelné ve formě malé hmoty nebo rozmazání bujónu.
Mikrobiální kultivační média podle způsobu přípravy
Médium připravené k použití je pevné nebo tekuté médium dodávané v deskách, lahvích, zkumavkách nebo jiných nádobách, ve formě připravené k použití nebo připravené k použití po přetavení a doplnění.
Médium připravené z komerčně dehydratovaných přípravků je médium v suché formě, které vyžaduje rehydrataci a zpracování před použitím, čímž vzniká buď kompletní médium, nebo nekompletní médium, do kterého se před použitím přidávají doplňky.
Médium připravené z jednotlivých složek je médium vyrobené mikrobiologickou laboratoří výhradně z jeho jednotlivých složek.
Médium na vyžádání je médium vyráběné systémem, který udržuje vysoce koncentrované, sterilní kultivační médium dostupné v laboratoři po dobu několika dnů. Ředěním sterilní vodou dokáže vyrobit požadované množství média připraveného k použití na vyžádání, aniž by bylo nutné jej autoklávovat.
Příprava mikrobiálních kultivačních médií
Příprava média z dehydratovaných komerčních přípravků by se měla provádět podle pokynů výrobce. Složení základních složek, jako jsou peptony, kvasničné extrakty, agar, pufrovací látky a antibiotika, se upravuje tak, aby bylo dosaženo konzistence média. Požadované množství dehydratovaného média nebo jednotlivých složek se rozpustí v destilované vodě za stálého míchání a následného zahřívání (je-li to nutné). Média obsahující agar by měla být před zahříváním dostatečně namočena za řádného míchání. Musí se upravit pH a médium se dávkuje do vhodných nádob ke sterilizaci vlhkým teplem v autoklávu. Látky citlivé na teplo (např. proteiny, enzymy) se sterilizují pomocí membránových filtrů.
Kultivační média se musí skladovat při stanovených teplotách, aby se zabránilo změně složení, a ne déle, než je doba použitelnosti výrobku. Aseptická příprava a skladování jsou nezbytné pro ochranu kultivačních médií před mikrobiální infekcí. Ztráty vody při skladování lze minimalizovat nepropustným obalem a/nebo skladováním při teplotě 5 °C ± 3 °C. Chemickou degradaci, např. oxidaci nebo ztrátu antimikrobiálních látek, lze zpomalit ochranou před světlem, teplem a dehydratací.
Vyhledejte v našem vyhledávači dokumentů datové listy, certifikáty a technickou dokumentaci.
Související články
- Mikrobiologové se zaměřují na reprodukovatelný růst mikroorganismů, který má zásadní význam pro přírodní nebo uměle vytvořené mikroorganismy, a kladou důraz na reprodukovatelnost kultur.
- Různé typy kultivačních médií, které se používají k pěstování mikroorganismů v laboratoři pro kontrolu kvality, se dělí podle několika kritérií, jako je konzistence, složení nebo selektivita.
- Microbial culture media is available in both powdered and granulated forms. This article compares the characteristics of each culture media format with regards to safety, handling and convenience.
- Přizpůsobte kultivační média pro optimální růst mikroorganismů s ohledem na živiny a podmínky prostředí.
- Halal-certified culture media prevent non-halal ingredient contamination, enabling microbiological QC testing without losing certification.
- Zobrazit vše (37)
Související protokoly
- The International Organization for Standardization (ISO) published the revised EN ISO 21528-1 and EN ISO 21528-2 standards in 2017.
- Comparison of MC-Media Pad® with different convenience solution products for indicator organism testing
- Public Health England (PHE) video contains storage conditions and directions for preparing LENTICULE discs as reference materials within solid and liquid media.
- ISO updated Listeria detection standards in 2017, specifying methods for food and environmental samples.
- The new EN ISO 22964:2017 standard specifies a horizontal method for the detection of Cronobacter spp. in food, animal feed and environmental samples.
- Zobrazit vše (7)
Další články a protokoly
Jak vám můžeme pomoci
V případě jakýchkoli dotazů odešlete žádost o zákaznickou podporu
nebo se obraťte na náš tým zákaznického servisu:
Pište custserv@sial.com