Merck
Faktory připoutání
Samčí buňky rostou v komplexní směsi extracelulárních polymerů a signálních molekul in vivo. Tato směs se nazývá extracelulární matrix (ECM) a interakce mezi ní a buňkou jsou rozhodující pro fyziologické procesy včetně buněčného růstu a diferenciace, tvorby morfologických znaků a buněčné pohyblivosti. Některé buňky kultivované in vitro mají schopnost snadno exprimovat a vylučovat složky ECM, pokud jsou pěstovány na skleněných nebo polystyrenových kultivačních komorách. Jiné typy buněk složky ECM snadno neprodukují, a proto může být jejich kultivace náročná, pokud nepřilnou ke kultivačnímu povrchu, což omezuje jejich schopnost prediktivního modelování fyziologických procesů. Jedním z řešení je potažení kultivačních nádob složkami ECM nebo syntetickými polymery, které jinak napodobují interakce mezi buňkou a ECM. Tyto složky se označují jako attachment faktory a mohou být kritickou součástí kultivace zdravých a životaschopných buněk in vitro.
Esenciální attachment faktory
Pro použití v buněčných kulturách byla vyvinuta řada přírodních a syntetických attachment faktorů.  V některých případech je nutné attachment faktory empiricky testovat z hlediska vhodnosti pro dané podmínky kultivace buněk. Níže je uveden seznam běžných attachment faktorů, které je třeba zvážit při optimalizaci podmínek kultivace buněk.
  • Laminin
  • Fibronektin
  • Poly-L-Lysin
  • Poly-D-Lysin
  • Kolagen
  • Vitronektin
  • Trombospondin
  • Galectin
  • Nidogen-1
Výběr attachmentových faktorů
Mnoho z těchto attachmentových faktorů pochází z různých biologických zdrojů a vyskytuje se ve více izoformách. Některé připojovací faktory jsou čistě syntetické, jako například poly-L-lysin. V některých aplikacích může být peptidový fragment faktoru (například kolagenu) užitečnou alternativou k proteinu plné délky. Pro větší pohodlí při použití v buněčných kulturách lze mnoho attachmentových faktorů zakoupit v tekutém formátu, který usnadňuje potahování kultivačních nádob; pro ještě větší efektivitu šetří kultivační povrchy předem potažené attachmentovými faktory čas a zvyšují reprodukovatelnost.