Formulace a technologie podávání léčiv
Pokyny krok za krokem pro vývoj nanoformulí
Jednoduchá formulace a syntéza částic pro podávání léčiv
Formulace pro podávání léčiv jsou nezbytné pro podávání, účinnost a stabilitu mnoha účinných farmaceutických látek (API) a s nedávným pokrokem v oblasti terapie, včetně vakcín s mRNA a dalšími nukleovými kyselinami, se staly mimořádně důležitými.
Naše formulační soupravy NanoFabTx™ jsou navrženy pro snadnou a reprodukovatelnou syntézu částic s obsahem léčiv o velikosti od nano do mikro. Pro vývoj nanoformulí jsou k dispozici podrobné protokoly s pokyny krok za krokem, které eliminují potřebu zdlouhavé optimalizace metodou pokus-omyl. Formulační soupravy NanoFabTx™ a lipidové směsi lze použít s tradičními metodami nanoprecipitace nebo vytlačování nebo je lze kombinovat se soupravami pro mikrofluidní zařízení NanoFabTx™ pro rychlou syntézu dobře definovaných částic pro podávání léčiv.
NanoFabTx™ Polymerní soupravy pro přípravu léků pro syntézu částic zapouzdřených do léků
Naše soupravy pro přípravu léků NanoFabTx™ jsou určeny k přípravě polymerních mikročástic a nanočástic specifické velikosti pro podávání malých molekul léků. Každá sada obsahuje racionálně vybrané polymery vyvinuté a testované našimi formulačními vědci. Naše soupravy NanoFabTx™ Formulation Screening Kits usnadňují výběr a optimalizaci polymerů tím, že poskytují na výběr z mnoha polymerů, včetně PEGylovaných a nepegylovaných biodegradabilních polymerů PLA, PLGA a PCL.
Lipidové směsi NanoFabTx™ pro výrobu liposomů
Liposomy se široce používají pro řadu terapeutik včetně malých molekul, nukleových kyselin (mRNA, siRNA, DNA), proteinů a peptidů. Naše směsi lipidů NanoFabTx™ pro přípravu lipozomů jsou kurentované směsi lipidů pro přípravu lipozomů. Nabízíme různé směsi lipidů, které nejlépe vyhovují vašim potřebám nanoformulace, včetně PEGylovaných, kationtových a funkcionalizovaných liposomů.
Sady mikrofluidních zařízení NanoFabTx™ pro syntézu polymerních a lipidových nanočástic
Mikrofluidní zařízení poskytují platformu pro rychlou a reprodukovatelnou výrobu mikročástic, nanočástic, lipidových nanočástic a liposomů. Na rozdíl od tradičních metod vede syntéza nanočástic založená na mikrofluidice ke kontrolované velikosti částic a distribuci malých rozměrů a lze ji snadno rozšířit na výrobu větších šarží potřebných pro předklinické studie.
Naše sady mikrofluidických zařízení NanoFabTx™ obsahují předem sestavený skleněný mikrofluidický čip, hadičky a příslušenství a lze je přímo připojit k injekční pumpě nebo systému tlakových pump, jako je například Dolomite Microfluidics Mitos P-Pump. Sady mikrofluidních zařízení NanoFabTx™ jsou navrženy tak, aby spolupracovaly s našimi sadami pro formulaci léčiv NanoFabTx™ a směsí lipidů.
Související zdroje
- Article: NanoFabTx™ – A ready-to-use Microfluidic Platform for mRNA Vaccine Formulation
Společnost NanoFabTx nabízí mikrofluidní platformu pro formulaci mRNA vakcín, která pomáhá při předklinickém hodnocení.
- Article: NanoFabTx™ Nanoparticle and mRNA Liposome Formulation Using the NanoAssemblr®
NanoFabTX kits enable precise drug delivery with lipid nanoparticles and liposomes for mRNA and nucleic acids.
- PDF: Material Matters 14.3 – Advanced Tools for Drug Delivery Research
Nanoparticle drug delivery systems are emerging as a useful tool for achieving controlled and targeted delivery of drug molecules and thereby enhancing therapeutic effect. The cover art for this issue depicts microfluidic-assisted nanoformulation, one method for fabricating liposomes and polymeric nanoparticles for the delivery of smallmolecule and biological drugs.
- Brochure: The Future of Drug Delivery: Lyophilized Liposome Flyer
Liposomes are one of the most common drug delivery carriers for small molecules and nucleic acid therapeutics.