Merck
DomůProduktyFarmaceutická a biofarmaceutická výrobaChromatografieIontoměničové chromatografické pryskyřice
Iontoměničové chromatografické pryskyřice
Iontově výměnná chromatografie (IEX) je běžně používaná purifikační metoda, která odděluje cílovou molekulu od ostatních nečistot na základě čistého povrchového náboje. Naše portfolio aniontově výměnných (AEX) a kationtově výměnných (CEX) pryskyřic spolu s našimi multimodálními chromatografickými pryskyřicemi nabízí účinná purifikační řešení pro mAbs, vakcíny, plasmidovou DNA, plazmu a další modality.
Přehled sekcí
Chromatografické produkty IEX
Naše spolehlivé průmyslové produkty Eshmuno®. a Fractogel® pryskyřice nabízejí účinnost čištění a vysokou výtěžnost, což vede ke zlepšení ekonomiky procesu. Známý formát kolony lze snadno rozšířit od stolní výroby až po výrobu ve velkém měřítku.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Chromatografické pryskyřice Eshmuno® IEX
Sada nádob na chemikálie různých velikostí, všechny s etiketami a izolované na bílém pozadí. Největší z nich je bílý kanystr s modrou etiketou a symbolem nebezpečí pro žíravé látky. Dále jsou zde dvě menší láhve s podobným označením. Nádoby jsou označeny modrým textem a symboly, které označují jejich obsah a bezpečnostní informace.
Tyto pryskyřice jsou ideální pro účinné následné čištění a obsahují naši osvědčenou technologii chapadlových ligandů ve spojení s pevnými základními kuličkami. Pracují při rychlých průtocích a zachovávají si vysokou vazebnou kapacitu, čímž zvyšují produktivitu zkrácením času a výrobních nákladů. 
Eshmuno® CMX pryskyřice se smíšeným režimem poskytuje vysokou selektivitu pro purifikaci mAbs, fúzních proteinů a ADC, jakož i separaci nízkomolekulárních nečistot a HCP.
Eshmuno® CP-FT pryskyřice účinně odstraňuje agregáty mAb v průtokovém režimu, což vede k desetkrát vyšší kapacitě nakládání ve srovnání s tradiční bind/elute CEX chromatografií. To umožňuje intenzifikaci procesu při současném snížení celkových nákladů na následné čištění mAb.
Pryskyřice Eshmuno® CPS nabízí vysokou dynamickou vazebnou kapacitu a separační účinnost proudů rekombinantních proteinů při zvýšených koncentracích solí. To umožňuje přímé nakládání vysoce vodivých vstupních proudů (vodivost ≥10 mS/cm), což snižuje potřebu ředění. 
Eshmuno® CPX pryskyřice účinně odděluje monomery mAb od agregátů a dalších nečistot včetně HCP. Poskytuje vynikající dynamickou vazebnou kapacitu a umožňuje purifikaci meziproduktů s vysokým rozlišením a vynikající produktivitou.
Pryskyřice Eshmuno® HCX poskytuje rychlý, účinný a přímý záchyt proteinů a poskytuje vynikající výkon v typických iontoměničových a průtokových aplikacích při vyšších hladinách soli.
Eshmuno® S je silná pryskyřice CEX pro přímý záchyt rekombinantních proteinů a rychlé a účinné purifikace mAb po záchytu proteinu A. V případě, že se jedná o pryskyřici CEX, je možné ji použít k purifikaci proteinů A.
Eshmuno® Q je silná aniontová pryskyřice, která nabízí vynikající dynamickou vazebnou kapacitu a vynikající odstraňování nečistot v typických průtočných aplikacích aniontové výměny.
Chromatografické pryskyřice Fractogel® EMD IEX
Všechny pryskyřice Fractogel<...sup>® EMD pryskyřice poskytují vysokou selektivitu ve spojení s trvalou tlakovou stabilitou, což umožňuje velmi vysokou propustnost a vynikající výtěžky. Vysoká vazebná kapacita pryskyřice i při vysokých průtocích šetří cenný čas a zlepšuje ekonomiku procesu. Pryskyřice Fractogel® jsou nabízeny v různých velikostech kuliček s více funkčními skupinami, aby splňovaly řadu purifikačních potřeb:
Fractogel® silné aniontové výměníky
Fractogel® slabé aniontové výměníky
Fractogel® silné kationtové výměníky
Fractogel® slabé kationtové výměníky
Podpora pro kvalifikaci, posouzení rizik a optimalizaci procesů
Program Emprove® doplňuje naše produktové portfolio a poskytuje tři typy dokumentací pro podporu různých fází vývoje a výrobních operací, jako je kvalifikace, posouzení rizik a optimalizace procesů. Dokumentace konsolidují komplexní údaje o testování specifických produktů, prohlášení o kvalitě a regulační informace ve snadno dostupném formátu, který zjednodušuje potřeby dodržování předpisů.
Související zdroje produktů
Strana 1 z 4