Merck
Kolony HPLC
Sbírka různých kolon Supelco<sup>®</sup> HPLC a UHPLC rozptýlených na zeleném povrchu. Tyto válcové kolony s kovovou povrchovou úpravou a vybavené na obou koncích tvarovkami představují řadu technologií chromatografických kolon pro různé analytické potřeby. Liší se velikostí a některé mají označení, které udává specifikace nebo čísla modelů.
Sloupce Supelco® HPLC a UHPLC splňují dnešní požadavky na rychlou U/HPLC, LC-MS a separaci biopolymerů, jakož i regulovaných farmakopejních a agenturních metod v rámci různých průmyslových odvětví. Produkty Supelco® HPLC jsou k dispozici s Technologie částic Fused-Core®./a>, monolitický oxid křemičitý a plně porézní částice, včetně ultračistého oxidu křemičitého. Kromě toho jsou k dispozici porézní částice grafitického uhlíku (PGC) a polymerní částice pro vysokou stabilitu pH.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Částice porézního grafitického uhlíku (PGC)
Sloupce porézního grafitického uhlíku (PGC), jako Supel™ Carbon LC kolona, poskytují jedinečné chromatografické vlastnosti, které jsou nesrovnatelné s kolonami s částicemi oxidu křemičitého. Lze použít celý rozsah pH i vysoké teploty (> 200 °C), což chromatografům otevírá nové možnosti.
Povrchově porézní částice oxidu křemičitého (SPP)/Technologie taveného jádra®
Povrchově porézní kolonky oxidu křemičitého poskytují vyšší rychlost a účinnost než plně porézní částice stejné velikosti. Fused-Core® HPLC kolony jako Ascentissup>® Express a BIOshell™ dokáže přeměnit jakýkoli systém HPLC na rychlého pracovního koně HPLC s maximální rychlostí a výkonem.
Monolitický oxid křemičitý
  • Monolitické HPLC kolony na bázi oxidu křemičitého jako jsou Chromolith® HPLC kolony umožňují rychlou separaci při velmi nízkém protitlaku kolony s vysokou tolerancí matrice a prodlouženou životností kolony, což z nich činí ideální produkty pro vysoce výkonné a nákladově efektivní analýzy vzorků bohatých na matrici.
  • Chromolith® HPLC kolony jsou vyrobeny z monolitického oxidu křemičitého s bimodální strukturou pórů s 2 µm makropóry a 13 nm mezopóry. Tato struktura vede k různým klíčovým výhodám kolony.
  • Kolony Chromolith® WP jsou monolitické křemíkové kolony se širokými póry (300 Å), které jsou tvořeny jedinou kontinuální tyčí z vysoce čistého porézního oxidu křemičitého. Tyto kolony prokázaly velký potenciál ve srovnání s konvenčními kolonami s konzistentním výkonem po delší dobu životnosti. Kromě různých RP fází jsou k dispozici také afinitní kolona k proteinu A a epoxidová kolona, které umožňují specifické úpravy podle požadavků zákazníka.
Plně porézní částice oxidu křemičitého (FPP) typu B (vysoce čistý oxid křemičitý)
  • Kolony Purospher® STAR HPLC a UHPLC jsou nejvhodnější pro separaci zásaditých, neutrálních a chelatujících kovů bez chvostů píků. Jejich vynikající výkon a stabilita umožňují maximální flexibilitu při vývoji metod s rozšířenou stabilitou pH.
  • Kolony Discovery® HPLC jsou účinné pro analýzu biomolekul a malých molekul. Tyto kolony mají polární a nepolární vazby s jedinečnými retenčními, selektivními a nekrvácejícími vlastnostmi pro LC-MS aplikace.
  • Vazné fáze Ascentis® mají široký rozsah selektivity. Díky oxidu křemičitému typu B je kolona inertní, stabilní a reprodukovatelná. Vysoká plocha povrchu oxidu křemičitého je vhodná pro  preparativní zatěžovací kapacitu.
  • SeQuant® HILIC HPLC kolony  (hydrofilní interakční kapalinová chromatografie) nesou hustě vázané, zwitteriontové funkční skupiny. Tyto HILIC kolony jsou k dispozici v různých délkách, velikostech částic a rozměrech pórů, přičemž vykazují výjimečnou reprodukovatelnost a robustnost.
  • Kolony Sepax® HPLC jsou vysoce porézní kolony na bázi oxidu křemičitého, které se používají především pro analýzu peptidů a proteinů.
Plně porézní částice oxidu křemičitého (FPP) typu A (konvenční oxid křemičitý)
  • Supelcosil<.sup>® řada kolon HPLC na bázi oxidu křemičitého má širokou škálu chemicky vázaných fází, přičemž velikost částic a konfigurace kolon se pohybují od mikrozávitů až po preparativní měřítko. Tyto kolony vykazují velkou účinnost pro polární, nepolární a nabité analyty.
  • Kolony LiChrospher® a Superspher® HPLC jsou vysoce univerzální a spolehlivé, osvědčené v tisících zavedených metod HPLC.
  • LiChrosorb® HPLC kolony jsou plněny nepravidelnými částicemi oxidu křemičitého od analytického měřítka 5 µm až po velké částice o velikosti pro výrobní měřítko.
  • TSKgel® HPLC a UHPLC kolony jsou k dispozici pro gelovou filtraci, gelovou permeaci, iontovou výměnu, obrácenou fázi, hydrofobní interakci, hydrofilní interakci, a afinitní chromatografii. (dostupné pouze v USA a Evropě)
Plně porézní polymerní částicePolymerní částice./h2>
  • ApHera™ kolony s obrácenou fází a aminové HPLC kolony jsou stabilní v rozmezí pH 2-12 a jsou vhodné k promývání alkalickými roztoky. Jsou ideální pro analýzu peptidů, malých proteinů, sacharidů, polárních léčiv a organických kyselin.
  • Kolony HPLC Supelcogel® jsou plněny kopolymerem polystyrenu a divinylbenzenu (PS-DVB), takže jsou chemicky stabilní. Dvě varianty kopolymeru PS-DVB (6 % a 8 % zesíťovaný) maximalizují proces separace vzorků.
  • Hamiltonovy polymerní kolony s obrácenou fází HPLC jsou extrémně inertní, účinné a odolné, s vysokou mechanickou a tepelnou stabilitou.
  • Sloupce TSKgel® HPLC a UHPLC jsou k dispozici pro separaci proteinů, peptidů a dalších biomolekul. Kolony obsahující částice oxidu křemičitého a metakrylátu s různou velikostí pórů mohou pojmout analyty s širokým rozsahem molekulových hmotností. (dostupné pouze v USA a Evropě)
Chirální HPLC kolony
Máme širokou nabídku <.a href="/CZ/cs/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/purification/faq">chirální HPLC kolony pro různé aplikace.
Související zdroje
  • Flyer: Purospher® STAR RP-18 endcapped, 2 µm Capillary Columns
    Best in Class C18 phase for excellent peak symmetry, performance and pH stability.
  • Flyer: Ascentis® Express PCS Phenyl-Hexyl, 2.7 µm U/HPLC Columns
    The Ascentis® Express 90 Å PCS Phenyl-Hexyl 2.7 µm U/HPLC column offers an alternative selectivity in comparison to C18 columns including PCS-C18 providing benefits for the separation of basic aromatic compounds with improved peak shape.
  • Flyer: Ascentis®Express PCS-C18, 2.7 µm U/HPLC Columns
    The Ascentis® Express PCS-C18 columns are designed for effective separation of basic, acidic, or neutral compounds using low ionic strength (formic acid) mobile phase conditions.
  • Brochure: HPLC Column Selection Guide
    The comprehensive Supelco® portfolio of analytical solutions to meet your U/HPLC and LC-MS needs.
  • Brochure: HPLC Method Development Guide
    High performance liquid chromatography (HPLC) is a technique for separating analytes dissolved in a liquid, mobile phase by using their specific interaction with a stationary phase (chromatography column).
  • Brochure: Ascentis® Express Columns
    Based on Fused-Core® particle technology, Ascentis® Express columns provide a exceptional advancements in HPLC column performance and the benefits of high sample throughput at maximum resolution.
  • Brochure: BIOshell™ Columns
    The BIOshell™ line of superficially porous particle (SPP) packed columns has been developed to aid research into understanding the subtleties of the molecule that is being developed.
  • Brochure: Chromolith® HPLC Columns
    To truly accelerate chromatographic separations, there is no better choice than Chromolith® HPLC columns. Due to their revolutionary, monolithic technology, Chromolith® columns provide excellent and rapid separations with extremely high robustness and matrix tolerance compared to particulate columns.
  • Brochure: Purospher STAR Columns
    The success of any method depends on the quality of the stationary phase. Precise, long-term reproducibility is a key factor in achieving reliable results. The base silica of Purospher™ STAR columns is 99.999% pure.
  • Brochure: Chiral HPLC Columns
    Columns for versatile and robust Chiral HPLC and LC-MS separations.
  • Brochure: HPLC Accessories
    The use of HPLC systems to achieve faster analyses and increased resolution pushes systems toward higher operating pressures. For instance, faster flow rates, longer column lengths, and reduced particle sizes gain a performance advantage in HPLC, but at a cost of increased operating pressures.
  • Brochure: Discovery Bio Columns
    Many of the challenges facing researchers in the proteomics and biopharmaceutical fields are related to the need to obtain as much information as possible on very limited samples. We designed Discovery® BIO Wide Pore reversed-phase HPLC columns to address these challenges.
  • Brochure: LC-MS Resource Guide
    In this guide, we provide a premier selection of proven Supelco® tools and consumables that meet the requirements of scientists who primarily use the LC-MS technique for analysis of drugs, biomolecules separation and analytical assays.
  • Brochure: LC-MS Contaminants
    In this technical bulletin, you will learn some tips on identifying LC-MS contaminants and avoiding contamination. Our 110 years of separation expertise, combined with our precision-manufactured products, give you the greatest chance of obtaining reproducible, clean data.
  • Application Note: Supelco® HPLC Products: The Best Choice for Any LC Instrument
    Since the 1970’s, Supelco® has been a trusted name in high performance liquid chromatography (HPLC) consumables. From a diverse array of columns packed with different stationary phases to a complete portfolio of HPLC accessories, the Supelco® portfolio of HPLC consumables caters to the needs of all analysts.
  • Application Guide: Drug of Abuse
    Application compilation with focus on the LC-MS analysis of drugs of abuse in biological samples.
  • Kalkulačka převodu metody HPLC
    Snadný přenos metody mezi kolonami HPLC (od mikrootvorů po preparativní rozsah) na základě rozměrů 2 kolon a aktuálních podmínek metody.
  • Wall Chart: HPLC Packings for USP Compendial Methods
    The official pharmaceutical analysis monographs in the United States Pharmacopeia (USP) detail the methods used by pharmaceutical manufacturers for quality control of bulk drug substances and dosage form preparations.
  • Application Guide: Ascentis® Express and BIOshell™ Column Cleaning Procedures and Best Practices
    To maximize the lifetime of an HPLC column and ensure its top performance, it is necessary to properly maintain the column. Many different factors can contribute to loss of resolution or sensitivity, but often times the following factors lead to the vast majority of column performance issues.
  • Flyer: Supel™ Carbon LC Capillary UHPLC Columns
    Superior separation of challenging compounds at the capillary scale.
  • White Paper: Retention Behavior of Mono- and Disaccharides on a Supel™ Carbon LC column
    PGC LC-MS-based profiling of mono- and disaccharides.
Strana 1 z 5
*Sloupce Tosoh Bioscience jsou dostupné v následujících zemích:
Albánie
Andorra
Argentina
Arménie
Rakousko.br> Ázerbájdžán
Afghánistán
Alžírsko
Albánie
Arménie
Ázerbájdžán
Bělorusko
Belgie
Belize
Bolívie
Bosna a Hercegovina
Brazílie
Bulharsko
Bahrajn
Bělorusko
Bosna a Hercegovina
Botswana
Burkina-Faso
Kanada
Čile
Kolumbie
Kostarika
Chorvatsko
Kuba Dominikánská republika
Kypr
Česko
Cameron
Středoafr. Rep
Čad
Kongo
Kongo dem. Rep.
Chorvatsko
Dánsko
Džibutsko
Ekvádor
Egypt
Salvador
Eritrea
Kongo
. Etiopie
Estonsko
Finsko
Francie
Francouzská Guyana
Gruzie
Německo
Řecko
Gabon
Gruziebr> Ghana
Guatemala
Guyana
Haiti
Honduras
Maďarsko
Island
br> Irsko
Itálie
Irák
Izrael
Kazachstán
Kosovo
Kazachstán
Keňa
Kosovo
Kuvajt
Kyrgyzstán
Libanon
Libie
Lotyšsko
Lichtenštejnsko
Litva
Lucembursko
. Madagaskar
Malawi
Malta
Mauretánie
Mauricius
Mexiko
Moldavsko
Monako
Černá Hora
Moldávie
Mongolsko
Maroko
Mosambik
Nikaragua
Nigérie
Nizozemsko
Severní Makedonie
(dříve Makedonie)
Norsko
Omán
Panama
Paraguay
Peru
Polsko
.br> Portugalsko
Portoriko
Katar
Rusko
Rwanda
Rumunsko
Rusko
San Marino
Srbsko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Saúdská Arábie
Senegal
Srbsko
Srbsko a Černá Hora
Jihoafrická republika
Surinam
Tádžikistán
Tanzanie
Togo
Tunisko
Turecko
Ukrajina
.br> Uruguay
Turkmenistán
Spojené království (UK)
Spojené státy americké
Uganda
Ukrajina
Utd.Arab.emir.
Uzbekistán
Vatikán
Venezuela
Jemen
Zambie
Zimbabwe