Membránová zařízení pro imunodetekci
Imunodetekce Western blotting zahrnuje použití protilátek k detekci cílového proteinu. Blotované membrány obsahující přenesené proteiny se zablokují, následuje inkubace protilátek a detekce pomocí chemiluminiscenčních, kolorimetrických nebo fluorescenčních metod. Zařízení pro membránovou imunodetekci usnadňují zpracování Western blotů tím, že zjednodušují pracovní postupy a zrychlují dobu detekce.
Přečtěte si více o
Products
SNAP i.d.® 2.0 Protein Detection System
Systém SNAP i.d.® 2.0 Protein Detection System je jedinečný, vakuově poháněný systém, který protahuje činidla membránou, čímž zvyšuje kontakt s membránou a zároveň eliminuje závislost na difuzi nebo míchání. Toto zlepšení trojrozměrné distribuce činidel zkracuje dobu potřebnou k imunodetekci. Zatímco tradiční Western blotting vyžaduje 4 až 24 hodin na blokování, inkubaci protilátek a promytí, protokol SNAP i.d.® 2.0 trvá pouze 30 minut bez ztráty intenzity signálu nebo snížení kvality blotu. Všechny kroky imunodetekce po přenosu proteinu na membránu (tj. blokování, promývání a inkubace primárních a sekundárních protilátek) lze provádět pomocí systému SNAP i.d.® 2.0.
Související zdroje
- Protocol: Protein Blotting Handbook
The seventh edition of the Protein Blotting Handbook offers comprehensive guidance on optimizing antibody concentrations and reducing background interference, along with expanded data and protocols for fluorescence detection. The handbook represents the collective experience of application scientists and technical service specialists.
- Article: 30-minute Immunodetection Protocol Using the SNAP i.d.® 2.0 System
The SNAP i.d. 2.0 Protein Detection System is the second generation of the SNAP i.d. method for detecting immunoreactive proteins on Western blots.
- Brochure: Rethink Western Blotting
Access to our Western blotting expertise is easy—flip to our troubleshooting section at the end of this brochure, or learn more.