Normy pro organické znečišťující látky
Čisté a bezpečné prostředí je základním předpokladem zdravé kvality života. Ať už se jedná o testování půdy, vody, vzduchu nebo odpadu, naše rozsáhlé portfolio nabízí širokou škálu vysoce kvalitních referenčních materiálů v různých formátech (čisté, v roztoku, v matricích) spolu s dalšími analytickými zařízeními potřebnými pro celý pracovní postup.
Nabízíme širokou škálu organických referenčních materiálů nebezpečných pro člověka a životní prostředí, včetně PAU, PCB, fenolů, látek znečišťujících ovzduší, výbušnin, produktů rozkladu bojových chemických látek, změkčovadel, vedlejších produktů dezinfekce, zpomalovačů hoření, ftalátů, těkavých látek, polotekutých látek a mnoha dalších.
Přečtěte si více informací o:
- polychlorované bifenyly (PCBS), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHS)
- Těkavé a polotěkavé organické referenční materiály
- Zpomalovače hoření a perfluoroalkylované látky (PFAS)
- Plastifikátory, ftaláty a dezinfekční prostředky
- Látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC)
- Normy pro látky znečišťující ovzduší
Související zdroje produktů
- Brochure: ASSET™ EZ4 Dry Samplers for Isocyanates
- Brochure: Solutions for your Organics Lab
- Brochure: Brochure: Dioxin & PCB Analysis
- Flyer: Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS)
- Flyer: DSD-DNPH Passive Sampling Device
- Application Note: Fast and Efficient Separation of PAHs
- Application Note: Improved Recoveries and Lower Bakcground for the Analysis of PAHs in Olive Oil
Polychlorované bifenyly (PCB), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)
Polychlorované bifenyly (PCB) jsou kvůli své vysoké toxicitě zařazeny na seznam perzistentních organických látek a jsou zakázány. PCB však byly kdysi hojně využívány jako dielektrické a chladicí kapaliny nebo se používaly v barvách, plastech, pigmentech a bezuhlíkových kopírovacích papírech. Protože PCB jsou velmi perzistentní chemické látky, vyskytují se i dnes v životním prostředí, a proto musí být pečlivě monitorovány. PCB se mohou hromadit také v listech, nadzemních částech rostlin a plodin, spolu s drobnými organismy a rybami. Nabízíme širokou škálu referenčních materiálů pro PCB ve formě jednotlivých roztoků nebo směsí v různých kvalitativních třídách (analytické standardy, certifikovaný referenční materiál) pro vaše laboratorní požadavky.
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) jsou skupinou chemických látek uvolňovaných při spalování uhlí, ropy, benzínu, odpadků, tabáku a dřeva. Vznikají také v mase a dalších potravinách při grilování za vysokých teplot. Vzhledem k tomu, že PAU mohou způsobovat rakovinu nebo podráždění dýchacích cest, je třeba jejich množství v životním prostředí i v potravinách sledovat. Nabízíme široký výběr referenčních materiálů (čisté, roztoky) jako primární referenční materiál od Evropského národního metrologického institutu (JRC) pod ochrannou známkou BCR® a také certifikované referenční materiály a produkty analytické standardní třídy.
Těkavé a polotěkavé organické referenční materiály
Těkavé organické sloučeniny (VOC) jsou organické sloučeniny, které se mohou snadno odpařovat za běžných atmosférických podmínek teploty a tlaku v místnosti. Někdy se rozdělují do kategorií podle toho, jak snadno se uvolní, např.:
- Velmi těkavé organické sloučeniny (VVOC)
- Polově těkavé organické sloučeniny (SVOC)
Prozkoumejte naše rozsáhlé portfolio referenčních materiálů dostupných v různých formátech (čisté, jednotlivé roztoky, směsi) a kvalitativních třídách (analytický standard, certifikovaný referenční materiál).
Zpomalovače hoření a perfluoroalkylované látky (PFAS)
Zpomalovače hoření se přidávají do vyráběných materiálů, aby zabránily požáru nebo zpomalily vznícení. Některé zpomalovače hoření jsou v různých zemích světa zakázány nebo omezeny z důvodu jejich toxicity (genotoxicita, karcinogenita). Několik tříd zpomalovačů hoření je následujících:
- Minerální zpomalovače hoření
- Sloučeniny organochloru
- Sloučeniny organobromu
- Sloučeniny organofosforu
Naše portfolio nabízí čisté a roztokové referenční materiály pro testování různých tříd zpomalovačů hoření, které jsou označené i neoznačené.
Polyfluoroalkylové látky neboli PFAS jsou skupinou perzistentních chemických látek vyrobených člověkem, které se nacházejí v mnoha výrobcích používaných v různých průmyslových odvětvích po celém světě. Některé PFAS se nerozkládají a mohou se časem hromadit v životním prostředí a v lidském těle. Vysoká expozice PFAS může vést k nepříznivým zdravotním účinkům, jako je rakovina, poškození jater, snížení plodnosti a zvýšené riziko astmatu. Stalo se nezbytným sledovat jejich koncentraci nejen v životním prostředí, ale také v potravinách, kontaminované půdě a vodě nebo obalech potravin. Naše rychle se rozšiřující nabídka referenčních materiálů PFAS je v souladu se stávajícími normami a předpisy EPA, ASTM nebo metodami EN/DIN.
Plastifikátor, ftaláty a dezinfekce podle výrobků
Ftaláty jsou skupinou chemických látek, které se používají jako změkčovadla pro změkčení plastů a zvýšení jejich pružnosti. Komerčně se používají v řadě průmyslových a spotřebních výrobků. Ftaláty je třeba pečlivě sledovat, protože představují nepříznivý účinek na reprodukční systém. Do našeho portfolia průběžně přidáváme referenční materiály pro ftaláty a metabolity ftalátů.
Látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC)
Látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) jsou nebezpečné chemické látky regulované nařízením REACH. REACH je nařízení Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. Rozhodnutí o zařazení látky na seznam látek SVHC přijímají národní příslušné orgány REACH nebo Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) na žádost Evropské komise (EK). Všichni dodavatelé průmyslového zboží by měli agenturu ECHA informovat, pokud výrobek obsahuje více než 0,1 % (hmotnostních) SVHC. Naše rozsáhlé portfolio produktů regulovaných SVHC zahrnuje produkty analytické standardní třídy i certifikované referenční materiály, které splní požadavky vaší laboratoře.
Standardy látek znečišťujících ovzduší
Vyberte si z řady kalibračních referenčních materiálů pro monitorování ovzduší, které jsou potřebné pro chromatografickou kalibraci nebo spikovací roztoky a analýzu karbonylových vzorků. Lze je použít pro různé mezinárodní metody, jako jsou metody ASTM, metody US EPA, NIOSH a metody OSHA pro pracovní ovzduší. Certifikované směsi DNPH se používají jako evropské pracovní a kalibrační kontrolní standardy pro analýzu karbonylových emisí z výfukových plynů vozidel ve vnějším ovzduší.
Pro požadované aplikace poskytujeme čisté standardy a jednoprvkové certifikované referenční roztoky. Pro měření zakázaných piperazinových sloučenin, které se používají v procesu derivatizace izokyanátů (které jsou v souladu s normou ISO 17734-1:2013), jsme vyvinuli několik certifikovaných směsí referenčních materiálů, jako jsou směsi izokyanát-dibutylamin (DBA) jako značené a neznačené směsi monomerů a oligomerů.