Merck
DomůAplikaceAnalytická chemieHmotnostní spektrometrie
Hmotnostní spektrometrie
Hmotnostní spektrum (relativní množství vs. poměr m/z) glykanu Man-3 zobrazující molekulární iontový pík, základní pík a fragmentační píky
Masová spektrometrie (MS) je analytická technika, která k identifikaci sloučenin ve vzorku využívá poměr hmotnosti a náboje (m/z). Metoda identifikuje sloučeninu stanovením její molekulové hmotnosti a analýzou jejího izotopického zastoupení. Hmotnostní spektrometr ionizuje vzorek na plynné ionty a poté identifikuje ionty podle jejich poměru hmotnosti a náboje a relativního zastoupení.
Doporučené kategorie
Reagencie pro chromatografii a spektroskopii
Reagencie pro chromatografii a spektroskopii
Prozkoumejte naši nabídku vysoce kvalitních analytických činidel pro mokrou chemii, chromatografii, spektroskopii, analytiku, titraci, kontrolu kvality vody a elektrochemii.
Obchod s produkty
Chromatografie na tenké vrstvě (TLC)
Chromatografie na tenké vrstvě (TLC)
Vyberte si z klasických TLC desek s křemičitým, hliníkovým, skleněným a plastovým podkladem a také z desek HPTLC, desek TLC a HPTLC třídy MS a desek PLC.
Obchod s produkty
Kolony HPLC
Kolony HPLC
Dosáhněte přesných separací s naší rozsáhlou kolekcí HPLC kolon. Zlepšete retenci, rozlišení a selektivitu. Objednávejte ještě dnes.
Obchod s produkty
Hmotnostní spektrometrie je dnes již zavedenou detekční metodou, která nabízí řadu výhod, jako je selektivita, citlivost a analýza více vzorků
Může být spojena s různými chromatografickými technikami, jako je kapalinová chromatografie, chromatografie na tenké vrstvě, plynová chromatografie nebo induktivně vázaná plazma. Hmotnostní spektrometrie se široce používá v mnoha výzkumných oblastech a průmyslových odvětvích, včetně farmaceutického a potravinářského průmyslu, zdravotnických klinik, laboratoří klinického výzkumu a forenzních a environmentálních testovacích laboratoří.
Jak funguje hmotnostní spektrometrie?
Hmotnostní spektrometr funguje tak, že převádí jednotlivé molekuly na ionty a poté analyzuje relativní četnost vzniklých iontů. V iontové komoře hmotnostního spektrometru je každá jednotlivá molekula ionizována za vzniku molekulového iontu, který má o jeden elektron méně než mateřská molekula. Molekulární ionty neboli "radikálové kationty" pak podléhají fragmentaci na ionty, které se dále fragmentují atd. Z jednoho složitého vzorku generuje hmotnostní spektrometr mnoho iontů. Ionty jsou poté urychleny v elektromagnetickém poli a rozděleny na základě poměru hmotnosti a náboje (m/z). Detektor přístroje zaznamenává ionty v poměru k jejich relativnímu množství a vytváří hmotnostní spektrum molekuly.
Použití hmotnostní spektrometrie
Vzhledem k citlivosti hmotnostní spektrometrie se široce používá k měření velmi nízkých molekulových hmotností při extrémně nízkých koncentracích, pod nanogramy na mililitr (ng/ml). Schopnost spojit hmotnostní spektrometrii s dalšími separačními technikami, jako je kapilární elektroforéza, GC a HPLC, z ní činí univerzální analytický nástroj pro simultánní separaci a identifikaci analytů.
Typické aplikace hmotnostní spektrometrie zahrnují:
  • Analýza aminokyselinových sekvencí proteinů a peptidů
  • Vyhodnocení nečistot při vývoji léčiv
  • Posouzení čistoty účinných farmaceutických látek
  • /li>
  • Rutinní analýza nelegálních drog v moči, krvi a vlasech
  • Detekce dědičných poruch biosyntézy aminokyselin, mastných kyselin a organických látek