Merck
Hormony
Obrázek, který jste nahráli, vypadá jako složitá struktura organické molekuly, která zahrnuje šestičlenný aromatický kruh s připojenou ketonovou skupinou, několik hydroxylových skupin, atom fluoru a několik uhlíkových řetězců s různým stupněm nasycení.
Kulturní buňky potřebují pro svůj růst a diferenciaci přísun živin. Média pro kultivaci savčích buněk obsahují vyvážený poměr pH, solí, sacharidy, aminokyseliny, vitamíny, mastné kyseliny, lipidy, růstové faktory, hormony, stopové prvky a sérum. Hormony podporují růst buněk a mohou působit způsobem specifickým pro určitý typ buněk. Některé buňky vyžadují hormonální doplňky, aby mohly růst v rámci kultury in vitro.
Přečtěte si více informací o:
Hormonální doplňky pro buněčné kultury
.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Hormonální doplňky pro buněčné kultury
  • Hormonální <.a href="/product/sigma/d4902">dexametazon se používá v buněčných kulturách ke studiu apoptózy, buněčných signálních drah, buněčné diferenciace a genové exprese.
  • Erytropoetin podporuje proliferaci, diferenciaci a přežívání erytroidních progenitorů.
  • β-Estradiol hormon se používá ke studiu diferenciace a transformace buněk. β-Estradiol se používá ke kultivaci buněk nádorů mléčné žlázy a oocytů.
  • Glukagon je peptidový hormon, který se používá jako doplněk při některých kultivačních a modelových aplikacích na zvířatech, například při měření glukagonové odpovědi u myší.
  • Hydrokortizon lze použít v aplikacích pro epiteliální a endoteliální adherentní buněčné kultury.
  • Insulin je peptidový hormon, který se používá jako růstový faktor v mnoha systémech savčích buněčných kultur.
  • Progesteron se používá jako hormon podporující růst v epiteliálních buněčných kulturách.
  • Prostaglandin E1 a prostaglandin E2 jsou lipidové hormony, které se používají v některých aplikacích pro kultivaci savčích buněk.
  • 3,3′,5′-trijodo-L-thyronin  (T3) a jeho prekurzor thyroxin (T4) hormony jsou produkovány štítnou žlázou a používají se jako doplňky v některých aplikacích buněčných kultur.