Merck
DomůProduktyLaboratorní systémy čištění vodySpotřební materiál pro čištění vody v laboratoři Milli-Q®
Spotřební materiál pro čištění vody v laboratoři Milli-Q®
Naše specializované portfolio spotřebního materiálu pro laboratorní vodní systémy pokrývá všechny fáze procesu čištění vody - od předúpravy a čištění až po skladování a distribuci. Pomocí níže uvedené tabulky naleznete patrony, UV lampy, filtry a leštidla, které potřebujete pro svůj systém čištění vody. 
Výhody spotřebního materiálu pro čištění vody Milli-Q® zahrnují: 
  • Přizpůsobení různým kvalitám napájecí vody
  • Konzistentní a spolehlivá kvalita vody pro téměř jakoukoli aplikaci
  • Ověřeno přísnými protokoly o zajištění kvality
  • Originální díly certifikované podle ISO 9001
  • /li>
  • Navrženo tak, aby dokonale pasovalo k vašemu systému čištění vody Milli-Q® 
  • Snížení dopadu čisticích kazet na konci jejich životnosti pomocí závitu pro vypouštění vody
Produkty
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Zaručte kvalitu vody a chraňte svůj systém pomocí originálních dílů
Čisticí patrony a další spotřební materiál hrají v procesu čištění vody klíčovou roli, protože jejich cílem je odstranit nebo zadržet kontaminanty. Tím chráníte kvalitu dodávané vyčištěné vody a předcházíte poškození systému.
Pro zajištění trvale kvalitní vyčištěné vody a dlouhé životnosti vašeho systému čištění vody je velmi důležité vyměňovat spotřební materiál pro váš vodní systém včas a za originální díly s certifikací ISO 9001. Včasná výměna spotřebního materiálu pro vodní systém:
  • Pomáhá zaručit kvalitu vody
  • Předchází poškození a kontaminaci systému
  • Splňuje validační kritéria
  • Chrání integritu práce vaší laboratoře
Přizpůsobte kvalitu vody pomocí čisticích kartuší a koncových filtrů
NOVINKA! Kartuše jsou nyní přizpůsobeny kvalitě vaší čisté napájecí vody 
IPAK Meta® a IPAK Quanta® leštící kartuše jsou nyní přizpůsobeny kvalitě vaší čisté napájecí vody. Pro systémy Milli-Q® IQ a EQ napájené...
  • Elix® čistou vodou byla směs pryskyřice snížena bez vlivu na výkon. Kartuše se i nadále vyměňují jednou ročně.
  • Na zařízeních Elix® čistá voda byla směs pryskyřic upravena tak, aby byla zajištěna stálá kvalita ultračisté vody při náročnějších podmínkách napájení.
Použití POD-Paks odpovídají kvalitě vody pro vaši vědu
Vaše laboratoř používá čištěnou vodu k provádění různých aplikací? Zjistíte, že naše řada aplikačních POD-Paků je dokonalým řešením, které splňuje potřeby různých aplikací a vaše nejpřísnější požadavky. Každý filtr nebo leštidlo POD-Pak se zaměřuje na konkrétní typy kontaminantů a odstraňuje je přímo v dávkovači Q-POD® nebo E-POD® . Pokud potřebujete několik typů ultračisté nebo čisté vody, jednoduše připojte k různým výdejním jednotkám různé POD-Paky.
Řada aplikací Milli-Q® POD-Paks
Řada POD-Pak zahrnuje:
  • Millipak® & sterilní Millipak® Gold 0.22 µm filtry: Voda bez bakterií a pevných částic
  • Biopak® leštidlo: Voda bez pyrogenů, nukleáz, proteáz a bakterií
  • VOC-Pak® leštič: voda pro analýzy související s těkavými organickými sloučeninami
  • EDS-Pak® leštidlo: voda pro aplikace související s endokrinními disruptory
  • LC-Pak® leštič: voda pro aplikace citlivé na ultrastopové organické látky
Snížení dopadu na životní prostředí díky odtokovému uzávěru, UV lampám bez rtuti a ekologičtějšímu balení
Naše kazety jsou navrženy s ohledem na udržitelnost, snižují dopad na konci své životnosti a pomáhají laboratořím plnit jejich cíle v oblasti udržitelnosti.
  • Snížení hmotnosti při likvidaci: Inovativní uzávěr Drain Cap vyčistí zachycenou vodu z vyčerpaných čisticích kazet (IPAK Gard®, IPAK Meta®, IPAK Quanta®), čímž sníží hmotnost při likvidaci až o 35 %. Podívejte se na video, jak to funguje.
  • Eliminujte manipulaci se rtutí: Naše UV lampy ech2o® s nulovým obsahem rtuti, používané pro baktericidní kontrolu a fotooxidaci organických kontaminantů, snižují množství regulovaného odpadu. Jsou také kompaktnější než předchozí UV lampy, což umožňuje použití menšího systému.
  • Šetrnější balení: Kazety jsou baleny do 100% recyklovaného kartonu s certifikací udržitelného lesnictví. Přepracované sady kazet snižují hmotnost balení o 51 % a objem o 45 %.
Nikdy neriskujte kvalitu vody díky smlouvě o dodávkách spotřebního materiálu
Udržujte svůj systém Milli-Q®  v provozu na maximální výkon a usnadněte si objednávání. Smlouva o dodávkách spotřebního materiálu (CSA) vám zajistí, že budete mít vždy k dispozici správný spotřební materiál ve správný čas - a navíc zjednoduší proces nákupu. Je to nejjednodušší, nejekonomičtější a nejspolehlivější řešení, které zaručí kvalitu vaší vody.
  • Only 1 purchase order
  • Automatic deliveries
  • Never miss an expiry date
  • Preferred pricing
  • Flexibility to adjust
  • Pouze originální díly s certifikací ISO 9001 z dohledatelných šarží
Zajištění dohledatelnosti dat pomocí tagů RFID e-Sure
Tagy e-Sure poskytují nepostradatelnou dohledatelnost dat. Tyto digitální značky, založené na technologii RFID, jsou přítomny na většině spotřebního materiálu a poskytují záruku kvality a bezpečnosti a také sledovatelnost.
  • Automatické zaznamenávání dat a událostí spotřebního materiálu do paměti systému
  • Monitorování stavu spotřebního materiálu přímo na rozhraní systému
Související zdroje
  • Flyer: Consumables Supply Agreement
    A scheduled shipment plan to ensure on-time replacement of consumables for your Milli-Q® water purification system.
  • Application Note: Endotoxin-Free Water for Tissue Culture
    Water is a ubiquitous solvent used throughout cell isolation and culture. Therefore, water contamination may affect experimental outcomes. The use of ultrapure water is advisable for sensitive tissue culture.
  • Datasheet: Application Pak Point-of-Use Polishers
    Application Paks are specially designed point-of-use purifiers. When placed at the outlet of a POD water dispenser of a Milli-Q® IQ series water purification system, Application Pak point-of-use polishers ensure the water is free from contaminants that are critical to your applications.
  • Datasheet: EDS-Pak® Polisher
    Endocrine disruptors (EDs) are small, man-made organic chemicals whose structures mimic those of hormones, enabling them to interact with normal endocrine system functions.
  • Water for Nuclease-sensitive Molecular Biology Studies
    Nuclease-free water (or PCR water) is needed in molecular biology to avoid sample degradation during PCR, sequencing, etc. Ultrafiltration provides a quicker, safer, and more sustainable alternative to DEPC treatment when preparing RNase-free and DNase-free water.
  • Nuclease-Free Water at Your Fingertips
    An ultrafiltration cartridge can be placed at the outlet of a water purification system to deliver nuclease-free ultrapure water.