Přeskočit na
56451
1,5-Diaminonaphthalene
suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
Synonyma:
1,5-DAN, 1,5-Naphthalenediamine, NSC 401110
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 840,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C10H6(NH2)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
158.20
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-817-8
Beilstein/REAXYS Number:
907947
MDL number:
Assay:
≥99.0% (HPLC)
4 840,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
composition
carbon content, 75.92% (theory), hydrogen content, 6.37% (theory), nitrogen content, 17.71% (theory)
analyte chemical class(es)
oligonucleotides, peptides
technique(s)
MALDI-MS: suitable
mp
185-187 °C (lit.)
cation traces
Ba: ≤5.0 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤5.0 mg/kg, Co: ≤5.0 mg/kg, Cr: ≤5.0 mg/kg, Cu: ≤5.0 mg/kg, K: ≤10 mg/kg, Mg: ≤5.0 mg/kg, Mn: ≤5.0 mg/kg, Na: ≤10 mg/kg, Ni: ≤5.0 mg/kg, Pb: ≤5.0 mg/kg, Zn: ≤5.0 mg/kg
suitability
suitable for matrix substance for MALDI-MS
SMILES string
Nc1cccc2c(N)cccc12
InChI
1S/C10H10N2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1-6H,11-12H2
InChI key
KQSABULTKYLFEV-UHFFFAOYSA-N
General description
1,5-Diaminonaphthalene is used in the production of 1,5-naphthalene diisocyanate and polyurethane elastomers.
Application
1,5-Diaminonaphthalene is used as an effective matrix in the analysis of IgG protein using top-down and middle-down mass spectrometry with multiple fragmentation techniques such as electron transfer dissociation (ETD) and matrix-assisted laser desorption ionization in-source decay (MALDI-ISD) method.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Analysis Note
metal trace analysis corresponds to requirements
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,5-Diaminonaphthalene
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
438.8 °F - DIN 51758
flash_point_c
226 °C - DIN 51758
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
A short abstract on a method using QuEChERS and GC/MS/MS for determination of fipronil & fipronil sulfone.
Glycosylation characterization of therapeutic mAbs by top-and middle-down mass spectrometry
Tran QB, et al.
Data in Brief, 6, 68-76 (2016)
Pascale Lemaire et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 27(16), 1837-1846 (2013-07-17)
In-Source Decay (ISD) in Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization (MALDI) mass spectrometry is a fast and easy top-down activation method. Our objective is to find a suitable matrix to locate the deuterons following in-solution hydrogen/deuterium exchange (HDX). This matrix must circumvent the
Aurélien Thomas et al.
Analytical chemistry, 84(4), 2048-2054 (2012-01-17)
Matrix sublimation has demonstrated to be a powerful approach for high-resolution matrix-assisted laser desorption ionization (MALDI) imaging of lipids, providing very homogeneous solvent-free deposition. This work presents a comprehensive study aiming to evaluate current and novel matrix candidates for high
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
107769001004022536095974
107769901004022536692814
107769010004022536095981
816020002504022536423975
816020010004022536423982
PHR1103-1G04061835233007
S4311-1KG04061836925895
S4500-100G04061836926779
S045000004061833814857
84959-25G04061833014417
1612506-200MG04061838746122
107769100004022536095998
107647901004022536906966
107647100004022536906959
S4311-25G04061836925918
S4500-1G04061838530448
S4500-1KG04061836926977