Merck
Rychlá detekce virů Blazar®
Naše patentovaná platforma Blazar® je pokročilá multiplexní a degenerovaná technologie PCR pro náhodnou a druhově specifickou detekci virů, která je v souladu se současnými regulačními pokyny. Platforma Blazar® je cílená molekulární metoda, která poskytuje přesnou a vysoce citlivou detekci virů během několika dní. Díky amplifikaci více cílů v rámci konzervované oblasti genomu virové rodiny mohou naši klienti detekovat širší škálu virů ve srovnání s tradičními metodami PCR.
  •  RYCHLÝ - Vyšetřete viry během několika dnů a uvolněte šarže dříve díky začlenění automatizace laboratoře a digitálnímu hlášení
  •  SENSITIVNÍ - detekujte viry a jejich případné varianty s přesností na pouhých 10 genomových kopií
  •  BEZPEČNÝ - plně validovaný postup v souladu s GMP
Související literatura k produktu
Aplikace platformy Blazar®
Multiplexní přístup, který přesahuje rámec detekce jednoho cílového viru
Metoda detekce více rodin virů pomocí jedné sady primerů. Na obrázku jsou zobrazeny tři rodiny virů (rodina virů 1 fialově, rodina virů 2 růžově a rodina virů 3 šedě), každá s více variantami. Jediná sada primerů se zaměřuje na více sekvencí z těchto virových rodin, které jsou znázorněny šipkami ukazujícími na graf níže. Graf zobrazuje relativní fluorescenční jednotky (RFU) v poměru k párům bází (bp) se třemi výraznými vrcholy (Bin1 ve fialové barvě, Bin2 v růžové barvě a Bin3 v šedé barvě) označujícími detekci každé virové rodiny. Rozděleno na dva úseky označené A a B, znázorněné zelenými pětiúhelníky.
A: Degenerované primery rozšiřují specifitu
B: Přístup s vnořenou PCR zvyšuje citlivost
C: Detekce fragmentů kapilární elektroforézou. Vnitřní pozitivní kontroly přimíchané do každého testovaného vzorku
Platforma Blazar® umožní strategie bioprocesů nové generace - od intenzifikace procesů, přes propojené zpracování až po plně kontinuální výrobu - a urychlí časové lhůty biomanufacturingu důkladným zvýšením produktivity.
Zachovejte si konkurenční výhodu urychlením svého biologického programu pomocí platformy Blazar® pro rychlou detekci virů.
Pomocí níže uvedeného formuláře se dozvíte více o udržení konkurenční výhody a urychlení vašeho biologického programu pomocí platformy Blazar®.