Merck
Organohliníková činidla
Organohliníková činidla jsou výkonnými nástroji pro organickou syntézu a vývoj nových technologií a hrají důležitou roli při tvorbě známých vazeb. 
Výběr aplikací: 
  • Některá organohliníková činidla reagují s karbonylovými sloučeninami za vzniku odpovídajících alkenických alkoholů nebo homopropargylových alkoholů.
  • Organohliníková činidla se mohou podílet na mědí katalyzovaném kinetickém rozlišení alkenylcyklopropanmalátů.
  • Kationické organohliníkové sloučeniny jsou potenciálními katalyzátory hydroaminace.
  • Organohliníková činidla se také používají v asymetrických konjugovaných adičních reakcích díky jejich komerční dostupnosti a prokázanému použití v karboaluminizačních reakcích.
Protože některá organohliníková činidla vykazují vysokou citlivost na vzduch i vlhkost, poskytujeme špičkové balení v lahvích Sure/Seal, abychom prodloužili životnost těchto činidel. Lahvičky menších rozměrů vyžadují méně vstupů jehlou, aby se spotřeboval objem činidla. Proto také mnoho našich organokovových činidel přechází do exkluzivních 25 ml obalů Sure/Seal pro snížení odpadu a rozkladu nestabilnějších činidel.
Objevte, jak mohou naše organokovová činidla umožnit vaše křížové spojovací reakce a usnadnit objevování nových metodik tvorby vazeb. Nabízíme také organozinkové činidla a organokřemičitá činidla pro všechny vaše organokovové aplikace.