Merck
Testy buněčné migrace a invaze
Mikroskopický snímek testu Cell Comb scratch pro buněčnou migraci
Metastazování rakoviny je kumulativním výsledkem četných změn v nádorových buňkách a jejich mikroprostředí, které umožňují buňkám migrovat nebo pronikat do zdravé tkáně. Naše portfolio migračních testů, invazních testů, chemotaktických a haptotaktických testů v Boydenově komoře umožňuje výzkumníkům simulovat podmínky, s nimiž se setkávají normální a metastatické buňky in vivo.
Přehled sekcí
Buněčné migrační testy
Buněčná migrace má zásadní význam pro embryonální vývoj, angiogenezi, hojení ran, imunitní odpověď a zánět. Protože metastatické onemocnění je klíčovým faktorem vedoucím k úmrtnosti na rakovinu, je pochopení mechanismů buněčné migrace při studiu rakoviny kriticky důležité. Mnoho Buněčné migrační testy využívají kvalitativní scratch assay nebo kvantitativnější Boyden chamber techniku.
Metody sBoydenovou komorou sledují migraci buněk na základě chemotaxe a haptotaxe. Chemotaxe popisuje migraci buněk v reakci na extracelulární chemické signály, zatímco haptotaxe popisuje migraci buněk směrem k imobilizovanému gradientu proteinů extracelulární matrix (ECM).
Obě migrační metody QCM™ pro chemotaxi a haptotaxi jsou k dispozici v různých velikostech pórů a vícejamkových formátech. Migrační testy QCM™ nevyžadují značení buněk, seškrabávání, promývání a počítání, které je spojeno s jinými protokoly zahrnujícími značení buněk kalceinem-AM.
Migrační testy InnoCyte™ ve vícejamkovém formátu jsou určeny pro chemotaxickou migraci buněk. Tento test měří migraci epiteliálních, mezenchymálních a endoteliálních typů buněk přes 8 μm póry do napájecí vrstvy pomocí fluorescenčního barviva propustného pro buňky.
Zkouška migrace buněk pomocí poškrábání
A zkouška migrace buněk pomocí poškrábání se používá ke studiu migrace buněk a hojení ran. Scratch assay vytváří na povrchu konfluentní buněčné monovrstvy škrábance, které vytvoří úzkou mezeru podobnou ráně. Test pak sleduje migraci sousedních buněk do mezery, dokud se mezera nezaplní. Náš test škrábanců Cell Comb™ vytváří pole škrábanců s vysokou hustotou, aby se maximalizovaly okraje rány, a zároveň ponechává dostatek nepoškozených buněk pro migraci do mezery.
Detailní snímek 96jamkové destičky s každou jamkou obsahující buňky HT-1080 s výrazným tmavším kruhovým vzorem uprostřed. Jamky jsou uspořádány ve dvou řadách po třech.
Detailní snímek 96jamkové destičky s každou jamkou obsahující buňky HT-1080. Jamky jsou uspořádány ve dvou řadách po třech.
Invaze buněk HT-1080 je stanovena pomocí 96jamkového testu buněčné invaze. Jako neinvazivní kontrola byly použity buňky NIH3T3.
Buněčné invazivní testy
Schopnost nádoru rozkládat složky ECM bazální membrány a přidružené tkáně svědčí o metastatickém potenciálu. Naše QCM™ Boydenova komora testy buněčné invaze představují vysoce výkonný a citlivý přístup ke kvantifikaci buněčné invaze in vitro. Při tomto testu buňky invadují do modelu bazální membrány, kde jsou póry membrány ucpány vrstvou proteinů ECM, které blokují neinvazivní buňky.
Chemicon® neurite outgrowth assay využívá technologii mikroporézních vložek pro tkáňové kultury společnosti Millipore®, která umožňuje průchod neuritových procesů póry o průměru 1 µm, což je průměr, který neumožňuje průchod buněčných tělísek. Tento test je optimalizován pro buňky PC12.