Merck
Růstové faktory a cytokiny
barevné schéma znázorňuje buněčné signální dráhy zahrnující interakce rodiny VEGF, intracelulární signální proteiny a buněčnou membránu. Ukazuje vazbu VEGF na receptory, asistenci neuropilinu a následné dráhy vedoucí k polymerizaci aktinu.
Cytokiny a růstové faktory jsou chemičtí poslové, kteří zprostředkovávají vnitrobuněčnou komunikaci a regulují buněčné a jaderné funkce. Tito rozpustní poslové vážou receptory na povrchu buněk, které následně iniciují transmembránovou a intracelulární kaskádu událostí v procesu přenosu signálu. Mezi receptory růstových faktorů a cytokinů patří mnoho receptorů, které jsou prostřednictvím G-proteinů propojeny s membránově vázanou fosfolipázou C (PLC) a také s protein tyrozinkinázami (PTK). Aktivace proteinkináz katalyzuje fosforylaci dalších buněčných proteinů, které mohou organizovat funkční procesy v buňce nebo představují jeden krok v proteinkinázové kaskádě, která reguluje jaderné děje.
Přečtěte si více o
Růstové faktory a jejich receptory
Cytokiny
HumanKine® růstové faktory a cytokiny
Související zdroje produktů
Strana 1 z 2
IL-1 (interleukin-1) je jedním z mnoha interleukinových cytokinů používaných v buněčných kulturách.
IL-1 (interleukin-1) je jedním z mnoha prozánětlivých cytokinů používaných v modelech buněčných kultur.
Růstové faktory se obvykle dělí do "rodin" podle faktorů, jako jsou funkční vlastnosti nebo typy buněk a buněčné procesy, které regulují. Například epidermální růstové faktory (EGF), obecně ovlivňují typy epiteliálních buněk, zatímco růstové faktory odvozené od destiček (PDGF) působí hlavně na fibroblasty, které se běžně vyskytují v pojivových tkáních. Cytokiny, často srovnávané s růstovými faktory, jsou klíčovou součástí signalizačního mechanismu, který řídí imunitní odpověď. Kromě imunitní aktivity mohou cytokiny řídit buněčnou proliferaci, chemotaxi a dokonce i apoptózu. Cytokiny a růstové faktory jsou si do jisté míry podobné svou strukturou a mechanismem účinku v tom, že se oba vážou na specifické receptory na povrchu buněk a že vážou receptory, které sdílejí odlišné strukturní homology.
Další růstové faktory, cytokiny a chemokiny jsou spojovány s buněčnými defekty a patogenezí nemocí, což není překvapivé vzhledem k jejich kritickým funkcím v celé řadě biologických procesů. Nabízíme několik inhibitorů, agonistů a antagonistů pro identifikaci a validaci cílů při objevování léčiv. Prozkoumejte naše vysoce kvalitní rekombinantní proteiny pro studie růstových faktorů a cytokinů a dosáhněte konzistentních výsledků buněčné signalizace.
Růstové faktory a jejich receptory
Mezi růstové faktory, které aktivují tyrozinkinázové receptory, patří epidermální růstový faktor (EGF), fibroblastové růstové faktory (FGF), růstový faktor odvozený od destiček (PDGF), neurotrofiny, vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF) a inzulínu podobný růstový faktor (IGF). Mezi receptorové tyrozinkinázy aktivované těmito ligandy patří:
  • EGF receptor (EGFR) - Členové rodiny epidermálních růstových faktorů (která zahrnuje Her-2/ErbB-2) jsou spojováni s proliferací nádorových buněk, zvýšeným přežíváním nádorů, angiogenezí a metastatickým šířením.
  • Receptory FGF (FGFR) - Signální dráha fibroblastového růstového faktoru se podílí na proliferaci, migraci, diferenciaci a přežití embryonálních buněk. V dospělém organismu fungují FGFR při opravě tkání a reakci na poranění.
  • Receptory PDGF (PDGFR) - Receptory pro růstové faktory odvozené od destiček aktivují různé enzymy, transkripční faktory a adaptorové molekuly. PDGF hrají důležitou roli v embryonálním vývoji, hojení ran a regulaci tlaku intersticiální tekutiny ve tkáních.
  • Trk- Rodina tyrozinkinázových proteinů na povrchu buněk jsou tyrozinkinázy, které fungují jako receptory pro neurotrofiny. Trks zprostředkovávají přežívání neuronů, růst axonů a dendritů, chemoatrakci a synaptickou plasticitu.
  • Receptory VEGF (VEGFR) - Členové rodiny receptorů pro vaskulární endoteliální růstový faktor jsou specifické tyrozinkinázové receptory, které se podílejí na zprostředkování proliferace endoteliálních buněk krevních cév, angiogeneze, vaskulogeneze a embryonální organizace cévního řečiště.
Cytokiny
Stejně jako růstové faktory jsou cytokiny rozpustné signální molekuly, které vyvolávají nebo regulují základní biologické procesy. Kromě své role v prozánětlivé a protizánětlivé indukci mohou cytokiny regulovat aktivaci, diferenciaci, proliferaci nebo migraci v imunitních i neimunitních typech buněk.
Růstové faktory a cytokiny HumanKine®
Jsme hrdí na to, že vám můžeme přinést růstové faktory a cytokiny HumanKine®. Tato vysoce purifikovaná činidla jsou vyvinuta na základě účinné technologie založené na lidských buňkách a jsou vynikající volbou pro vaše kritické výzkumné aplikace v oblasti zánětů, rakoviny, kmenových buněk a vývoje protilátek.
Růstové faktory HumanKine® jsou:
  • Produkovány v buňkách HEK 293
  • Rekombinantní a bez živočišných složek pro různé aplikace
  • Známe, že vykazují autentické lidské glykosylační a posttranslační modifikační vzorce