Nízkotlaká kapalinová chromatografie
Nízkotlaká kapalinová chromatografie (LPLC) je analytická technika, která využívá nízkého tlaku k průchodu mobilní fáze kolonou obsahující stacionární fázi, čímž dochází k separaci komplexních směsí diferenčním dělením. Původně se prováděla na otevřených kolonách, které využívaly gravitaci k pohybu vzorku přes obalové lože, a proto je také známá jako "kapalinová chromatografie na otevřených kolonách". Různé režimy LPLC umožňují přesné a účinné čištění sloučenin jejich oddělováním na základě jejich chemických vlastností, jako je velikost, náboj nebo afinita.
Většinou se používá ke studiu biomolekul, jako jsou proteiny, peptidy a monoklonální protilátky, a to díky své nedestruktivní preparační povaze. LPLC obvykle umožňuje uchovat vzorek pro další studium. LPLC nabízí další výhody, jako je jednoduchá konstrukce, silné sifonové schopnosti a skromné požadavky na přístrojové vybavení včetně detektorů, nízkotlakých čerpadel a sběračů frakcí. Díky své všestrannosti je nepostradatelná ve farmaceutickém průmyslu, biotechnologiích, potravinářství a nápojářství, při monitorování životního prostředí a ve výzkumu. Díky použití nižších tlaků a menšímu množství rozpouštědel navíc LPLC splňuje zásady ekologické chemie.
Doporučené kategorie
Dosáhněte přesných separací s naší rozsáhlou kolekcí HPLC kolon. Zlepšete retenci, rozlišení a selektivitu.
Prozkoumejte náš sortiment produktů LPLC: kolony, adsorbenty, pryskyřice, separační média a příslušenství přizpůsobené vašim jedinečným aplikačním potřebám.
Vyberte si správné pufry třídy HPLC pro přesnou chromatografii na obrácené fázi. Prozkoumejte naši nabídku nyní.
Systémy Mili-Q® nabízejí inovativní technologie čištění vody navržené tak, aby podporovaly potřeby laboratorního výzkumu, cíle udržitelnosti a další důležité požadavky.
Adsorpční chromatografie
Adsorpční chromatografie, známá také jako chromatografie kapalina - pevná látka, uchovává chemické látky jejich adsorpcí a desorpcí na povrchu nosné, stacionární fáze. Adsorbent tvoří stacionární fázi a rozpuštěná látka se na něj váže pomocí van der Waalových sil a sterických interakcí. Protože adsorpční místa jsou obvykle na vnějším povrchu stacionární fáze, používají se jako stacionární fáze relativně malé částice. Běžně používanými adsorbenty jsou oxid křemičitý, oxid hlinitý, dřevěné uhlí, florisil, polyamidy, celit a diatomit.
Dělicí chromatografie
Dělicí chromatografie rozděluje složky rozdělením mezi dvě nemísitelné kapaliny. Jednou z nich je kapalná mobilní fáze, zatímco druhou je kapalina držená stacionárně na pevném nosiči. Mezi materiály používané jako pevný nosič patří silikagel, diatomitová zemina, celulóza, polytetrafluorethylen (PTFE) a polystyren. Inertní pevný nosič poskytuje velkou plochu povrchu pro kapalnou stacionární fázi.
Afinitní chromatografie
Afinitní chromatografie odděluje složky pomocí selektivních a reverzibilních interakcí, například dvojice protilátka-antigen, enzym-substrát nebo hormon-receptor, přičemž stacionární fází je jedna z interagujících látek. Afinitní ligand je interagující látka imobilizovaná na pevném nosiči, jako jsou akrylové kuličky, agaróza a pryskyřice Toyopearl, a slouží jako stacionární fáze pro afinitní kolonu.
Chromatografie s gelovou filtrací
Známá také jako chromatografie s vyloučením velikosti, odděluje molekuly různých velikostí, například proteiny různých velikostí a oligomerních forem. Stacionární fází je pryskyřice tvořená zesíťovanou matricí kuliček, která obsahuje póry určité velikosti. Kolony pro gelovou filtraci obsahují kuličky polyakrylamidu, agarózy, dextranu nebo směsi těchto látek. Izoluje menší analyty tím, že poskytuje částečný nebo úplný přístup k objemu pórů uvnitř částic obalujících kolonu.
Chromatografie hydrofobních interakcí (HIC)
Chromatografie hydrofobních interakcí (HIC) separuje biomolekuly na základě rozdílů v jejich povrchové hydrofobicitě. Je založena na interakci nepolárních hydrofobních skupin navázaných na pryskyřici kolony, jako je butyl, oktyl nebo fenyl, s hydrofobními skupinami na biomolekulách. Široce se používá k separaci proteinů při zachování jejich biologické aktivity, protože používá méně denaturační podmínky a matrice.
Iontově výměnná chromatografie (IEX)
Iontově výměnná chromatografie separuje molekuly na základě rozdílů v jejich čistých povrchových nábojích. Na povrch matrice, jako je celulóza, oxid křemičitý nebo styren-divinylbenzen, jsou kovalentně vázány nabité funkční skupiny. Iontově výměnné skupiny imobilizované v pryskyřici interagují s molekulami, které mají opačné náboje. V kationtově výměnné chromatografii se kladně nabité látky v mobilní fázi vážou na záporně nabitou iontoměničovou pryskyřici. Při aniontově výměnné chromatografii se záporně nabité látky v mobilní fázi vážou na kladné náboje na iontoměničové pryskyřici.
Nízkotlaký kapalinový chromatografický systém
Nízkotlaký kapalinový chromatografický systém (LPLC) se obvykle skládá z kolony naplněné stacionární fází pro separaci, čerpadla, které dodává mobilní fázi přes kolonu řízeným průtokem, a detektoru pro měření eluentu při výstupu z kolony.
Systémy LPLC jsou také vybaveny vstřikovacím systémem pro zavedení vzorku do proudu mobilní fáze, který zajišťuje přesné a reprodukovatelné zavedení vzorku. Některá nastavení obsahují sběrač frakcí, který shromažďuje separované složky pro další analýzu.
Vyhledejte v našem vyhledávači dokumentů datové listy, certifikáty a technickou dokumentaci.
Související články
- Na této stránce jsou uvedeny návrhy těkavých a netěkavých pufrů pro aniontovou a kationtovou výměnnou chromatografii.
- Odsolování v laboratorním měřítku je osvědčená, jednoduchá a rychlá metoda, která v jednom kroku rychle odstraní nízkomolekulární kontaminanty a zároveň převede vzorek do požadovaného pufru.
- Na této stránce je uvedeno srovnání relativní síly vazby proteinu G a proteinu A na různé imunoglobuliny.
- Capto MMC je multimodální kationtový výměník s vlastnostmi slabého kationtového výměníku. Kromě elektrostatických interakcí umožňuje struktura ligandu další způsoby interakce, jako jsou hydrofobní interakce, vodíková vazba a tiofilní interakce.
- Tato stránka ukazuje různé možnosti purifikace pro chromatografická média se sefarosou proteinu A a popisuje typické vazebné a eluční podmínky pro chromatografická média se sefarosou proteinu A.
- Zobrazit vše (45)
Související protokoly
- Tato stránka popisuje odstranění značek GST enzymatickým štěpením pomocí produktů Cytiva.
- Protokoly purifikace protilátek poskytují preparáty obsahující endogenní IgG spolu se specifickými protilátkami.
- Afinitní kolony GSTrap™ jsou speciálně navržené 1 ml a 5 ml HiTrap® kolony balené s médiem Glutathione Sepharose High Performance, Glutathione Sepharose 4 Fast Flow nebo Glutathione Sepharose 4B.
- Tato stránka ukazuje, jak purifikovat proteiny označené GST pomocí glutathionové sepharosy od společnosti Cytiva.
- Afinitní kolony GSTrap™ usnadňují purifikaci proteinů pomocí chromatografických médií Glutathione Sepharose® pro efektivní purifikační procesy.
- Zobrazit vše (53)
Další články a protokoly
Jak vám můžeme pomoci
V případě jakýchkoli dotazů odešlete žádost o zákaznickou podporu
nebo se obraťte na náš tým služeb zákazníkům:
Pište custserv@sial.com
nebo volejte na +1 (800) 244-1173
Další podpora
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- Kalkulačky a aplikace
Web Toolbox - vědecké výzkumné nástroje a zdroje pro analytickou chemii, vědu o živé přírodě, chemickou syntézu a materiálovou vědu.
- Customer Support Request
Zákaznická podpora včetně pomoci s objednávkami, produkty, účty a technickými problémy s webovými stránkami.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
Související zdroje
- Brochure: Resins Selection Guide
This guide covers various chromatography methods including adsorption, affinity, gel filtration, hydrophobic interaction, and ion exchange chromatography.