Merck
DomůProduktyChemie a biochemieBiochemikálieDetergenty - aniontové, kationtové, zwitteriontové, proti pěnění
Detergenty - aniontové, kationtové, zwitteriontové, proti pěnění
Detergenty jsou povrchově aktivní látky nebo sloučeniny, které snižují povrchové napětí mezi dvěma kapalinami nebo kapalinami a pevnými látkami rozpouštěním hydrofobních molekul. Tyto ve vodě rozpustné povrchově aktivní látky se skládají z hydrofobní části, obvykle dlouhého alkylového řetězce, připojené k hydrofilním nebo ve vodě rozpustnost zvyšujícím funkčním skupinám. Detergenty se běžně používají v biochemii, buněčné biologii a molekulární biologii k lýze buněk, purifikaci membránových proteinů a lipidů, krystalizaci proteinů a snížení barvení pozadí při blotovacích experimentech.   
Nabízíme širokou škálu biologických detergentů a povrchově aktivních látek, které splňují vaše výzkumné a výrobní potřeby, včetně biologicky odbouratelných alternativ podle OECD 301F, jako je TERGITOL™ 15-S a ECOSURF™ surfactants. Naše detergenty zahrnují: aniontové detergenty, kationtové detergenty, zwitteriontové detergenty, neiontové detergenty a protipěnivé prostředky. Naše portfolio chemicky stabilních produktů sahá od reagenční třídy pro obecné laboratorní použití až po vysoce čištěné třídy pro nejnáročnější aplikace. Možnosti hromadného a zakázkového objednání poskytují stejný produkt od stolní až po velkovýrobu podle certifikace ISO 90001:2008.
Přečtěte si více informací o
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Iontové detergenty
Iontové detergenty obsahují aniontové nebo kationtové hlavní skupiny a mají čistý náboj. Jejich hydrofobní ocasy jsou buď přímé uhlovodíkové řetězce, jako u dodecylsulfátu sodného (SDS) a cetyltrimethylamoniumbromidu (CTAB), nebo tuhé steroidní skupiny, jako u solí žlučových kyselin. Iontové detergenty jsou velmi účinné při solubilizaci membránových proteinů, ale téměř vždy jsou do určité míry denaturační. Soli žlučových kyselin jsou aniontové detergenty s páteří tvořenou rigidními steroidními skupinami, např. sodné soli kyseliny cholové a deoxycholové. Díky své planární struktuře mají tyto molekuly polární a nepolární stranu. V důsledku toho je jejich CMC vysoká a jejich micely jsou malé, což usnadňuje jejich odstranění dialýzou.
Neiontové detergenty
Non-iontové detergenty obsahují nenabité hydrofilní hlavové skupiny, které se skládají buď z polyoxyethylenových částí, jako je tomu u detergentů BRIJ® a Triton™, nebo z glykosidických skupin, jako je tomu u oktylglukosidu a dodecylmaltosidu. Protože neiontové detergenty narušují interakce lipid-lipid a lipid-protein, ale ne protein-protein, považují se za nedenaturované. Proto se tyto jemné detergenty široce používají při izolaci membránových proteinů v jejich biologicky aktivní formě. Na rozdíl od iontových detergentů mají soli minimální vliv na velikost micel neiontových detergentů.
Zwitterionic Detergents
Zwitterionické detergenty mají vlastnosti jak iontového, tak neiontového typu. Stejně jako neiontové detergenty nemají zwittergenty čistý náboj, postrádají vodivost a elektroforetickou pohyblivost a neváží se na iontově výměnné pryskyřice. Proto jsou často užitečnou alternativou neiontových detergentů v iontově-výměnné chromatografii, elektroforéze a izoelektrické fokusaci. Stejně jako iontové detergenty však účinně narušují interakce mezi proteiny. Cittergenty na bázi steroidů, jako je CHAPS, jsou méně denaturační než zwitteriontové detergenty s lineárním řetězcem (např. dodecyldimethyldiamine oxide).
Související zdroje produktů
  • Application Note: Comparison of Greener Detergents in Mammalian Cell Lysis & Downstream Applications
    In this application note, the capabilities of alternative detergents for effective mammalian cell lysis and downstream applications were assessed and compared to detergents commonly used: IGEPAL® CA-630, Triton™ X-100 and Triton™ X-114.
  • Poster: Biological Detergents
    This poster is an introduction to different types of detergents, their properties, and their applications in scientific research areas.
  • Article: Solubilization of Membrane Proteins
    Detergents solubilize membrane proteins for investigation, with detergent removal necessary for further characterization.
  • REACH Update: Using Surfactants like Triton™ X-100?
    Explore our comprehensive portfolio of detergents and surfactants as possible Triton X-100 alternatives for your research applications before the REACH Annex 14 ban takes effect.
  • Flyer: Greener Surfactants – The New Detergents that Degrade
    These surfactants are part of our growing portfolio of sustainable products and solutions that are designed to help you reduce the ecological impact of your research. While they are aligned with “The 12 Principles of Green Chemistry”, our greener alternatives still deliver excellent quality and efficacy to meet the highest standards in research and production.
  • Flyer: Biodegradable Greener Surfactants
    To aid you in reducing the environmental footprint of your research, we offer greener surfactants aligned with the “Design for Degradation” principle of The 12 Principles of Greener Chemistry.
  • Guide: Detergents
    Discover more about the properties, classifications, and uses of detergents in biological systems as a guideline for choosing the right detergent for your application.