3D biotisk
3D bioprinting je aditivní výrobní proces s využitím biomateriálů, živých buněk a aktivních biomolekul k výrobě struktur, které napodobují vlastnosti přirozených tkání. Bioprinting se od 3D tisku liší především přidáním živých buněk do netoxických hydrogelů, které napodobují prostředí extracelulární matrix a podporují adhezi, proliferaci a diferenciaci buněk po tisku.
Proces bioprintingu začíná 3D zobrazováním pro získání přesných rozměrů tkáně. Podobně jako při běžném 3D tisku se vytvoří digitální model s pokyny pro jednotlivé vrstvy, z nichž se vytvoří fyzický 3D objekt. Aby se optimalizovala životaschopnost buněk a zajistilo rozlišení tisku odpovídající homogennímu rozložení buněk, jsou nutné sterilní podmínky tisku. V závislosti na aplikaci se biomateriál, např. alginát, kolagen, želatina nebo hyaluronan, který podporuje růst buněk, kombinuje s živými buňkami a tvoří bioink. Pomocí vysoce kontrolovaného přístupu po vrstvách se bioink nanáší technikou 3D tisku založenou na vytlačování, inkoustovém tisku nebo laseru. Tyto 3D tkáňové konstrukce se zpevňují UV světlem, chemickou stimulací nebo teplem pro stabilní růstové prostředí.
Díky vysokému stupni kontroly se 3D bioprinting stal klíčovou výzkumnou technikou pro testování léčiv a klinické zkoušky, funkční náhrady orgánů, regenerativní medicínu a další aplikace biologického tisku pro kosmetickou a osobní péči. Výzkumníci aktivně vyvíjejí nové materiály a metody tisku pro 3D tisk v medicíně, aby bylo možné vyladit vlastnosti tištěných konstrukcí a lépe napodobit mechanické vlastnosti kůže, kostí a chrupavek, nervových, srdečních, svalových a zubních typů tkání.
Související technické články
- Find use of RESOMER® biodegradable polymers in medical device applications research.
- Trojrozměrný (3D) tisk biologických tkání se rychle stává nedílnou součástí tkáňového inženýrství.
- In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
- Professor Shrike Zhang (Harvard Medical School, USA) discusses advances in 3D-bioprinted tissue models for in vitro drug testing, reviews bioink selections, and provides application examples of 3D bioprinting in tissue model biofabrication.
- Zobrazit vše (14)
Najít další články