Monitorování ovzduší
Odběr a monitorování vzorků ovzduší je hodnocení kvality ovzduší stanovené měřením znečišťujících látek a částic v ovzduší. Používá se v průmyslovém prostředí k ochraně pracovníků a k prevenci kontaminace životního prostředí a výrobků. Při měření znečišťujících látek v ovzduší musí řešitelé zohlednit nejen metodu odběru vzorků, ale také fázi a identitu znečišťující látky nebo částice, která je předmětem zájmu.
Související technické články
- Supelco thermal desorption tubes for air sampling applications.
- Frequently Asked Questions - radiello® Products
- For faster sampling rates, shorter sampling times, greater sensitivity and higher capacity allowing longer sampling times, discover our range of radial devices.
- Easy-to-use air sampler offering ultimate sensitivity for collection and measurement of vapor phase and particulate isocyanate monomers and oligomers.
- Solvents are one of the three components of paints. They are petroleum-based chemicals which dissolve the pigment and binding agent for application.
- Zobrazit vše (25)
Související protokoly
- Karbonylové sloučeniny reagují v kazetě DNPH za vzniku imobilizovaných hydrazonů, které lze podrobit automatické desorpci a analýze HPLC s UV detekcí.
- Simplify your thermal desorption-based terpenes sample collection in air. Learn more about their profiling, odor measurement, industrial hygiene, and environmental emissions.
- Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
- Zobrazit vše (2)
Další články a protokoly
Metody odběru vzorků vzduchu
Aktivní odběr vzorků vzduchu zahrnuje nasávání vzorku vzduchu přes určitý typ adsorpčního média, jako je sorpční trubice, termální trubice, filtr nebo impinger, pomocí vzduchového čerpadla.
Pasivní odběr vzorků vzduchu spočívá v neasistované molekulární difúzi plynných látek (analytů) přes difúzní povrch na adsorbent. Tato metoda poskytuje spolehlivou a nákladově efektivní analýzu kvality ovzduší, protože odběr vzorků nezahrnuje čerpání vzduchu, ale je řízen difuzí. Pasivní odběr vzorků ovzduší poskytuje podrobné údaje o hladinách znečišťujících látek za určité časové období, od několika dnů až po měsíce, a to měřením průměrných koncentrací znečišťujících látek.
Podle metody odběru vzorků celého ovzduší se odebírá celý vzorek vzduchu nasátím vzduchu do uzavírací nádoby, nádoby z nerezové oceli nebo skleněného kanystru. Tato jednoduchá metoda odběru umožňuje testování zájmových sloučenin přímo z nádoby.
Klasifikace kontaminantů ovzduší
Kontaminanty ovzduší se obvykle klasifikují jako chemické, radiologické nebo biologické kontaminanty.
Chemické kontaminanty se vyskytují jako plyny, páry a částice. Mezi běžné chemické kontaminanty v ovzduší patří oxid dusičitý (NO2), oxid uhelnatý (CO), formaldehyd, olovo, azbest, ozón, těkavé organické látky (VOC) a prach nebo částice (pevné částice). Chemické kontaminanty se měří aktivním nebo pasivním odběrem vzorků ovzduší.
Monitorování záření se používá k detekci nepřirozených, radiačních signálů nad přirozeně se vyskytujícími úrovněmi radiačního pozadí.
Biologické kontaminanty ovzduší zahrnují bakterie, spory, plísně, kvasinky, mikrobiální toxiny a viry uvolněné ze zařízení. Mezi další biologické kontaminanty patří dráždivé látky a alergeny, jako jsou pyly a plísně. Biologické kontaminanty se monitorují pomocí usazovacích nebo kontaktních destiček a odstředivých vzorkovačů Reuter, které používají speciální agarové proužky.
Aplikace monitorování ovzduší
Monitorování ovzduší má různé průmyslové aplikace, kde kvalita ovzduší představuje problém nebo zdravotní riziko. Mezi typické aplikace patří monitorování kontaminace v zemědělství, průmyslového znečištění a expozice anestetickým plynům.
Vnikání par je migrace těkavých organických anorganických sloučenin v plynné fázi do vnitřních vzdušných prostor z kontaminované podzemní vody nebo půdy.
Výroba různých petrochemických produktů často vede k produkci nebezpečných vedlejších produktů, které mohou mít negativní účinky na zdraví a životní prostředí. Pracovníci rafinerií a okolní komunity jsou vystaveni riziku expozice v důsledku úniku nebezpečných látek z běžných odběrů vzorků, povrchových úniků, úniků z podzemních skladovacích nádrží do půdy a zásob podzemních vod.
Anestetické plyny tím, že blokují pocity bolesti, umožňují pacientům podstoupit chirurgické nebo jiné zákroky bez utrpení. Problémy s technikou dávkování, úniky nebo poruchy zařízení, odpadní anestetické plyny, mohou představovat riziko pro zdravotnické pracovníky.
Obyvatelé žijící a pracující ve venkovských oblastech jsou ohroženi expozicí široké škále znečišťujících látek emitovaných ze zemědělských provozů. Významným problémem je expozice pesticidům a herbicidům, protože zhruba jen 85 % pesticidů rozprašovaných vzduchem dosáhne svého cíle. Kromě rizika expozice účinné chemické látce jsou pracovníci, kteří tyto látky stříkají nebo ukládají, ohroženi také expozicí rozpouštědlům.