Merck
Anorganické katalyzátory
Lahvičky s katalyzátory Pd EnCat™ pro křížové spojovací reakce
Anorganické katalyzátory, známé také jako heterogenní katalyzátory, zahrnují kovy a jejich oxidy na bázi porézních materiálů, které napodobují vynikající funkci přírodních katalyzátorů - enzymů. Reaktanty se vážou na aktivní místa na povrchu kovu prostřednictvím adsorpce. Proto je důležité zajistit, aby na povrchu kovu byl k dispozici dostatek aktivních míst. Porézní materiály, obvykle uhlík, oxid křemičitý nebo oxid hlinitý, se volí jako nosné materiály díky jejich velkému povrchu. S rostoucí plochou povrchu se zvyšuje počet aktivních míst a tím i katalytická aktivita. 
Anorganické katalyzátory hrají klíčovou roli v mnoha syntetických reakcích v průmyslu i na akademické půdě. Protože se tyto katalyzátory nacházejí v jiné fázi než výchozí materiály a požadovaná sloučenina (po dokončení reakce), lze je snáze odstranit a recyklovat. Díky tomu se anorganické katalyzátory staly mimořádně cennými pro průmyslové a hromadné postupy. Na rozdíl od organokatalyzátorů a ligandů však heterogenní katalyzátory nelze snadno optimalizovat. 
Přečtěte si více
V oblasti heterogenní katalýzy existuje několik tříd transformací, které se staly základem v nástrojích syntetických i nesyntetických chemiků. Ačkoli je zmíněno několik těchto transformací, převzaly názvy laboratoří, z nichž byly vyvinuty, a patří mezi ně mimo jiné:
Nabízíme bezkonkurenční portfolio anorganických katalyzátorů, jako jsou platina, palladium, ruthenium, rhodium s podporou na uhlíku, křemelina a uhličitan vápenatý pro podporu všech vašich potřeb v oblasti výzkumných aplikací. Stačí filtrovat podle klíčového slova níže.