Vakuové filtry Stericup®
Filtrační zařízení Stericup® jsou již po desetiletí nejdůvěryhodnějšími systémy v oblasti filtrace médií a pufrů. Nová generace vakuových filtračních zařízení Stericup® Quick Release představuje ergonomické aktualizace designu, které optimalizují použitelnost a zefektivňují proces filtrace a zároveň chrání základní buněčné kultury díky proslulému výkonu membrán Millipore®.
Mysl vědců společnosti Millipore® se nezastavuje u nejspolehlivější sterilní filtrace na světě. Náš závazek k udržitelnosti nás vedl k tomu, abychom navrhli spolehlivé sterilní filtrační zařízení, které pomáhá laboratořím dosahovat cílů udržitelnosti. Filtry Stericup® E a Steritop® E poskytují stejnou spolehlivou sterilní filtraci, jakou volí kultivátoři buněk po celém světě již desítky let - ale připojují se přímo ke komerčním lahvím s médii, čímž se eliminuje plastová filtrační nálevka a snižuje se tak množství plastového odpadu až o 48 %.
Podívejte se na naši nabídku produktů nebo si vyžádejte informace níže.
POPULÁRNÍ KATEGORIE
Související zdroje produktů
- Fact Sheet: Stericup® E Sustainability
Our engineers found a way to provide the steadfast performance you’ve come to expect from Millipore® membrane filtration devices, with a significant reduction in disposable plastic materials.
- Article: Stem Cell Testing of PES Membrane Containing Stericup® Quick Release Filters
This article shows that a PES membrane containing Stericup® Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.
- Application Note: T Cell Expansion and Viability Using Stericup®-filtered Media
In this study, we examined the impact of filtration of hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components after repeated filtration using Stericup® sterile filtration devices.
- Article: Mycoplasma Clearance Performance of Stericup® and Steritop® Filters
Evaluation of mycoplasma removal by sterilizing filtration using 0.1 µm PES and PVDF filters for cell culture media and buffer preparation.
- Article: Evaluating of Stericup® Quick Release Filtration Devices for Fetal Bovine Serum (FBS) in Cell Culture
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
- Article: Protein Binding in Sterile Filtration of Cell Culture Media
Evaluation of sterile filtration devices for protein preservation in sterile filtration of cell culture media.
Stericup® & Steritop® filtrační jednotky/h2>
Stericup® a Steritop® sterilní filtrační zařízení používají spolehlivé, vysoce výkonné membrány pro optimální sterilní filtraci laboratorních činidel, pufrů a médií. Tato zařízení kombinují vynikající průtoky a propustnost s nízkou nespecifickou vazbou a stabilní konstrukcí bez hrotů.
- Filtrační jednotky Stericup® kombinují filtrační jednotku s přijímací baňkou a uzávěrem pro zpracování a skladování./li>
- Filtrační jednotky Steritop® s víčkem na lahvi lze použít na lahvích s otvory o průměru 33 mm nebo 45 mm./li>
- Přijímací lahve a uzávěry s těsněním Click Seal jsou k dispozici v přijímacích lahvích o objemu 250 ml, 500 ml a 1000 ml
Pracujte snadno a filtrujte s jistotou s filtračními systémy Stericup® a Steritop®. Zobrazit všechny produkty.
Použití
Systémy Stericup® a Steritop® jsou navrženy tak, aby omezovaly pěnění a denaturaci bílkovin a zároveň maximalizovaly průtok, a lze je použít pro sterilní vakuovou filtraci vodných roztoků, jako jsou média tkáňových kultur a biologické tekutiny.
- Média pro tkáňové kultury +/- aditiva
- Pufry
- Biologické roztoky
Membránové chemikálie vhodné pro použití
Výkon sterilní filtrace závisí na kvalitě filtrační membrány. Filtry Stericup® a Steritop® jsou k dispozici s výběrem membrán Millipore®, které svými vlastnostmi specifickými pro dané aplikace stanovují průmyslový standard.
- Nejrychlejší průtok, nízká vazba bílkovin u vodných roztoků s polyethersulfonovými (PES) membránami Millipore Express® a Express® Plus
- Široká chemická kompatibilita a velmi nízká vazba bílkovin polyvinylidenfluorid (PVDF)
Velikost pórů membrány
Velikost pórů se vztahuje ke schopnosti filtru odfiltrovat částice určité velikosti. Filtry Stericup® a Steritop® lze vybrat podle velikosti pórů tak, aby vyhovovaly vašim specifickým potřebám.
- 0,1 µm: odstranění mykoplazmy
- 0,22 µm: sterilizační filtrace
- 0.45 µm: čiření
Objem procesu a skladování
Objem procesu vychází z kapacity nálevky u filtračních jednotek Steritop® nebo z kombinace kapacity nálevky a odpovídající kapacity přijímací lahve u filtračních jednotek Stericup®. Filtrační zařízení Stericup® a Steritop® lze použít pro zpracování a skladování objemů od 150 ml do 1 l.
- 150 ml
- 250 ml
- 500 ml
- 1000 ml
Obrázek 1.Rychloupínací filtrační systém Stericup®.
Stericup® Design filtračních systémů s rychlým uvolněním
- Výrobce sup>.Rychloupínací filtrační nálevka se odpojí od přijímací láhve pouhým otočením o čtvrt otáčky - snižuje se tak pravděpodobnost rozlití a usnadňuje se manipulace na stole nebo pod kapotou.
- Tlustá identifikace výrobku na filtrační nálevce Steritop® jasně zobrazuje charakteristiky membrán, včetně složení a velikosti pórů, což umožňuje rychlý výběr výrobku vhodného pro danou aplikaci.
- Uzávěr s těsněním na kliknutí má přírubu a je upraven tak, aby umožňoval pevné uchopení za mokra i za sucha - a hmatová zarážka potvrzuje bezpečné uzavření. Méně starostí s možností rozlití nebo kontaminace sterilizovaného obsahu.
- Mrazivá, dostatečně velká psací plocha na lahvičce s přijímačem a světlejší barva uzávěru usnadňují přehledné označování, které zlepšuje čitelnost a omezuje nečitelné šmouhy.
Další pohodlí
- Uzávěr s těsněním se opírá o boční stranu, aby se zabránilo riziku kontaminace.
- Lahvičky s přijímačem lze stohovat, aby se ušetřil úložný prostor.
Stericup® filtry zajišťují rychlý průtok s nízkou retencí bílkovin
Filtrační výkon závisí na výkonu membrány. Naše membrány značek Millipore Express® PLUS, Durapore®, MF-Millipore™ a Fluoropore™ nastavují průmyslový standard kvality. V kombinaci s ergonomickými vylepšeními v podobě rychlého uvolnění jsou sterilní filtrační systémy Stericup® a Steritop® ideální pro vaše potřeby filtrace. Podívejte se na toto video a dozvíte se více o kvalitních vlastnostech našich filtračních zařízení Quick Release.
Filtry Stericup® a Steritop® E používají méně plastů a obalů
Naši inženýři našli design zařízení, který zachovává výjimečnou filtraci Stericup® a zároveň poskytuje vaší laboratoři způsob, jak výrazně snížit používání jednorázových plastů a obalových materiálů. Ať už je vaším cílem certifikace ekologické laboratoře, nebo jen menší ekologická stopa, oba filtry Stericup® E a Steritop® E jsou navrženy tak, aby zajistily bezproblémovou kultivaci buněk a zároveň snížily dopad na životní prostředí mnoha způsoby.
Zařízení Stericup® E staví sterilní filtraci na hlavu - doslova. Odstranili jsme potřebu plastové plnicí nálevky tím, že jsme vytvořili způsob, jak připevnit standardní lahve s médii nebo skleněné nádobí přímo na filtrační jednotku. Jednoduše otočte sestavu filtru a přijímací láhve Stericup® E a navlékněte ji na láhev s médiem nebo pufrem. Převraťte sestavu, připojte ji k vakuu a sledujte, jak probíhá sterilní filtrace. Zařízení Steritop® E šetří ještě více plastů tím, že umožňuje připevnit filtr na vlastní kompatibilní, opakovaně použitelnou láhev s přijímačem laboratorního materiálu před navlečením na láhev obsahující nefiltrované médium.
Filtry Stericup® E a Steritop® E zajišťují výrazné snížení množství odpadu a pomáhají laboratořím dosáhnout cílů udržitelnosti:
- U zařízení Stericup® E je snížení plastového odpadu až o 26 % a u filtrů Steritop® E je snížení plastového odpadu až o 48 % ve srovnání s tradičními plastovými filtry&.nbsp;
- Protože jsou přístroje menší, dochází ke snížení množství obalů až o 48 % u filtrů Stericup® E a o 69 % u přístrojů Steritop®E