Merck
Filtrační zařízení s tangenciálním průtokem
Naše produkty pro tangenciální průtokovou filtraci (TFF) jsou ideální pro farmaceutickou a biofarmaceutickou výrobu, od jednorázových až po víceúčelové.
Přečtěte si více informací o
Produkty
Seřadit podle významnosti
Zobrazení 1–20 z 197
Změnit zobrazení
Zobrazení 1–20 z 197
Porovnat
Číslo produktu
Název produktu
Popis produktu
Stanovení ceny
Jednoprůchodová TFF Pellicon® představuje pohodlný způsob, jak snížit objemy a eliminovat tak úzká místa v nádržích, zmenšit velikost následných kroků, koncentrovat s inline přídavkem pufru pro odsolování a umožnit vysoké konečné koncentrace s vysokou výtěžností produktu.
Pellicon® Single-Pass TFF
Jednoprůchodová TFF s našimi kapslemi a kazetami Pellicon® zefektivňuje zpracování díky koncentraci procesních toků bez recirkulace tradiční TFF. Jedná se o jednoduchý způsob, jak zvýšit kapacitu, koncentraci a výtěžnost produktů při současném zlepšení plochy. Tato všestranná aplikace také umožňuje kontinuální a intenzifikované zpracování, při kterém je redukce objemu v lince spojena s dalšími procesními kroky.
Naše jednorázové kapsle Pellicon® mohou být připraveny k ultrafiltraci a diafiltraci mAbs a ADC během několika minut.
Pellicon® Kapsle
Pellicon® kapsle s membránou Ultracel® kombinují zefektivněnou ultrafiltraci a diafiltraci se snadným použitím a flexibilitou procesu. Tato inovativní jednorázová kapsle TFF poskytuje vynikající přenos hmoty, tok a optimální výtěžnost v jedinečném zařízení plug-and-play bez držáku, které se dodává sterilizované gama zářením a připravené ke zpracování během několika minut.
Kazety Pellicon® 3 poskytují vysoký výtěžek bílkovin s konzistentní čistotou a kvalitou pro různé léčivé přípravky.
Pellicon® 3 kazety
Kasety Pellicon® 3 poskytují vysoký výtěžek bílkovin a konzistentní výkon a zároveň širokou chemickou kompatibilitu. Jsou k dispozici s membránami Ultracel® a Biomax® pro různé potřeby zpracování, včetně mAbs, plazmy, inzulínu, peptidů a vakcín. K překonání problémů s vysokou viskozitou jsou naše kazety Pellicon® 3 s D sítem optimalizovány pro dosažení vyšších koncentrací proteinů.
Pellicon® 2 kazety
Kasety Pellicon® 2 jsou ideální pro ultrafiltraci a diafiltraci biologických látek včetně koncentrace, odsolování a výměny pufrů polysacharidů, virových suspenzí a roztoků bílkovin. Naše membrány Ultracel® a Biomax® nabízejí účinnou ultrafiltraci, zatímco membrána Durapore® je nejvhodnější pro mikrofiltraci.
Kasety Pellicon® XL 50
Kasety Pellicon® XL 50 spojují naše ultrafiltrační a mikrofiltrační membrány s lineární škálovatelností pro vývoj procesů nebo zpracování malých objemů.
Mikrofiltrační moduly Prostak™
Mikrofiltrační moduly Prostak™ poskytují robustní konstrukci, spolehlivý výkon a možnost použití páry na místě, takže jsou vhodné pro čiření, sběr buněk a perfuzi na více použití. Nízký zadržovaný objem a otevřená konstrukce kanálů umožňují vysokou výtěžnost produktů a šetrný průtok pro zpracování materiálů citlivých na střih.
Podpora pro kvalifikaci, hodnocení rizik a optimalizaci procesů
Doplněním našeho produktového portfolia je Emprove® Program poskytuje tři typy dokumentací na podporu různých fází vývoje a výrobních operací, jako je kvalifikace, posouzení rizik a optimalizace procesů. Dokumentace konsolidují komplexní údaje o testování specifických výrobků, prohlášení o kvalitě a regulační informace ve snadno dostupném formátu, který zjednodušuje potřeby dodržování předpisů.
Související články
Související zdroje produktů
Strana 1 z 4